Los sistemas de monitoreo de mercurio miden mercurio elemental, iónico y total en pilas de escape de calderas de carbón, con frecuencia usada en plantas de cemento. Recientemente escribimos acerca de cómo se monitorea el mercurio en un horno de cemento y describe el proceso y la tecnología usada para cumplir o exceder las especificaciones de desempeño descritas en las disposiciones de la EPA PS-12A de Estados Unidos y / o la Parte 75 de las previsiones para sistemas continuos de mercurio (CEM) además de los últimos MATS y las reglas de MACT.
La mayoría de las operaciones de producción de cemento han cumplido con las disposiciones y han instalado sistemas de monitoreo de emisiones de mercurio . Sin embargo, estos sistemas operan en condiciones difíciles y deben mantenerse para ayudar a garantizar un funcionamiento adecuado. A continuación compartimos una lista de componentes y suministros generales que requieren mantenimiento periódico, así como nueve tareas que le sugerimos que se realizan habitualmente.
|
Tarea |
Tiempo requerido |
Mensualmente |
Trimestralmente |
Semestral-mente |
|
Revisión indicando gel de sílica en el secador |
5 minutos |
X |
||
|
Reemplazar Dryrite |
30 minutos |
X |
||
|
Reemplazar carbón |
30 minutos |
X |
||
|
Reemplace Purafil |
30 minutos |
X |
||
|
Reemplazar filtros de limpieza de aire |
15 minutos |
X |
||
|
Hidratante Rellenar |
15 minutos |
X |
||
|
Calentamiento umbilical -Limpiar líneas totales y elementales |
4 horas |
X Nota: El intervalo recomendado para la limpieza umbilical es específico para cada sitio. Inspeccione el umbilical periódicamente hasta establecer una agenda apropiada de limpieza para su sitio. |
||
|
Reemplazar bomba de transporte |
15 minutos |
Como se requiera |
Notas del editor:
-
Este es un programa de mantenimiento preventivo sugerido para el Sistema Thermo Scientific Mercury Freedom . Verifique con su fabricante las mejores tareas de mantenimiento preventivo y el calendario para su sistema de monitoreo de mercurio.
-
Solo los representantes calificados deben realizar estas tareas.
-
Lea y siga todas las precauciones de seguridad en el Manual del propietario antes de comenzar cualquiera de estos procedimientos y durante el proceso.
-
Para obtener información sobre el mantenimiento preventivo a nivel de instrumento, consulte los manuales de cada instrumento
Para obtener más información sobre el control preventivo en la elaboración del cemento lea aquí .
Deja un comentario