Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / ¿Cómo funciona un analizador elemental a granel en línea?
¿Cómo funciona un analizador elemental a granel en línea?
By Alison Cestari 06.28.2021
Si está involucrado en alguna operación minera, conoce los grandes cinturones transportadores utilizados para transportar materiales a granel. En la industria cementera, no es raro que estos cinturones transportadores tengan instalado un analizador elemental en línea.
Estos analizadores elementales en línea se utilizan para proporcionar información a los productores de cemento para tomar decisiones de mezclas y clasificación de materiales que optimicen el control del proceso. Estos sistemas están diseñados para integrarse en una línea de cinturones transportadora y medir continuamente la composición química de las materias primas transportadas por la banda transportadora sin tocar el material. Analizan todo el flujo de material en proceso y no un flujo lateral parcial o muestras tomadas del flujo principal. Con el análisis en tiempo real, puede conseguir una calidad consistente, mejorar la eficiencia, minimizar alteraciones del proceso, mayor rendimiento, reducción del consumo de energía y prolongar la vida útil de la cantera o la mina.
¿Cómo trabajan?
El analizador de ensamblaje se ajusta alrededor del transportador y proporciona los medios para analizar el flujo completo de materia prima. El equipo proporciona un análisis elemental en tiempo real de todo un flujo de proceso de materia prima utilizando ya sea la tecnología de  Análisis de activación de neutrones gamma rápido (PGNAA por sus siglas en inglés) o Activación de neutrones térmicos rápidos pulsados ​​(PFTNA), y hace lo siguiente:
  • Irradia el material con neutrones. El analizador lleva una fuente de neutrones, que puede ser un isótopo que se fisiona espontáneamente o un generador de neutrones eléctrico. El material radiactivo estándar de la industria para este propósito es el Californio-252, que decae hasta su primer punto de vida media en 2.646 años y se repone en ese momento.
  • Expone el material a analizar al bombardeo de neutrones y los rayos gamma resultantes a los detectores. El analizador tiene un túnel por el que se desliza el material por un cinturón transportador entre las fuentes de neutrones (por debajo del cinturón) y los detectores de rayos gamma (por encima del cinturón).
  • Detecta las emisiones de rayos gamma. El analizador lleva detectores que convierten los rayos gamma capturados en señales electrónicas medibles y contables. El analizador utiliza las señales para identificar el origen de los rayos gamma, que son los elementos que serán medidos.
  • Procesa las señales procedentes de los detectores. El analizador cuenta con un procesamiento electrónico de señales digitales y un software de análisis para calcular y mostrar una variedad de análisis e información de proceso relacionada útil para el operador de la planta.
  • Protege al personal de fugas de radiación de neutrones y gamma. El analizador lleva varias toneladas de materiales de protección contra la radiación para garantizar que los niveles de radiación estén muy por debajo de los considerados peligrosos por las autoridades gubernamentales y de la industria.
El análisis y el continuo monitoreo en línea de la composición del material es clave para optimizar el control del proceso.   Mediante el control de la química del material, hay menos uso de materiales costosos, menos alteraciones en el proceso y eficiencias operativas mejoradas. Haga clic en el enlace para ver un video animado de un analizador de material a granel  en acción.
Lectura adicional:
Para obtener más información sobre la tecnología de Análisis de activación de neutrones gamma rápido (PGNAA) o Activación de neutrones térmicos rápidos pulsada (PFTNA), descargue el libro electrónico: Una guía de la tecnología PGNAA y PFTNA para no científicos
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
246
SHARES
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Fluorescencia de Rayos X para monitoreo ambiental
¿Son el titanio y el tungsteno buenas opciones para la joyería?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d