Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / Cómo los ordenadores de flujo mejoran la recuperación de petróleo en la fase inicial de la extracción de petróleo y gas
Cómo los ordenadores de flujo mejoran la recuperación de petróleo en la fase inicial de la extracción de petróleo y gas
By Alexis Perrusquia 06.23.2025
Por Ethan Borchelt, especialista en gestión de productos
Maximizar la extracción de petróleo en lugares remotos y marítimos requiere precisión e innovación. La recuperación mejorada de petróleo (EOR) depende cada vez más de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y el rendimiento. Los ordenadores de flujo desempeñan un papel fundamental en las operaciones modernas de los yacimientos petrolíferos, ya que ofrecen una supervisión y un control precisos para satisfacer las exigencias de los complejos procesos de extracción.
Al integrar el análisis de datos, la monitorización en tiempo real y los sistemas de control avanzados, los ordenadores de flujo abordan los retos críticos de la EOR, desde la optimización de la asignación de hidrocarburos hasta la garantía de la eficiencia operativa en entornos hostiles. A continuación, analizamos más detenidamente cómo transforman la producción de petróleo y gas en fase inicial.
Comprensión de los ordenadores de flujo en el sector del petróleo y el gas
Los ordenadores de medición y control de caudal son sistemas especializados que se utilizan para medir y controlar con precisión los caudales de petróleo y gas natural. A diferencia de los sistemas tradicionales, los ordenadores de flujo combinan datos de sensores inteligentes y sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) para proporcionar información de alta resolución. Sus aplicaciones abarcan:
  • Monitorización en tiempo real en lugares difíciles, como plataformas marinas y yacimientos petrolíferos remotos.
  • Seguimiento de composiciones fluidas complejas en petróleo crudo y gas natural mediante la interconexión con analizadores líderes en la industria.
  • Garantía del cumplimiento normativo mediante la adhesión a estándares como los del American Petroleum Institute (API) y la International Association of Oil & Gas Producers (IOGP).
Al consolidar estos datos, los ordenadores de flujo permiten a los responsables de la toma de decisiones, como los ingenieros petroleros y los técnicos de campo, realizar ajustes informados y oportunos en los procesos de exploración y producción.
Aumento de la eficiencia en la recuperación mejorada de petróleo
Los procesos de EOR, como la inyección de agua, la inyección de gas y la recuperación térmica, requieren una medición precisa del flujo para garantizar una utilización eficaz de los recursos. Los computadores de flujo destacan en estos escenarios al proporcionar:
1. Datos precisos sobre la asignación de hidrocarburos
En las operaciones petroleras upstream, distinguir entre petróleo crudo, gas natural y agua es fundamental para una asignación precisa y minimizar las pérdidas. Los computadores de flujo utilizan datos en tiempo real de sensores inteligentes para ofrecer una precisión sin igual en la medición, incluso en pozos con perfiles de producción variables.
2. Estrategias de inyección optimizadas
Los métodos de EOR suelen implicar la inyección de sustancias, como agua o gas, para desplazar el petróleo. Los computadores de flujo regulan estas inyecciones meticulosamente, lo que ayuda a garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y se mantenga la integridad del yacimiento.
3. Eficiencia energética y sostenibilidad
El uso de energía en la producción de petróleo crudo se puede optimizar mediante la información basada en datos que proporcionan los computadores de flujo. Estos sistemas contribuyen a los objetivos económicos y medioambientales al reducir el desperdicio y mejorar el control de los procesos.
Monitorización en tiempo real para yacimientos petrolíferos remotos
Operar en lugares aislados de la fase inicial de la producción plantea retos únicos, desde la logística hasta el mantenimiento de la fiabilidad del sistema en condiciones extremas. Los computadores de flujo superan estos obstáculos con:
  • Integración SCADA: permite un flujo de datos sin interrupciones desde el campo hasta los centros de control.
  • Plataformas basadas en la nube: facilitan la supervisión y el análisis centralizados.
  • Capacidades de computación periférica: ayudan a garantizar un rendimiento ininterrumpido incluso con una conectividad limitada.
Por ejemplo, los ingenieros que supervisan la producción desde plataformas marítimas en Oriente Medio pueden aprovechar los ordenadores de flujo para acceder a datos en tiempo real, minimizando el riesgo de tiempo de inactividad y mejorando la seguridad operativa. Esto es fundamental para gestionar la presión natural de los yacimientos petrolíferos y extraer el petróleo de forma eficaz.
Herramientas clave en los yacimientos petrolíferos modernos
Los ordenadores de flujo avanzados no son solo dispositivos de medición, sino componentes fundamentales del ecosistema de los yacimientos petrolíferos digitales. Al integrarse con plataformas de análisis, permiten:
  • Mantenimiento predictivo: identificación de posibles fallos en los equipos antes de que se produzcan.
  • Mejora de la toma de decisiones: combinación de datos históricos con información en tiempo real para optimizar las técnicas de recuperación terciaria, como la inyección de CO2.
  • Cumplimiento normativo: optimización de los procesos de generación de informes para cumplir con las estrictas normas internacionales.
Los ordenadores de flujo funcionan en conjunto con herramientas de vanguardia, entre las que se incluyen:
  • Sistemas SCADA: proporcionan una visión completa de las operaciones upstream.
  • Plataformas en la nube: permiten el acceso remoto a los datos y el análisis avanzado.
  • Sensores inteligentes: ofrecen mediciones detalladas de los caudales y la composición de los fluidos.
Estas herramientas son fundamentales para las empresas petroleras y gasísticas que se esfuerzan por optimizar la producción de crudo y las actividades de exploración y producción.
Potenciando el futuro de la recuperación de petróleo
Los ordenadores de flujo están revolucionando la extracción de petróleo y gas al combinar la medición de precisión con sistemas de control inteligentes. Su papel en las tecnologías de EOR es indispensable, ya que abordan retos que van desde la monitorización remota hasta la gestión sostenible de los recursos.
A medida que evolucionan las operaciones petroleras upstream, la adopción de estas tecnologías será clave para que los líderes del sector alcancen una mayor eficiencia, rentabilidad y responsabilidad medioambiental. El futuro de la recuperación de petróleo no consiste solo en extraer más, sino en hacerlo de forma más inteligente y sostenible, garantizando la gestión eficaz de la cantidad de petróleo recuperada y reduciendo el impacto medioambiental de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Espacio para respirar: el papel de la ciencia en la calidad del aire urbano
El futuro de las alianzas en el sector automovilístico: impulsando la producción limpia e innovadora de baterías
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d