Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / ¿Cómo puede la espectroscopia Raman de procesos ayudar a crear un combustible de aviación sostenible más viable y económico?
¿Cómo puede la espectroscopia Raman de procesos ayudar a crear un combustible de aviación sostenible más viable y económico?
By Alexis Perrusquia 03.17.2025
Por Mayte McHugh, Analytical Instruments 
La producción de combustible de aviación sostenible (SAF) se beneficia de múltiples formas de la poderosa técnica analítica de la espectroscopia Raman. Al utilizar la luz para estudiar las vibraciones y rotaciones moleculares en los materiales, la espectroscopia Raman puede producir un espectro único similar a una huella dactilar que puede identificar y caracterizar las moléculas. El análisis a nivel molecular permite que la técnica analítica desempeñe un papel clave en varios pasos de la producción de SAF:
  1. Control y supervisión de calidad: la espectroscopia Raman puede analizar la composición química de varios componentes (comúnmente denominados «materias primas») que intervienen en la producción de combustibles sostenibles para aviones, como los biocombustibles derivados de algas, aceites residuales u otras fuentes renovables. Este análisis clave ayuda a garantizar la pureza y la calidad de estos combustibles al identificar la presencia de moléculas específicas o contaminantes que podrían afectar al rendimiento o al cumplimiento de las normas de combustible de aviación. En la práctica, una sonda analítica Raman de biorreactor puede utilizarse junto con un espectrómetro para mantener intacta la pureza y minimizar el riesgo de contaminación.
  2. Optimización de procesos: durante el proceso de producción, un espectrómetro Raman de procesos puede monitorizar instantáneamente los cambios moleculares que se producen en las diferentes etapas de la producción de combustible (por ejemplo, pirólisis, gasificación, catálisis) en tiempo real. Permite un análisis rápido sin una preparación compleja de la muestra, proporcionando información instantánea para ajustar las condiciones de reacción, mejorando la eficiencia y aumentando el rendimiento de la calidad de combustible deseada. Puede leer cómo las refinerías están haciendo esto en tiempo real aquí.
  3. Detección de contaminantes: garantizar la pureza y la calidad del SAF es vital para su adopción en la industria aeroespacial. Las impurezas o contaminantes que puedan afectar al rendimiento del combustible o al cumplimiento de las normas de la industria pueden detectarse mediante un espectrómetro Raman (y un sistema óptico de muestreo, como una celda de flujo) y luego eliminarse. Este es otro paso clave para mantener la calidad y la seguridad del combustible producido.
  4. Análisis de la huella de carbono: Evaluar el impacto medioambiental de los diferentes métodos de producción de combustible es esencial para la sostenibilidad. La espectroscopia Raman, en combinación con otras técnicas, puede ayudar a cuantificar el contenido de carbono, identificar compuestos basados en carbono y controlar la presencia de contaminantes o subproductos no deseados, contribuyendo a un análisis exhaustivo de la huella de carbono global del proceso de producción de combustible.
  5. Investigación y desarrollo: En la búsqueda de métodos de producción de combustible más eficientes y sostenibles, la espectroscopia Raman desempeña un papel crucial en la investigación y el desarrollo. Ayuda a estudiar nuevos catalizadores, vías de reacción y procesos de refinado para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los combustibles de aviación.
Los investigadores pueden emplear la espectroscopia Raman para explorar y comprender las estructuras moleculares y los procesos químicos implicados en el desarrollo de nuevas fuentes de combustible sostenible como el SAF. Esto podría implicar el estudio de nuevas materias primas o métodos de conversión innovadores para la producción de biocombustibles.
En general, la capacidad de un espectrómetro Raman para proporcionar un análisis químico rápido, no destructivo y detallado lo convierte en una herramienta poderosa en el desarrollo y la producción de combustibles sostenibles para la aviación. Ayuda a garantizar tanto la calidad como la eficiencia en el proceso que conduce a una adopción más amplia y económica de los SAF en la industria aérea. Puede obtener más información sobre la espectroscopia Raman para SAF en este seminario web: Aprovechamiento de la espectroscopia Raman para avances en la producción de energía.
Recursos adicionales
  • Grabación del seminario web: Aprovechamiento de la espectroscopia Raman para el avance en la producción de energía
  • Contenido en línea: Instrumentos y aplicaciones de tecnología analítica de procesos (PAT) basada en Raman
  • Nota de aplicación: Aceleración del análisis de las propiedades del combustible refinado mediante un novedoso analizador Raman de estado sólido
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
¿Por qué los recicladores de baterías de iones de litio utilizan XRF portátil?
Mapeo de la distribución del litio en 3D a nanoescala en las baterías
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d