Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / INFOGRAFÍA: 9 datos rápidos sobre el antimonio
INFOGRAFÍA: 9 datos rápidos sobre el antimonio
By Alexis Perrusquia 09.29.2025
Ciencia Acelerada
Escrito por Marlene Gasdia-Cochrane
Es un elemento tóxico semimetálico de color gris plateado y brillante. Sin embargo, se extrae habitualmente y se utiliza en la tecnología de semiconductores. Eche un vistazo a esta infografía y descubra 9 datos sobre el antimonio.
Más información sobre el antimonio
El antimonio se encuentra en la naturaleza principalmente en forma de sulfuro mineral estibnita (Sb2S3). Se conoce desde la antigüedad y se utiliza en diversas aplicaciones industriales debido a sus propiedades únicas, entre las que se incluyen su capacidad para formar aleaciones y compuestos con otros metales y sus características ignífugas.
Usos en la industria:
  1. Retardantes de llama:
    • El trióxido de antimonio (Sb2O3) se utiliza ampliamente como retardante de llama en plásticos, textiles, caucho y productos electrónicos. Actúa de forma sinérgica con los retardantes de llama halogenados para mejorar su eficacia, formando una capa protectora carbonizada en la superficie del material.
  2. Baterías de plomo-ácido:
    • El antimonio se alea con plomo para mejorar las propiedades de las baterías de plomo-ácido. La adición de antimonio aumenta la resistencia mecánica y a la corrosión de la batería, mejorando su rendimiento y vida útil.
  3. Aleaciones:
    • El antimonio se utiliza para crear diversas aleaciones, tales como:
      • Peltre: aleación de estaño con antimonio y cobre, utilizada en vajillas y artículos decorativos.
      • Metal Babbitt: aleación utilizada en cojinetes para reducir la fricción y el desgaste.
      • Metal tipográfico: aleación utilizada en la industria de la impresión para fabricar tipos de letra y planchas de impresión.
  4. Semiconductores:
    • El antimonio se utiliza en la industria de los semiconductores para producir diodos, detectores de infrarrojos y dispositivos de efecto Hall. Se utiliza en compuestos como el antimoniuro de indio (InSb) y el antimoniuro de galio (GaSb) por sus propiedades semiconductoras.
  5. Cerámica y vidrio:
    • Los compuestos de antimonio se utilizan en la producción de cerámica y vidrio para eliminar burbujas e impurezas, mejorando la claridad y la calidad del producto final.
  6. Pigmentos:
    • Los compuestos de antimonio, como el amarillo de antimonio, se utilizan como pigmentos en pinturas, esmaltes y plásticos debido a sus colores vivos y su estabilidad.
  7. Textiles:
    • Los compuestos de antimonio se utilizan en la industria textil como catalizadores en la producción de fibras de poliéster y como retardantes de llama en tejidos.
Análisis del antimonio
Con todos estos importantes usos, es fundamental que los fabricantes sepan que están produciendo materiales de antimonio de calidad y que cumplen con los requisitos de los clientes, y esto comienza con las materias primas que compran, especialmente a las empresas de reciclaje de chatarra.
Según el USGS, «en 2024 no se extrajo antimonio comercializable en los Estados Unidos. Una empresa de Montana produjo antimonio metálico primario y óxido a partir de materias primas importadas; no se disponía de datos. La producción secundaria de antimonio procedía del antimonio recuperado de baterías de plomo-ácido gastadas y se destinaba a la industria de las baterías de plomo-ácido. … El reciclaje suministró alrededor del 15 % del consumo aparente estimado en el país, y el resto procedió de las importaciones».
Los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) se utilizan en el análisis elemental para identificar el antimonio, así como metales y aleaciones. La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición química de los materiales. La tecnología XRF portátil es fundamental para la industria minera, especialmente en la fase de exploración. Ofrece un análisis rápido y no destructivo que a menudo se requiere para el análisis de afloramientos y suelos, la exploración avanzada y la perforación, el análisis de muestras de núcleo, la cartografía minera, el control de la ley y el análisis de recortes para el registro de lodos y la caracterización de yacimientos. También se utiliza ampliamente para identificar los metales y aleaciones en un desguace o verificar el contenido de las materias primas en las plantas de fabricación.
Conclusión
La versatilidad y las propiedades únicas del antimonio lo hacen valioso en diversas aplicaciones industriales. Sus usos principales incluyen retardantes de llama, baterías de plomo-ácido, aleaciones, semiconductores, cerámica, vidrio, pigmentos y textiles. Estas aplicaciones ponen de relieve la importancia del antimonio para mejorar el rendimiento, la seguridad y la durabilidad de una amplia gama de productos y materiales.
  • Recursos adicionales
    • Visite nuestro Centro de aprendizaje sobre tecnología XRF portátil.
    • Libro electrónico: XRF en el campo: tecnología XRF para no científicos.
    • Infografía: 9 datos sobre el antimonio.
Nota del editor: este artículo infográfico sobre el antimonio se publicó originalmente en agosto de 2014, pero se ha actualizado considerablemente con nuevo contenido.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Loading…
Share this article
Share this article
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Deja un comentarioCancelar respuesta
Por qué necesita un espectrómetro de masas de clase de verificación: más allá de las 4 dimensiones para mejorar el rendimiento analítico en análisis cuantitativo dirigido
Activación y disociación iónica basada en colisiones
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d