Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / ¿Qué analizador en línea PGNAA / PFTNA debe usarse en minería?
¿Qué analizador en línea PGNAA / PFTNA debe usarse en minería?
By Alison Cestari 11.25.2019
Analizador en línea para mineríaLos sistemas de análisis en línea son utilizados para determinar la composición de elementos en materias primas a granel. Estos analizadores son usados en diversas aplicaciones, incluyendo cemento, carbón y sinterización, así como otros materiales a granel, como el cobre, mineral de hierro, fosfatos, etc. para ayudar a asegurar una calidad consistente del material y la optimización de procesos. Sin embargo, hay diferentes consideraciones cuando se selecciona un analizador, en función de la aplicación.
Hay dos opciones de fuente: Análisis de Activación Rápida de Neutrones Gama (PGNAA por sus siglas en inglés) y Activación Rápida de Neutrones Térmicos Pulsados (PFTNA por sus siglas en inglés).  Las dos son técnicas de análisis sin contacto y no destructivas que se utilizan en sistemas de análisis en línea para determinar la composición de elementos en materias primas a granel. Ambas son conocidas colectivamente como análisis de activación de neutrones y funcionan por bombardeo de materiales con neutrones. Los neutrones interactúan con elementos en los materiales, que emiten de forma secundaria rayos gamma puntuales que pueden ser medidos. De manera similar a la fluorescencia de rayos X (XRF) cada elemento emite una firma de energía característica a medida que regresa a su estado estable. (Puede encontrar más información en nuestra página de tecnología PGNAA y PFTNA).
Algunos analizadores utilizan PGNAA o PFTNA, dependiendo de la fuente de excitación seleccionada, para medir continuamente, y en tiempo real, la composición elemental de una línea completa de materias primas que están siendo trasladadas en una banda transportadora, sin tocar los materiales y sin los errores y costos asociados con el muestreo de materiales de análisis de laboratorio fuera de línea. Por ejemplo, hay analizadores de carbón que miden y reportan niveles de sulfuro, humedad, total de cenizas, valor calorífico, concentración de elementos de cenizas y otros parámetros críticos requeridos tanto por consumidores como por productores de carbón), para maximizar el uso de recursos de carbón y reducir contaminantes.
Estos son más útiles para abordar problemas de calidad del carbón en aplicaciones incluyendo salidas de cargas, carbón que ha sido transportado vía camión o ferrocarril, utilizando muestras de barrena y específicamente en plantas de energía para aplicaciones de carbón “como se reciba” y “como se logre”. También hay analizadores elementales de bandas cruzadas que son ideales para aplicaciones de carbón crudo, alimentación de plantas, carbón limpio y aplicaciones de carbón mezclado, y que proveen análisis de calidad de procesos críticos de flujos de materiales en tiempo real, para facilitar el control de separación, mezclado y extracción de veta.
Para aplicaciones en cemento, es necesario conocer los elementos en el material para controlar la calidad de la materia prima dentro de una pila de premezcla. Si existe algún material adverso localizado en el depósito de caliza, como puede ser magnesio, álcalis, altos sulfuros, etc., el analizador en línea puede proveer la retroalimentación inmediata que se necesita para identificar y evitar esos materiales. Un analizador puede también ayudar a mantener una reserva de premezcla en la química objetivo, monitoreando el proceso y proveyendo análisis de alta frecuencia para ajustar automáticamente las proporciones de alimentación de las materias primas.
Para aplicaciones de cal, se requiere caliza o cal de alta calidad, a fin de cumplir con ciertas especificaciones químicas, así, los productores deben extraer y procesar selectivamente la cal para cumplir con el objetivo. Un analizador permite a la planta lograr consistentemente las especificaciones del producto final. Para aplicaciones de sinterización es posible medir la química de alimentación sinterizada para permitir el control de la basicidad en tiempo real.
Sabemos que puede ser un poco confuso, así que hemos desarrollado una Tabla Comparativa de Productos PGNAA/PFTNA para mostrar de un vistazo cuál equipo es la mejor opción en función de los elementos que requieren medición, así como la aplicación particular. Puede usar esta tabla de comparación para determinar que analizador en línea PGNAA/PFTNA es el mejor para usted.
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
¿Cómo funciona un analizador elemental a granel en línea?
Si está involucrado en alguna operación minera... by Alison Cestari / 06.28.2021
Read More
Cómo la Clasificación de Minerales a Granel Puede Reducir el Consumo de Agua y Energía en las Operaciones Mineras
Leí en un artículo presentado el año pa... by Alison Cestari / 12.09.2020
Read More
PGNAA o PFTNA, ¿qué analizador utilizar en Minería?
La minería, una industria que ha detonado el crecimie... by Alexis Perrusquia / 12.12.2019
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Los sistemas de minería submarina abren nuevas oportunidades para obtener recursos minerales
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d