Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / Uso del análisis XRF portátil para mapeo geoquímico en Minería
Uso del análisis XRF portátil para mapeo geoquímico en Minería
By Tim Johnson 01.24.2020
Mapeo geoquimico en mineriaLa información recopilada durante los procesos de control de grado ayuda a los geólogos mineros a conducir análisis geoquímicos cuantitativos de las concentraciones de metales. Con estos datos se pueden crear mapas compuestos de distribuciones elementales dentro de una muestra y determinar dónde se encuentran los mejores objetivos. Los mapas geoquímicos utilizados en aplicaciones de minería subterránea se pueden usar para detectar una anomalía o tendencia, tomar las decisiones de perforación y excavación más eficientes y económicas, y garantizar que los planos de minería produzcan un retorno suficiente de la inversión.
El Servicio Geológico de Suecia informa que su mapeo geoquímico “se enfoca en la investigación de los niveles naturales de metales y otros elementos importantes en suelos. La información muestra, por ejemplo, áreas donde hay oro, donde hay una falta de elementos importantes como fósforo y magnesio, o un riesgo de niveles naturales demasiado altos de arsénico o cadmio ”. Para mejorar la base científica de las decisiones públicas y privadas en torno al uso de la tierra y los recursos naturales, The Geological Society of America (GSA) apoya el mapeo geológico integral a escala local, estatal y nacional.
El análisis tradicional de muestras de minería a menudo involucra un proceso costoso y que consume mucho tiempo, para enviar muestras a externos y esperar días, incluso semanas, para obtener los resultados. Los instrumentos portátiles XRF a menudo se usan en el mapeo geoquímico porque pueden llevarse a cualquier parte del sitio de la mina para recolectar cientos, e incluso millas de análisis. Estos analizadores portátiles pueden proporcionar análisis de muestras con calidad de laboratorio para una retroalimentación rápida durante las operaciones de perforación o para precalificar muestras para análisis de laboratorio fuera de sitio. Para la operación minera no existe ningún costo adicional por la cantidad de “escaneos” apunta y dispara que se toman.
La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva usada para determinar la composición elemental de los materiales. Los analizadores XRF determinan la composición elemental de una muestra midiendo la fluorescencia (o secundaria) de rayos X emitida por los elementos de una muestra cuando esos son exaltados por una fuente primaria de rayos X. Cada uno de los elementos presentes en una muestra produce un conjunto de líneas características de rayos X (“una huella digital”) que es único para ese elemento específico, razón por el cual la espectroscopía XRF es una tecnología excelente para el análisis cualitativo y la determinación cuantitativa de la composición del material. (Para obtener más información acerca de XRF, descargue este libro electrónico: Tecnología XRF portátil para no científicos ).
La mayoría de los analizadores pueden operar prácticamente en cualquier lugar en el sitio y admitir fácilmente una amplia variación de muestras con poca o ninguna preparación, ya sea en forma de núcleo de perforación, muestras embolsadas o cortadas directamente desde la cara de la mina. La mayoría de los analizadores XRF líderes vienen equipados con GPS y opciones de gestión de datos para la evaluación en tiempo real de datos geoquímicos en campo. Algunos analizadores pueden operar simultáneamente con un GPS interno y conectarse a un GPS externo. Un GPS externo de alta resolución proporciona gran precisión cuando es necesario. Cuando ambos sistemas están habilitados y conectados, el GPS externo anula el sistema interno. Si el GPS externo se apaga, el interno se convierte automáticamente en el sistema primario y proporciona las coordenadas.
Utilizando estos analizadores portátiles XRF , los geólogos pueden obtener grandes volúmenes de datos de exploración para mapeo y reportes financieros, así como ayudar a identificar áreas para muestreo de relleno, perforación o investigación más detallada. Ya sea que uno esté buscando metales básicos o metales preciosos, los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) proporcionar datos de análisis de exploración minera en segundos, lo que permite el modelado de depósitos de mineral en tiempo real y operaciones mineras más eficientes .
Conozca las ventajas del uso de la tecnología XRF para la extracción de paladio dando clic  aquí .
Comparte esto:
  • Share on Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
¿Es útil la tecnología XRF portátil para aplicaciones mineras?
Por Mathieu Bauer  El ámbito de la exploración minera y l... by Alexis Perrusquia / 05.19.2025
Read More
Mapeo de recursos minerales críticos con escaneo y tecnología XRF
¿Dónde podemos encontrar algunos recursos mine... by Tim Johnson / 06.28.2021
Read More
El Analizador Portátil XRF ayuda a descubrir los secretos de Stonehenge
Las compañías están dedicando una gran ... by Chris Calam / 03.23.2021
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Análisis de elementos preciosos en el procesamiento de plomo y zinc mediante espectrometría de fluorescencia de Rayos X
La comprensión de la integridad del material es fundamental para una reparación de tuberías de larga duración
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2026 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d