イオン種成分の分析:滴定法や吸光光度法に代わる分析手法
イオンクロマトグラフィーに移行するメリット
はじめに
イオンクロマトグラフィー(IC)は液体クロマトグラフィー(HPLC)の一種で、水溶液中のイオン種成分の分離、検出に特化した分析手法です。ICは日本産業規格(JIS)においてイオン種成分の分析方法として工場排水試験方法(jisk 0102)や排ガス分析/排ガス測定方法、窒素酸化物分析方法など多くの規格で採用されています。
今回は、イオン種成分の分析において、IC以外の分析方法を使用したデメリットとICを使用したメリットについて紹介します。
イオンクロマトグラフィーが分析方法として規定されている規格の一例
JISB 8224 ボイラの給水及びボイラ水-試験方法
JISK 0102 工場排水試験方法
JISK 0099 排ガス中のアンモニア分析方法
JISK 0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法
分析項目となっているイオン種成分と分析方法の一例
滴定法や吸光光度法のデメリット
上記のIC以外の測定法では、健康への危険性や環境負荷の高い試薬を使用する場合があります。たとえば、滴定法は実験者が変わると結果の再現性が得られにくいデメリットがあります。また、吸光光度法では妨害成分の除去などの前処理が必須となり、実験操作が煩雑なものが多いです。
イオンクロマトグラフィーのメリット
陰イオン分析:フッ化物イオン、塩化物イオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、臭化物イオン、硫酸イオン、リン酸イオンなど
陽イオン分析:ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオンなど
【滴定法や吸光光度法からの移行にピッタリなIC】
誰でも簡単に使えるイオンクロマトグラフThermo Scientific™ Dionex™ Easion。初めてICの導入をお考えの方に推奨するモデルの詳細をご確認ください。
詳細はこちら
【無料】 e-learning イオンクロマトグラフィー基礎知識
イオンクロマトグラフィーについて、より深く学びたい方は、e-learning(オンラインセミナー)をご利用ください。
分離や検出法などの原理を中心とした基礎の解説や、実際の分析時に注意するポイントまで、業務に役立つヒントが学べます
視聴のお申し込みはこちら
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
モバイルバージョンを終了