Exosome(エクソソーム/エキソソーム)の研究が注目を集めています。興味はあっても、どのように研究を進めたらよいか悩んだり、解析方法の複雑さに躊躇したりしていませんか?このシリーズは、エクソソーム研究をすすめるためのシンプルな実験ワークフローを提案します。実験の簡便性だけでなく、これから始める研究計画の参考にもしていただければ幸いです。第1回は、研究ワークフローの提案とエクソソームとは何かを簡単に説明します。
エクソソーム研究ワークフローの提案
ここでは、エクソソームの”Cargo RNA/タンパク質”の解析方法にフォーカスし、シンプルな研究方法を提案します。
この第1回では、『Exosome(エクソソーム/エキソソーム)とは何か?』というテーマで、その概要を説明します。第2回では、細胞培養上清および体液(血清・血漿・尿・脳骨髄液・腹水・羊水・母乳・唾)からの簡便なエクソソームの回収方法を紹介します。第3から5回では、Cargo RNAの解析方法として、mRNAやmiRNAを対象にTaqMan Assaysを使用したqRT-PCR(定量的リアルタイムPCR)を紹介します。第6回では、Cargoタンパク質の解析方法としてウェスタンブロッティング法を解説します。第7から9回では、エクソソームのサブタイプ分離と解析方法を提案します。現在、エクソソームはサイズ分画によって回収されますが、さらにエクソソーム表面に存在すると想定されるマーカータンパク質をターゲットとした免疫磁性分離も可能です。こうして分離されたサブタイプの研究法の紹介です。第10回では、エクソソームを蛍光標識で可視化し、トレースする技術を紹介します。
このシリーズを通じて、エクソソーム研究の具体的な手法や解析方法についての理解が深まることを願っています。
Exosome(エクソソーム/エキソソーム)とは何か?
ヒトは約30~40兆個にもおよぶ細胞から成り立っており、生体機能を維持するために、細胞間でコミュニケーションを取り合っています。これまでさまざまな細胞間のコミュニケーション機構が解明されてきましたが、近年、細胞から分泌される脂質二重膜に囲まれた直径30~100 nmの膜小胞体であるエクソソームによるコミュニケーション機構に注目が集まっています。エクソソームはほぼすべての真核細胞から分泌され、生体内の体液(血液・唾液・尿・母乳など)中でその存在が確認されています(1)。さらに体液中を循環することで、遠く離れた細胞まで情報を伝達する可能性が示唆されています。
エクソソームには、宿主細胞由来のRNAやタンパク質が内包されています。この内包物は“cargo(カーゴ)”と呼ばれ、エクソソームによる細胞間コミュニケーションに重要な役割を果たすと考えられており、“cargo”を標的とした解析がさかんに行われています。
これまでの研究で、エクソソームはさまざまな生物学的プロセスに関わり、抗原提示(2)、アポトーシス、血管形成、炎症、凝固(3)などへの関与が報告されています。さらにエクソソームは、下流のシグナル伝達経路を開始させるために、ターゲット細胞との間でタンパク質や脂質のやり取りや特異的な遺伝子(核酸)の伝達を行う可能性が報告されています(4-6)。
例えば、エクソソーム中には核酸(microRNAやmRNA)が内包されており(4, 7-9)、がん細胞由来のエクソソームが、その進行を促進させる働きを持つことや、免疫応答を抑制する働きを持つことが報告されています。さらに興味深いことに、がん由来のエクソソーム中には、ホストであるがん細胞中のがん遺伝子を含有することが報告されており(10)、がんの早期検出のためのマーカーとしても注目されています。
エクソソーム由来のタンパク質についても解析が進められています。これまでにエンドソーム関連タンパク質(GTPases, annexins, flotillin)、MVB形成機構に関わるタンパク質(Alix, TSG101)、テトラスパニン類(CD9、CD63、CD81、CD82)、熱ショックタンパク質(Hsp70、Hsp90)、脂質関連タンパク質、ホスホリパーゼなどの存在が報告されていますが(11, 12)、こうしたタンパク質のレベルは、由来する細胞タイプによって異なることが分かっています。細胞間コミュニケーションのツールとしての”cargo”タンパク質の解析を行うケースもありますが、由来する細胞(例:がん細胞など)に特異的に存在する膜タンパク質などの抗原物質が、分泌されたエクソソーム表面にも存在することを特定できれば、高感度な診断法への応用も可能となります。
現在、エクソソーム研究は、その生体内における機能の探究から、より実用性の高い診断や治療への応用に向けた研究に移行しており、ここ数年で飛躍的に進展しています。
第2回以降では、基本的なエクソソーム研究ワークフローを紹介いたします。
参考文献
- Exosome secretion: molecular mechanisms and roles in immune responses. BobrieA, Colombo M, Raposo G, Théry C. Traffic. 2011; 12: 1659–1668.
- Exosomes: composition, biogenesis and function. Théry C, Zitvogel L, Amigorena S. : Nat Rev Immunol. 2002; 2:569–579.
- Microvesicles derived from activated platelets induce metastasis and angiogenesis in lung cancer. Janowska-Wieczorek M, Wysoczynski J, Kijowski L, Marquez- Curtis B, Machalinski J, Ratajczak MZ. :Int J Cancer. 2005; 113: 752–760.
- Exosome mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel mechanism of genetic exchange between cells. Valadi H, Ekstrom K, Bossios A, Sjostrand M, Lee JJ, Lotvall JO. : Nat Cell Biol. 2007; 9: 654–659.
- Viral miRNAs exploiting the endosomal- exosomal pathway for intercellular cross-talk and immune evasion. Pegtel DM, van de Garde MD, Middeldorp JM.: Biochim Biophys Acta. 2011; 1809: 715–721.
- Nanotubes, exosomes, and nucleic acid-binding peptides provide novel mechanisms of intercellular communication in eukaryotic cells iImplications in health and disease. Belting M, Wittrup A. : J Cell Biol. 2008; 183: 1187–1191.
- Unidirectional transfer of microRNA-loaded exosomes from T cells to antigen-presenting cells. Mittelbrunn M, Gutiérrez-Vázquez C, Villarroya-Beltri C, et al. : Nat Commun. 2011; 2: 282.
- Glioblastoma microvesicles transport RNA and proteins that promote tumour growth and provide diagnostic biomarkers. Skog J, Würdinger T, van Rijn S, et al.: Nat Cell Biol. 2008; 10: 1470–1476.
- Exosomes: fit to deliver small RNA. Zomer A, Vendrig T, Hopmans ES, van Eijndhoven M, Middeldorp JM, Pegtel DM. : Commun Integr Biol. 2010; 3: 447–450.
- Exosomal microRNA: a diagnostic marker for lung cancer. G. Rabinowits, C. Gerc,el-Taylor, J. M. Day, D. D. Taylor, and G. H. Kloecker : Clinical Lung Cancer, vol. 10,no. 1, pp.42–46, 2009.
- Characterization and comprehensive proteome profiling of exosomes secreted by hepatocytes. Conde-Vancells J, Rodriguez-Suarez E, Embade N, et al.: J Proteome Res. 2008; 7: 5157–5166.
- Exosomes account for vesicle-mediated transcellular transport of activatable phospholipases and prostaglandins. SubraC, GrandD, Laulagnier K, et al.: J Lipid Res. 2010; 51: 2105–2120.
関連リンク
TaqMan is a trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。