弊社が提供するフリーのマイクロアレイ発現解析用ソフトウェアでは、どなたでも簡単に弊社マイクロアレイのデータの解析ができます。
前回の「こんなに簡単!マイクロアレイ解析のフリーソフトをダウンロードする方法」ではフリーソフトウェアTAC(Applied Biosystems™ Transcriptome Analysis Console)をダウンロードする方法をご紹介しました。今回は弊社が用意しているサンプルデータをダウンロードし、そのファイルをソフトウェアで解析する方法について見ていきましょう。
TACに取り込ませるためのサンプルデータをダウンロードするためには、弊社のWebサイトにてアカウントのユーザー名とパスワードの入力が必要です。アカウントが未登録の場合は、以下のリンク先からご登録をお願いします。
ThermoFisher.com アカウント登録
ご登録後、必ずサインインした状態でサンプルデータのダウンロードページに移動してください。
弊社では、解析ソフトウェアでさまざまなデータ解析を試せるように、Webサイトから自由にサンプルデータがダウンロードできるようになっています。今回は発現解析用のマイクロアレイの中で多くの方に選ばれているApplied Biosystems™ Clariom™ Sのデータをダウンロードしてみましょう。
ヒト用Clariom Sの製品ページを開いたら、ページ中ほどの「参考資料」の位置までスクロールしてください。
ダウンロードする時は、リンク上で右クリックして「新しいタブで開く」をクリックしてください。
これでダウンロードが開始します。
これでサンプルデータの準備ができたので、前回のブログでインストールしたTACを使って、いよいよデータの取り込みを開始しましょう。
TACを立ち上げ、「New Analysis」のタブから「Import CEL Files」を選択します。
群名を入れる時は、キーボードのShiftまたはCtrlキーで複数選択した状態で文字を入力すると、複数選択されたセルのすべてに同じ群名を入れることができます。
ここで日本語名のフォルダを指定してしまうとエラーになりますので、ご注意ください。
TAC画面上には上記でご紹介した以外にもいくつかのボタンがありますが、ここでは最低限の設定だけご紹介しました。
さて、それでは解析を開始しましょう。右下の「Run Analysis」をクリックすると解析が始まります。
今回はサンプルデータをダウンロードして、そのCELファイルから解析を行うところまでご紹介しました。
次回は「フリーのマイクロアレイ解析ソフトを使って解析データに異常がないか確認してみよう!」です。引き続きTACソフトウェアを用いた発現解析データのQC(クオリティチェック)について見ていきましょう。
DNAマイクロアレイは登場してからすでに20年が経ち、同じように網羅的な発現解析が出来る次世代シーケンサーの普及もあって、熟成した技術と言えます。しかしマイクロアレイは次世代シーケンサーに比べてコスト的なメリットがあり、また解析の容易さなどから、まだまだ強力な網羅的な遺伝子発現解析が出来る技術として、近年見直されて来ている技術でもあります。
この手引きはそのマイクロアレイの原理や基礎、ワークフローなどについて学べるページです。
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。