二軸押出機の基礎②:スクリューとバレルの仕組み
この二軸押出機の基礎シリーズでは装置の仕組みや特長、パラメーター設定やその意味、後工程オプションを組み合わせた押出成形について解説しています。
▼こんな方におすすめです!
今回は二軸押出機の中心的なパーツであるスクリューとバレルの仕組みについて、Thermo Scientific™ Process 11パラレル型同方向回転二軸スクリューエクストルーダーを例に紹介します。
Thermo Scientific™ Process 11パラレル型同方向回転二軸スクリューエクストルーダー
Process 11は小型、卓上の二軸エクストルーダーです。わずか20 g程度の少量のコンパウンディングから、最大2.5 kg/h程度の連続生産も可能です。セグメント式スクリューデザインや、ゾーン毎に設置されたオプションポートや温調機能、多彩な後工程オプションにより、さまざまな材料の混錬、押出成型が可能です。
スクリューの仕組み
この図はProcess 11二軸スクリューエクストルーダーの標準的なスクリュー構成です。この構成では、熱可塑性樹脂に添加剤を加えて混錬することを目的とした設計になっています。
※画像をクリックして拡大
Process 11二軸スクリューエクストルーダーの標準的なスクリュー構成
スクリューは主に3つの機能を目的に応じて組み合わせた設計になっています。
二重らせん構造を持ち、エクストルーダーに投入された材料をダイ方向に向かって運ぶとともに、搬送方向に材料を分配させる役割を担います。
楕円形の板状のエレメントが隣同士で角度を変えて配置されています。このゾーンでは、材料を滞留させ、せん断応力を与える役割を持ちます。
一重らせん構造を持ち、コンパウンディングされたサンプルに圧力をかけて、特定の形状をしたダイから押し出す役割を持ちます。
スクリューの各ゾーンはそれぞれに機能を持ったスクリューエレメントで構成されています。このエレメントの取り付け順序や角度を変更することで、目的に合ったスクリューの構成を作ることができます。以下の図は代表的なスクリューエレメントで、このほかにもさまざまな形状のエレメントがあります。
代表的なスクリューエレメントの形状
ミキシングゾーンでは材料にせん断を与えるため、このゾーンの構成が材料の分散性、混錬の品質に重要な要素となります。以下の図はミキシングエレメントの異なるオフセット角度を示したものです。
ミキシングエレメントの異なるオフセット角度
混錬能力はオフセット角度が大きくなるほど強くなります。エレメントのオフセット角度、数、位置を変更することで、混錬条件を最適化できます。
スクリューの長さも重要な要素の一つです。エクストルーダーのスクリュー長さは直径に対する長さの比、L/Dで表されます。Process 11二軸スクリューエクストルーダーの場合は径が11 mm、長さが440 mmのため、L/D = 40となります。L/Dの大きなスクリューは、より多くのエレメントを必要としますが、スクリュー構成の高い自由度が、さまざまな材料に対する混錬条件の最適化を容易にします。
バレルの仕組み
エクストルーダーのバレルはスクリューが格納される円筒形構造です。
このバレルは、電位差による腐食を防ぐため、スクリューと同じ金属で作られることが基本です。スクリューに比べると一見シンプルな構造ですが、混錬の品質やエクストルーダーの機能拡張性に大きく影響するパーツで、以下のような技術や機能が求められます。
※画像をクリックして拡大
Process 11二軸スクリューエクストルーダーのバレルとスクリュー
上の図はProcess 11二軸スクリューエクストルーダーのバレルを分解した様子です。このように上下に分割することで、洗浄が容易になるだけでなく、バレル内での材料の状態を直接観察することもできます。さらに、バレルには多数のオプションポートを設定できます。また、ポート毎に分割されているゾーンでは個別に温調設定ができ、これにより多様な混錬処方に対応できます。
まとめ
このように、エクストルーダーにおけるスクリューとバレルは、混錬と押出成型の品質に直接影響を与えるパーツです。材料や目的に応じた適切な材質や構成を選択することが重要であり、特に多様なコンパウンディング条件を試すことが必要な研究開発に利用する場合は、機能や拡張性も考慮する必要があります。
関連情報
当社ではさまざまなエクストルーダー製品を取り扱っています。ご興味のある方はこちらよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
二軸押出機の基礎シリーズ/開発シリーズはこちら
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
モバイルバージョンを終了