hypercarb-showcase-image-230x195
逆相および順相 HPLC および LC/MS アプリケーションでの難しい分離に対応可能
多孔性グラファイトカーボン(PGC、Hypercarb™)は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で固定相として固有の特性を持っています。その化学的表面特性は、結合シリカゲルおよびポリマーなどの従来の LC パッキングとは異なります。PGC は、非極性検体用の保持の強いアルキル結合シリカゲルとして機能します。しかしながら、極性化合物および構造的に関連性のある化合物に対する保持および選択性は、従来の C18 カラムとは大幅に異なります。
Hypercarb カラムの特長
Thermo Scientific™ Hypercarb 多孔性グラファイトカーボン LC カラムの特長
  • 卓越した高極性化合物の保持力
  • 構造的に関連性のある物質の分離
  • pH 0 ~ 14 で優れた安定性、活動的な移動相の影響を受けず
  • 高温用途に最適なソリューション
PGC の物理特性
特性満たすことが可能な要件
粒子形状:球形微細孔なし
比表面積:120 m2/g保持直線性および負荷量
中孔径:250 Å幅広い検体形状およびサイズに対応可能な質量移動
細孔容量:0.7 m3/g 
平均粒子径:3 µm、5 µm分析用 HPLC カラム
7 µm分取用 HPLC カラム
30 µmSPE 用途
多孔性:75%粒子内での質量移動
% C:100%化学的安定性
物理的強度:<400="">操作時の粒子安定性、充填プロセスでの圧力グラジェント