Search
La tecnología analítica de procesos (PAT) permite la toma de decisiones informada, la optimización de procesos y la fabricación sin interrupciones basada en un mayor conocimiento de los procesos. Los fabricantes pueden diseñar, controlar y monitorizar parámetros de los procesos para evitar cuellos de botella o pérdida de lotes. Dado que los métodos PAT incorporan varias técnicas analíticas, como la espectroscopía Raman de procesos, los fabricantes pueden obtener un flujo de trabajo más fiable y rentable, al mismo tiempo que garantizan la calidad consistente del producto. La espectroscopía Raman de procesos permite el análisis de procesos en línea, no destructivo y en tiempo real sin necesidad de preparar las muestras. La solución Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman incluye un analizador portátil y sondas de aplicación específicas para obtener datos precisos y fiables en los sectores biofarmacéutico e industrial.