Search
Avant le développement de la technologie d'analyse des procédés (TAP), les systèmes de surveillance des processus manquaient de mesures en temps réel et se fondaient sur l'échantillonnage et l'alimentation manuels, ce qui augmentait le risque de contamination et de défaillance des lots. L'analyseur Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman avec optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe et logiciel Thermo Scientific Lykos PAT permet aux utilisateurs d'effectuer des mesures en ligne et en temps réel des paramètres de processus critiques (CPP) et des attributs de qualité critiques (CQA) pour une fabrication continue.
Gagnez du temps et économisez grâce à :
Conçu pour une utilisation immédiate, l'analyseurMarqMetrix All-In-One Process Raman permet des mesures Raman très précises en moins de 15 minutes là où vous en avez besoin. Ouvrez, déballez, effectuez trois connexions, appuyez sur le bouton unique et c'est parti. L'étalonnage en usine garantit une surveillance précise et continue en déplacement. L’analyseur peut être facilement intégré à votre surveillance existante des processus et élimine le besoin de recourir à une expertise technique coûteuse.
L'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman permet une surveillance en ligne et en temps réel des procédés, éliminant ainsi le besoin de préparation des échantillons sur les marchés où le délai d'obtention des résultats est essentiel. Grâce à des mesures simples, fiables et précises, l'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman fournit aux fabricants des informations plus approfondies sur les processus, leur permettant d'optimiser les procédés sans temps d'arrêt.
La solution MarqMetrix All-in-One Process Raman est dotée d'une optique d'échantillonnage BallProbe et d'une tête fibre qui s'adapte à tous les besoins grâce à une large gamme de sondes BallProbe facilement interchangeables. Il est facile de changer la sonde BallProbe : il suffit de dévisser la fixation, de retirer la sonde, de la remplacer par une autre et de resserrer. Notre raccord conique permet une indexation facile et ne nécessite aucun alignement ni aucun réétalonnage du système. La gamme de sondes BallProbe à fibre standard de l'analyseur permet de mesurer des composés sous toutes leurs formes, par exemple, les solides, les liquides, le gaz, les boues, pâtes ou gels. Il peut mesurer par contact ou par immersion avec des sondes de performance BallProbe d’un demi-pouce et/ou standard.
L'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman a été stable et précis à ±0,1cm -1 (±1,5 %), 5 fois plus que la précision de référence ASTM rapportée sans réétalonnage. Sa stabilité exceptionnelle vous permet de fonctionner en continu sans temps d'arrêt avec un analyseur Raman à processus étalonné. Concentrez-vous sur la qualité et l'efficacité des processus, et non sur la maintenance du matériel.
Le logiciel Lykos PAT, un logiciel de contrôle et de surveillance à distance, est conçu pour simplifier les complexités de la chimiométrie et fournir un flux de travail intuitif pour rationaliser les processus. Associé au logiciel Lykos PAT - Compliance, les utilisateurs sont en mesure de récupérer les données de processus comme jamais auparavant et d’atteindre les niveaux de conformité aux BPFa et à la norme 21 CFR Part11 de la FDA.