Search
形質転換用コンピテントセル
|
クローニングアプリケーションおよびワークフローに最適なコンピテントセルを選択することは、成功に欠かせません。コンピテント E. coli 株を選択する際に考慮すべき要素としては、以下が挙げられます。
お客様のアプリケーションと予算に合うコンピテントセル株がすぐに見つかります。研究に合った適切な株をお探しください。各大腸菌株は、お客様が常に先を進めるように特別に設計されています。
| アプリケーション | 大腸菌株 | 高効率として使用可能
|
|---|---|---|
| ルーチンクローニング/サブクローニング | Dh5α ファミリー* | > 1 x 109 |
| DH10B ファミリー* | > 1 x 109 | |
| TOP10 ファミリー* | > 1 x 109 | |
| OmniMax 2 T1R* | > 5 x 109 | |
| Mach1 T1R* | > 1 x 109 | |
| タンパク質発現 | BL21 ファミリー* | 該当なし |
| 不安定 DNA のクローニング | Stbl2、Stbl3*、Stbl4 | Stbl2:> 1 x 109 Stbl4:> 5 x 109 |
| ライブラリ作成 | DH10B ファミリー⚡ | > 1 x 1010 |
| Stbl4 ⚡ | > 5 x 109 | |
| OmniMax 2 T1R | > 5 x 109 | |
| ssDNA 増殖 | DH12S ⚡ | > 1 x 1010 |
| バクミド作成 | DH10Bac | 該当なし |
| Cre-lox 組み換え | PIR1/PIR2 | PIR1:> 1xx 1010 |
| 一本鎖 DNA の単離 | TOP10 F’/TOP10 F' ⚡ | TOP10 F':> 1 x 109 TOP10 F'(LB):> 5 x 109 |
| INVαF' | 該当なし | |
| 最高の効率 | MegaX DH10B T1R ⚡ | > 3 x 1010 |
| SupF 含有ベクターのプラスミド前処理 | TOP10/P3 | > 1 x 109 |
| MC1061/P3 | 該当なし | |
| dam または dcm メチル化感受性制限酵素のプラスミド精製 | INV110 | 該当なし |
| Gateway ベクターおよび ccdB 遺伝子を含むプラスミドとの使用 | ccd B Survival T1R | > 1 x 109 |
| *このファミリーの一部の大腸菌株は、ハイスループット構成で提供されます。 ⚡ = エレクトロコンピテントセル。 | ||
当社のコンピテントセルは、お客様のニーズに合わせたカスタムフォーマットなど、さまざまなパッケージフォーマットで提供しています。
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションに関する
ヒント、トラブルシューティングヘルプおよびリソースが見つかります。
コンピテントセルまたは形質転換についてご質問がありますか? 下のリンクをクリックして、概要、動画、遺伝子型ガイド、エジュケーションリソースにアクセスできます。