Search
Notre gamme de produits adaptés aux applications de laboratoire et aux congélateurs médicaux facilite un stockage fiable et sécurisé grâce à des fonctionnalités et des capacités soigneusement appliquées pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. D’une utilisation générale de laboratoire quotidienne et fiable aux exigences rigoureuses des échantillons critiques et des thérapies vitales, nos congélateurs sont configurés avec précision pour des performances et une fiabilité optimales.
Les congélateurs de laboratoire Thermo Scientific offrent des performances fiables et mesurables. Nos congélateurs atteignent systématiquement d’excellentes performances sur des paramètres clés tels que les fluctuations de température dans l’armoire au fil du temps (variabilité des pics), la différence de ces mesures à travers l’armoire (uniformité) et les variations de température dans des endroits spécifiques à l’intérieur de l’armoire (stabilité). Nous testons nos congélateurs à l’aide de capteurs dans toute l’armoire dans des environnements de test rigoureux et réels afin que vous ayez l’assurance que vos échantillons sont stockés de façon constante, sécurisée et fiable.
Les ouvertures fréquentes des portes et l’ajout d’échantillons dans le congélateur peuvent créer une charge thermique importante et la capacité de refroidissement pour récupérer rapidement est essentielle aux performances. La circulation d’air forcée par ventilateur favorise l’uniformité de la température et une récupération plus rapide de la température à partir de températures hors plage. Cette capacité est particulièrement importante pour les laboratoires sollicités et où les échantillons biologiques ayant une faible tolérance aux fluctuations de température sont stockés.
Garantie de pointe
Thermo Scientific se porte garant pour ses congélateurs, offrant une garantie complète allant jusqu’à 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre et jusqu’à 10 ans sur nos compresseurs V-Drive.
Structure de qualité
Chaque détail de nos congélateurs de laboratoire et médicaux est étudié et conçu avec des matériaux de grande qualité pour répondre à nos normes rigoureuses en matière de performances de stockage frigorifique et de durabilité à long terme. Cela comprend un intérieur et un extérieur en acier laminé à froid résistant aux rayures, de forte épaisseur, avec un revêtement de poudre lisse et des finitions en époxy qui résistent à l’usure physique et environnementale. Les intérieurs avec revêtement en polypropylène transparent monobloc ou en acier recuit après galvanisation permettent une résistance de la paroi intérieure et une facilité de nettoyage. Les joints d’étanchéité à cellules fermées assurent un joint de porte positif. Ces éléments en apparence mineurs s’ajoutent à un congélateur bien conçu et capable de répondre aux normes de qualité, de sécurité et de réglementation de diverses organisations telles que : UL, NFPA, AABB, NSF 456 et OSHA, ainsi qu’à vos propres exigences en matière de durabilité.
Service après-vente et assistance technique de premier ordre
Les clients de Thermo Scientific bénéficient d’un accès au plus grand réseau de professionnels du service d’équipement de laboratoire du monde entier, avec des délais de réponse courts, un entretien et une résolution de problèmes à distance et plus de 50 ans de service d’excellence. Les programmes fiables de conformité et de maintenance préventive sont conçus pour que la possession se fasse réellement sans aucun souci. En cas de problème avec votre congélateur, vous pouvez être sûr qu’il sera résolu rapidement, avec un temps d’indisponibilité minimal.
Nos congélateurs sont conçus pour assurer la durabilité environnementale sans sacrifier les performances. Nous nous intéressons à la durabilité en nous concentrant sur l’efficacité énergétique, sur les progrès de la technologie de refroidissement et sur l’utilisation de techniques de fabrication et de matériaux de construction respectueux de l’environnement.
Des détails qui semblent sans importance peuvent faire une grande différence lorsque vous considérez combien de fois et combien de temps vous travaillerez avec votre congélateur dans les milieux de soins de santé et le laboratoire. Forts de plus de 70 ans d’expérience en fabrication de congélateurs et de collaboration avec nos clients, nous avons mis en œuvre des caractéristiques de conception et d’ingénierie qui font de nos congélateurs des ajouts hautement appréciés à votre installation.
La fonction de sécurité des points de consigne préréglés et actionnés par clé verrouille les points de consigne de température et d’alarme afin de minimiser les erreurs et d’empêcher toute altération. Les systèmes d’alarme dotés d’avertissements sonores / visuels intégrés en cas de température élevée / faible, de porte entrouverte ou de panne de courant alertent le personnel si les niveaux de température sont hors limites. Les fonctions de réglage d’alarme comprennent le rappel, la réinitialisation automatique, la mise en sourdine des alarmes, les options de test des boutons-poussoirs et les contacts d’alarme à distance pour vous apporter plus de tranquillité d’esprit. Les verrous de porte offrent un niveau de sécurité supplémentaire pour le stockage de vos échantillons précieux.
Des configurations de fonctionnalités réfléchies qui répondent aux exigences de votre type d’échantillon et aux besoins de votre laboratoire définissent notre vaste gamme de congélateurs de laboratoire. Nos congélateurs sont disponibles dans trois gammes générales qui proposent des caractéristiques et des gammes de technologies en fonction des besoins de votre laboratoire.
| Série TSX | Série TSG | Série TSV |
| Congélateurs avancés haute performance pour les échantillons de laboratoire critiques sensibles à la température et un besoin de niveaux de sécurité d’échantillons élevés. | Congélateurs fiables pour les environnements de laboratoire actifs nécessitant une fiabilité pour un stockage semi-critique, un contrôle précis de la température et d’excellentes fonctions opérationnelles. | Congélateurs “plug-and-play” fiables, économiques et simples à utiliser pour les échantillons non critiques et les besoins de laboratoire courants. Excellentes performances avec un coût réduit. |
Technologie de réfrigération axée sur les performances | ||
Exceptionnel : Compresseur adaptatif V-drive Dégivrage automatique entièrement adaptatif Dégivrage manuel entièrement adaptatif | Précision : Compresseur à vitesse unique Dégivrage automatique adaptatif | Fiable : Compresseur à vitesse unique Dégivrage automatique Dégivrage manuel |
Exemples d’applications | ||
Vaccins, enzymes, chimiothérapie et composés pharmaceutiques, produits médicaux et de laboratoire nécessitant un environnement de stockage contrôlé avec précision.
| Stockage de réactifs, de milieux, de protéines et d’échantillons en toute confiance.
| Exigences fondamentales en matière d’application biomédicale. |
Configurations spécifiques aux applications
Chacune de nos gammes de produits (TSX, TSG et TSV) comprend des configurations spécifiques aux applications qui offrent des caractéristiques et des certifications clés adaptées aux types d’échantillons avec lesquels vous travaillez. Ces modèles répondent parfaitement à vos exigences de performance.