Radon • Noble Gases
Primary XPS region: Rn4f
Overlapping regions: Ar2p, Rb3p
Binding energies of common chemical states:
Chemical stateBinding energy Rn4f7/2
Element238 eV
Experimental information
N/A
General comments
  • Unlikely to be seen in XPS unless implanted into samples.
Element Crystal cub
About this element
Symbol: Rn
Date of discovery: 1898
Name origin: from radium
Appearance: colorless
Discoverer: Fredrich Ernst Dorn
Obtained from: decay of radium
Melting point: 202 K
Boiling point: 211 K
Density[kg/m3]: 9730
Molar volume: 50.50 × 10-6 m3/mol
Protons/Electrons: 86
Neutrons: 136
Shell structure: 2,8,18,32,18,8
Electron configuration: [Xe]4f145d106s26p6
Oxidation state: 0
Crystal structure: cubic
Radon, the heaviest of the gases, was discovered in 1898 by F.E. Dorn. Colorless at standard temperature, radon exhibits brilliant yellow phosphorescence when cooled below its freezing point and becomes orange-red as the temperature is lowered. This element is formed by the natural breakdown of radium, a decay product of uranium commonly found in the earth’s crust. Radon can also be found naturally in some spring waters. As a radioactive gas with a short half-life, radon forms decay products that damage lung tissue when inhaled, making the element a major health hazard.
Radon • Noble Gases
Products
Nexsa XPS
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
K-Alpha XPS
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+ XPS
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para especificações de tabela de produtos
Fix for left nav
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
a ciência dos materiais
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.