賽默飛世爾科技GC & GCMS產品同時上市,讓我們用數字說話,告訴您與新品相關的數字:3、100%、24/7、7 & 2分別代表什麼意義!
Thermo Scientific™
TRACE™ 1600 Series GC
模組化設計氣相層析儀
Thermo Scientific™
ISQ™ 7610
單四極桿氣相層析質譜儀
Thermo Scientific™
TSQ™ 9610
三段四極桿氣相層析串聯質譜儀
TRACE™ 1600系列有更好的使用者體驗:模組化設計、7吋觸碰式螢幕,可以直接控制自動進樣器與GC並附完整教學影片、自動照明的GC OVEN、Tool-free iConnect 管柱鎖。
Chromeleon一體化的設計理念:可以在 CDS 介面中直接進行 AutoTune、亦可進行In-sequence Tuning、完整記錄GC與MS 耗材壽命,並及時提醒,避免不必要的保養流程。
AI/AS 1610 提升內涵:針對不同的進樣口,自動套用專屬的最佳化進樣參數、LED 顯色設計,提醒用戶目前狀態、放大鏡設計,清楚觀看取樣過程。
ISQ™ 7610及TSQ™ 9610極致的永不停歇 (NeverVent) 技術,在不洩真空的情況下即可更換【GC管柱】及【MS離子源 (EI & CI 皆可)】,TSQ™ 9610更可在不洩真空的情況下更換【MS燈絲 (Filament)】。達到24/7全天候運行,極大化樣品通量。
ISQ™ 7610及TSQ™ 9610標配新型的XLXR檢測器:使用壽命 (eXtended Life) 為前一代的7倍,有效的減少維護時間;動態線性範圍 (eXtended Range) 擴大2倍,可以同時分析低濃度和高濃度的化合物。
新產品1 - TRACE™ 1600 Series GC的3大亮點
亮點1:提高運行時間
獨特的模組化設計,搭配簡單快速的故障排除及維修步驟,還有可以直接控制自動進樣器與GC的7吋觸碰式螢幕,最小化儀器的空閒時間。
亮點2:減少運行成本
獨特且簡單易用的氦氣省氣模組,只要打勾就能開始節省氦氣,可以完美結合實驗室的GC分析方法 (SSL)。完整記錄GC與MS耗材壽命,並及時提醒,避免不必要的更換及保養流程。
亮點3:簡單好上手
Tool-free iConnect 管柱鎖,顧名思義就是不需要工具即可安裝分析管柱。7吋觸碰式螢幕內附完整教學影片及直覺式的圖表,輕鬆上手,提供更好的使用者體驗。全新的自動進樣器AI/AS 1610針對不同的進樣口,自動套用專屬的最佳化進樣參數,還有LED 顯色設計及放大鏡設計,使用者可了解目前狀態並清楚觀看取樣過程。
TRACE™ 1600 Series GC
新產品2 - ISQ™ 7610 GC-MS的3大亮點
ISQ™ 7610 GC-MS為分析實驗室提供簡單操作流程,並即時提供可靠結果。NeverVent技術及超智慧軟體Chromeleon,更大大提高實驗室效率。
亮點1:NeverVent技術
極致的永不停歇技術 (NeverVent),在不洩真空的情況下即可更換【GC管柱】及【MS離子源 (EI & CI 皆可)】,達到24/7全天候運行,極大化樣品通量。
亮點2:全新XLXR檢測器
標配新型的XLXR檢測器,使用壽命 (eXtended Life) 為前一代的7倍,有效的減少維護時間;動態線性範圍 (eXtended Range) 擴大2倍,可以同時分析低濃度和高濃度的化合物。
亮點3:超智慧軟體Chromeleon
Chromeleon一體化的設計理念,可以在 CDS 介面中直接進行 AutoTune、亦可進行In-sequence Tuning、完整記錄GC與MS 耗材壽命,並及時提醒,避免不必要的保養流程。
新產品3 - TSQ™ 9610 GC-MS/MS的3大亮點
TSQ™ 9610 GC-MS/MS以絕佳的性能及超高靈敏度,為實驗室執行最嚴格的分析方法。全新的NeverVent AEI技術及超智慧軟體Chromeleon,可以延長儀器工作時間,極大化樣品通量。
亮點1:NeverVent技術
極致的永不停歇技術 (NeverVent),在不洩真空的情況下即可更換【GC管柱】及【MS離子源 (EI & CI 皆可)】,更可在不洩真空的情況下更換【MS燈絲 (Filament)】,達到24/7全天候運行,極大化樣品通量。
亮點2:全新XLXR檢測器
標配新型的XLXR檢測器,使用壽命 (eXtended Life) 為前一代的7倍,有效的減少維護時間;動態線性範圍 (eXtended Range) 擴大2倍,可以同時分析低濃度和高濃度的化合物。
亮點3:超智慧軟體Chromeleon
Chromeleon一體化的設計理念,可以在 CDS 介面中直接進行 AutoTune、亦可進行In-sequence Tuning、完整記錄GC與MS 耗材壽命,並及時提醒,避免不必要的保養流程。
來自客戶的聲音
客戶:Creature Comforts Brewing Co. (美國精釀啤酒廠)
目的:啤酒QC分析,確保產品品質穩定
成效:ISQ™ 7610 GC-MS 分析啤酒,進行品質管控。全新一代XLXR檢測器擴大了啤酒風味分析的動態線性範圍。
Spencer Britton
Spencer Britton
Creature Comforts Brewing Co
“By using the ISQ 7610 GC-MS to condense the ASBC’s Beer 29, Beer 44, and Beer 48 Methods into a single screening run, we’re able to save time, brain power, consumables, and helium!”
使用ISQ™ 7610 GC-MS將ASBS的Beer 29, Beer 44, Beer 48分析方法合併為一個方法,一次進樣即可得到所有結果,可成功節省時間、耗材及氦氣。
“The ISQ 7610 GC-MS is an easy-to-use and maintain system that has a lot of flexibility in how it’s used. It helps us run side-by-side experiments to find out what impact ingredient and process changes might have.”
ISQ™ 7610 GC-MS好用且方便維護,同時具有超強靈活性。它幫助我們進行樣品對比測試,找出成分及工藝變化可能產生的影響。
GC & GCMS家族系列產品
相信全新一代 GC & GCMS 系列產品不僅能提升工作效率,更能為您帶來非凡的應用體驗。想瞭解更多GC & GCMS系列產品?