Search
Los compartimientos de columna HPLC y UHPLC Vanquish y 3000 Ultimate Thermo Scientific le permiten controlar de forma fiable sus separaciones, ya que garantizan un control preciso y exacto de la columna de HPLC. Las válvulas de conmutación optativas admiten configuraciones avanzadas, como exploración de métodos automatizada, LC y LC-MS en tándem y aplicaciones 2D-LC.
Compartimentos de columna Vanquish
|
Compartimentos de columna UltiMate 3000
|
| Descripción | |
| Los compartimientos de columna Vanquish ofrecen precalentamiento de eluyente activo con termoestatización de columna avanzada. Dos modos de termoestatización controlan de manera fiable la retención, selectividad y eficiencia de su separación, lo que permite una fácil transferencia de métodos. Las válvulas opcionales de conmutación de columna son compatibles con una gran variedad de aplicaciones analíticas avanzadas. | Los compartimientos de columna UltiMate 3000 garantizan un control preciso y exacto de la temperatura en aplicaciones de HPLC y UHPLC. Se pueden utilizar con válvulas de conmutación opcionales para permitir flujos de trabajo analíticos avanzados. También ofrecemos muestreadores automáticos con un compartimiento de columna integrado como una opción económica para ahorrar espacio. |
¿Necesita una columna de HPLC fiable? Con más de 40 años como líder en tecnologías de columna de HPLC, puede confiar en la calidad de las columnas de LC Thermo Scientific. Nuestra amplia familia de productos está disponible en una gran variedad de tamaños de partículas y diseños de columna para satisfacer todas las necesidades de separación, e incluye una resolución mejorada, una mayor sensibilidad, un análisis más rápido y un rendimiento constante. Independientemente de que ejecute separaciones de nanoflujo, busque analitos en la escala analítica o vaya a aumentar la escala de sus separaciones a un flujo preparativo o semipreparativo, nuestras columnas de HPLC pueden satisfacer todas sus necesidades cromatográficas.