Search
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 1 es un instrumento básico para usuarios nuevos y experimentados que buscan un producto de calidad a un precio asequible. Fácil configuración gracias a la pantalla táctil grande interactiva y las plantillas de protocolos preoptimizadas.
Realice reacciones de hasta 100 μl y detecte diferencias de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo complejo, con resultados en aproximadamente 40 minutos. El sistema QuantStudio 1 también está equipado con Connect, la plataforma basada en la nube de Thermo Fisher Scientific, que le permite monitorizar de forma remota sus ejecuciones en tiempo real, analizar conjuntos de datos sofisticados en cuestión de minutos, almacenar datos de forma segura y compartir resultados en línea con colegas de instituciones y de todo el mundo.
Además de las características comunes de todos los sistemas QuantStudio, el sistema QuantStudio 1 ofrece:
Tres filtros calibrados para colorantes FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
Ofrece los tres filtros de excitación y emisión más utilizados: FAM, VIC y ROX
Las plantillas de protocolos preoptimizadas minimizan la formación de nuevos usuarios
Le permite acceder, analizar y compartir datos en cualquier momento y lugar
| Categoría | Atributo | Descripción |
Formato | Bloque fijo |
|
Eficacia y productividad | Tamaño reducido |
|
Multiplexing | 3 | |
Monitorización remota y conectividad Wi-Fi |
| |
Conectado con la nube |
| |
Pantalla táctil intuitiva |
| |
Automatización compatible | ||
Dimensiones | 40 x 27 x 50 cm (Al. x An. x Pr.) | |
Maximizar el tiempo de actividad | Ayuda inteligente | |
Calibración mínima para un mantenimiento sencillo |
| |
Asistencia | Diagnóstico remoto de los instrumentos |
|
Acceso a un ingeniero de servicio remoto |
|
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.