Search
生体高分子用の受動結合表面、生体低分子用の共有結合表面、およびアフィニティータグ付き生体分子用のアフィニティー結合表面に関連する製品についての有益な情報が見つかります。 当社の診断用ソリューションは、イムノアッセイプレートの技術において、30 年にわたり業界をリードしております。
PolySorp™、Medisorp™、MaxiSorp™、および MultiSorp™ のコーティングが利用できる当社の透明なイムノブレーカブルモジュール、スタンダードモジュール、およびプレートは、特定の生体分子を固定するための受動的結合表面の選択に役立ちます。
アフィニティー結合よび共有結合表面が利用できる当社のプレートおよびモジュールは、分子配向のばらつきを低減し、実験で使用する試薬量を節約します。
PolySorp™、MaxiSorp™、および Mini-Sorp™ の各フォーマットで利用できる当社のイムノチューブおよびストッパーは、ELISA、固相 RIA、液相 RIA、またはサンプル保存に最適です。 バイオテクノロジー、製薬、研究所、またはワクチンや診断キット製造の分野に、Thermo Scientific™ Nunc™ イムノスティックをご使用ください。
PolySorp™、Medisorp™、MaxiSorp™、および MultiSorp™ のコーティングが行われている当社の白/黒色イムノブレーカブルモジュール、標準的モジュールおよびプレートは、受動的表面の選択に役立ち、蛍光および発光アッセイを簡単に行なえるようにします。
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including: