Enfermedades de animales:
Avícola/aves de corral
Influenza aviar
Epidemiología
La IA, también conocida como «gripe aviar», es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede infectar a varias especies de aves domésticas (pollos, pavos, codornices, gallinas pintadas, etc.) y aves silvestres (patos). La enfermedad está causada por el virus de la influenza tipo A: un virus ARN monocatenario perteneciente a la familia Orthomyxoviidae. Este virus también se ha aislado en diferentes mamíferos, incluidos humanos y cerdos (el origen de las recombinaciones genéticas entre los virus aviares y humanos).
Síntomas
La gripe aviar puede presentar muchos síntomas en las aves, desde enfermedades leves (con pocos o ningún síntoma clínico) a enfermedades que pueden volverse letales en poco tiempo y conducir a una grave epidemia. La influenza aviar altamente patógena (un virus perteneciente a los subtipos H5, H7 y H9) se caracteriza por síntomas de carácter grave y un rápido deterioro que conduce a la muerte. Por tanto, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 100 % en menos de 2 días. Las cepas altamente patógenas pueden provocar graves enfermedades respiratorias en los seres humanos.
Transmisión
La transmisión del virus entre las aves se produce principalmente por contacto directo (a través de las secreciones respiratorias y la materia fecal) pero también puede ser indirecto (a través de alimentos o agua contaminada, excrementos de aves portadoras del virus y materiales contaminados). Varias especies de aves son más resistentes a la infección que otras, como los patos, que pueden infectarse por cepas patógenas que presentan síntomas clínicos imperceptibles. La cepa altamente patógena A/H5N1 muestra síntomas clínicos en aves domésticas (pollos y pavos) y en ciertas aves silvestres. Las infecciones causadas por cepas de virus altamente patógenas son infrecuentes y no deben confundirse con las infecciones causadas por cepas menos patógenas, que también pueden pertenecer a los subtipos H5, H7 y H9.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
Bronquitis infecciosa aviar (BIA)Arriba
Epidemiología
El virus de la bronquitis infecciosa aviar (BIA) es un virus ARN monocatenario perteneciente al género Coronavirus. Este virus puede provocar una enfermedad respiratoria contagiosa, común a todos los tipos de aves de corral, que puede evolucionar en una enfermedad respiratoria compleja con una tasa de mortalidad significativa. El BIA tiene incidencia en todo el mundo bajo diferentes formas clínicas: la principal es un síndrome respiratorio clásico.
Muchas variantes del BIA
Las infecciones causadas por el BIA pueden también derivar en nefritis (aguda o crónica) o en trastornos en la nidada de la gallina. Existen muchas variantes del BIA y la mayoría de los kits ELISA muestran reacciones cruzadas a las distintas variantes.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
Enfermedad de Newcastle (EN)Arriba
Epidemiología
La enfermedad de Newcastle es una enfermedad aguda, virulenta y muy contagiosa que afecta principalmente a las aves silvestres o domésticas, pero también a los seres humanos. El agente causante de la enfermedad es un paramixovirus del tipo 1, envuelto, de ARN monocatenario, cuyas cepas tienen una virulencia variable.
Síntomas
La EN es un problema a nivel mundial y se caracteriza principalmente por una enfermedad respiratoria, aunque la depresión, los síntomas nerviosos o la diarrea también pueden ser síntomas clínicos dominantes.
Transmisión
El virus se transmite por las heces, la expectoración y las secreciones orales. La contaminación puede producirse por contacto directo o indirecto (insectos, aves silvestres, humanos, materiales). La enfermedad de Newcastle es un problema de salud grave en la cría de aves de corral, ya que la tasa de mortalidad se aproxima al 100 % en animales no vacunados. Además, la infección se propaga muy rápidamente.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
Bursitis infecciosa aviar (IBD) o enfermedad de GumboroArriba
Epidemiología
La IBD es una enfermedad vírica contagiosa descrita por primera vez en 1962 en la ciudad de Gumboro, Delaware (en EE. UU.), de ahí su nombre alternativo. La IBD afecta a las aves domésticas y silvestres de todas las regiones del mundo y su impacto económico es significativo.
El agente que la provoca es un virus muy resistente, sin envoltura, de dos segmentos de ARN bicatenario, que pertenece a la familia Birnaviridae y el género Avibirnavirus. El virus se transmite de forma horizontal, directa e indirectamente, y el tiempo de incubación es corto (entre 2 y 3 días).
Aunque los pavos, los gansos y las aves silvestres pueden infectarse y son portadores de la enfermedad, solo los pollos jóvenes (principalmente entre las 3 y las 6 semanas de edad) desarrollan la enfermedad, que suele ser mortal. Existe también un tipo de IBD inmunodepresiva causada por una infección prematura que afecta a polluelos de menos de 15 días de edad y que puede dar lugar a importantes pérdidas económicas.
Síntomas
Los síntomas de la enfermedad son diarrea, deshidratación y daños en la bolsa de Fabricio (linfocitos B inmaduros, afectados por el virus). La forma aguda de la enfermedad está causada por una cepa hipervirulenta y su diagnóstico es más difícil. Las aves presentan abatimiento, sensibilidad al frío, anorexia y diarrea.
Los criadores cuentan con vacunas para impedir la replicación del virus
Para evitar que el virus se replique de forma prematura, es esencial la presencia de anticuerpos maternos que puedan neutralizarlo para los polluelos y la prevención vacunal es necesaria y debe ser generalizada, sobre todo en las granjas de cría.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
Micoplasmosis aviarArriba
Epidemiología y síntomas
Los micoplasmas aviares son responsables de muchas enfermedades en las aves de corral, sobre todo enfermedades respiratorias crónicas. Los síntomas característicos de la enfermedad son estertores, tos, secreción nasal en los pollos y sinusitis en los pavos. Normalmente, las manifestaciones clínicas como la reducción del crecimiento y la producción de huevos se desarrollan con lentitud. Existen dos especies de micoplasma especialmente implicadas en las enfermedades de aves domésticas: M. synoviae y M. Gallisepticum.
Los requisitos normativos varían según el país; es posible que los productos no estén disponibles en su área geográfica.
Metapneumovirus aviarArriba
Epidemiología
Se han aislado numerosas cepas del neumovirus aviar (NVA) de diferentes especies de aves de cría intensiva (pollos, gallinas, patos y gallinas pintadas). Estas cepas pueden causar enfermedades respiratorias y/o reducción de la nidada. Los metapneumovirus están asociados con dos enfermedades cuyos síntomas y lesiones son similares: la rinotraqueitis infecciosa del pavo (IRT) y el síndrome de la cabeza hinchada (SCH) en las aves de corral y las gallinas pintadas.
Los metapneumovirus son virus de ARN monocatenario pertenecientes a la familia Paramyxoviridae. La caracterización antigénica y molecular de estos virus identifica cuatro subcategorías: A, B, C y D. Las subcategorías A (inglesa), B (francesa) y D corresponden a virus aislados de pavos en Europa, siendo la subcategoría B la más dominante en Europa. La subcategoría C corresponde a una cepa de pneumovirus aislada en EE. UU. Sus características biológicas y antigénicas varían ligeramente respecto a las de los otros subtipos.
Solicite información sobre nuestras soluciones.