Search
Thermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサーは、優れたスピードと効率性を実現します。 ハイスループットラボ向けに設計されたMultidropディスペンサーは、卓越した一貫性でプレートを迅速に処理し、384ウェルプレートをわずか6秒で、1,536ウェルプレートをわずか15秒で分注します。 これらの柔軟で非接触式ディスペンサーは、ワークフローを合理化し、試薬の無駄を最小限に抑え、要求の厳しいスクリーニングやアッセイプロトコルに対応します。 Multidropディスペンサーは、qPCRの設定を迅速化する場合でも、創薬業務を拡張する場合でも、迅速で信頼性の高い性能を提供し、ラボ全体の生産性を高めます。
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.