Search
Desde materiales de construcción, pinturas y revestimientos hasta productos farmacéuticos, petroquímicos y polímeros, la comprensión exacta de las propiedades reológicas es fundamental cuando se desarrollan nuevos productos y se gestiona el control de calidad de las formulaciones existentes. A medida que las industrias trabajan para optimizar sus productos, los reómetros y viscosímetros Thermo Scientific ofrecen una amplia gama de mediciones, entre las que se incluyen la viscosidad, el límite de elasticidad, la viscoelasticidad, la tixotropía, las pruebas de estabilidad, la recuperación de cizalladura, el comportamiento de nivelación y descuelgue, y las transiciones de fase, entre otras.
Mediante la optimización de las formulaciones de materiales de construcción como el mortero, el cemento, el betún y las pulpas de cerámica, la durabilidad y la aplicabilidad de estos materiales pueden mejorarse, incluso cuando se exponen a diversas condiciones difíciles. Por ejemplo, en las últimas décadas se han definido protocolos de pruebas reológicas para garantizar un control de calidad uniforme de los materiales aglutinantes del betún. Asimismo, las pruebas reológicas pueden determinar la idoneidad de las mezclas de hormigón para tipos específicos de moldes y otras aplicaciones. Desde mediciones de viscosidad a diferentes temperaturas hasta múltiples pruebas de recuperación de estiramiento y esfuerzo, los reómetros y viscosímetros Thermo Scientific pueden generar los datos rápidos y precisos necesarios para producir materiales de construcción duraderos.
Tanto si se trata de una crema, un ungüento, un aerosol, una espuma o un gel, ofrecer siempre productos cosméticos y de cuidado personal de la más alta calidad puede ser un reto. Si bien las mediciones de viscosidad sencilla suelen ser suficientes para evaluar las materias primas, es necesario realizar pruebas reológicas exhaustivas para predecir y adaptar la vida útil del producto, así como para el procesamiento y el comportamiento de la aplicación. Los reómetros y viscosímetros Thermo Scientific HAAKE ofrecen los análisis fiables necesarios para una amplia gama de productos cosméticos y de cuidado personal.
Los instructores de reología necesitan instrumentos y software intuitivos que permitan que los estudiantes aprendan rápidamente. Desde simples mediciones de viscosidad hasta complejas investigaciones reológicas, los reómetros y viscosímetros ayudan a los estudiantes a aprender rápidamente a utilizarlos correctamente, a la vez que producen resultados rápidos y repetibles.
A medida que trabajamos para conservar los valiosos recursos de la tierra, existe una creciente necesidad de producir y almacenar energía de manera más sostenible. Por ejemplo, se han comercializado muchos materiales innovadores para aumentar el rendimiento de las baterías gracias a la caracterización reológica del material activo del ánodo y el cátodo. Con los instrumentos Thermo Scientific, los técnicos de laboratorio pueden medir fácilmente y con alta precisión el comportamiento del flujo y la viscosidad de las pulpas de batería en una amplia gama de velocidades de cizalla, lo que ayuda a los científicos a crear las nuevas formulaciones necesarias para un futuro energético más sostenible.
Muchas de las propiedades más importantes de los alimentos, como la textura, la estabilidad y la caducidad, están directamente relacionadas con parámetros reológicos medibles. Comprender el comportamiento reológico ayuda a los científicos de alimentos a desarrollar nuevas formulaciones que satisfagan las preferencias del consumidor. Desde la simple medición de la viscosidad de un material líquido o semisólido hasta pruebas de rotura de productos sólidos, los viscosímetros y reómetros HAAKE proporcionan las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las materias primas y los productos alimentarios finales.
Las pinturas, tintas y revestimientos son fluidos altamente estructurados que constan de muchos componentes que afectan al comportamiento del flujo del producto final. Los aglutinantes influyen en propiedades como el brillo, la durabilidad, la flexibilidad y la dureza. Además, los aditivos pueden modificar la tensión superficial, optimizar el comportamiento tixotrópico o mejorar la apariencia del acabado de la película de pintura. Para evaluar el rendimiento reológico de pinturas, tintas y revestimientos, se necesitan métodos de prueba completos. La amplia gama de mediciones posibles con los instrumentos Thermo Scientific puede ayudar a optimizar estas formulaciones y garantizar la uniformidad entre lotes.
Tanto si se mide la viscosidad de las muestras de crudo en condiciones de presión y temperatura elevada, se determina el límite de elasticidad de un lodo de perforación o se optimiza el transporte por tuberías, los reómetros Thermo Scientific pueden optimizar la producción de petróleo. Proporcionamos reómetros de sobremesa de gama alta que miden la viscosidad y las propiedades viscoelásticas en diversas condiciones. También ofrecemos métodos analíticos combinados que proporcionan nuevos conocimientos sobre las características de las muestras.
Las plataformas de reómetros rotacionales se puede utilizar para estudiar el ciclo de vida de un polímero: desde su desarrollo en el laboratorio de I+D hasta el control de calidad durante la producción.& Debido a su estructura química y a su alto peso molecular, los polímeros presentan un comportamiento de flujo y deformación complejo. Es necesario determinar las propiedades viscoelásticas de los materiales poliméricos para mejorar las formulaciones, así como los procesos de producción necesarios para obtener las propiedades específicas necesarias para las diferentes aplicaciones.
Los reómetros para el control de procesos permiten realizar mediciones en tiempo real de la viscosidad, el índice de flujo de fusión o el índice de volumen de material fundido con un caudal bajo, en tiempos de reacción rápidos durante la producción de polímeros o en líneas de reciclaje. Un bloque óptico opcional permite la integración de sensores, por ejemplo, para el análisis simultáneo de estructuras químicas mediante espectroscopía.
Las propiedades reológicas son importantes para comprender la estabilidad de los productos farmacéuticos líquidos y semisólidos. Por ejemplo, un aerosol nasal necesita demostrar cierta viscosidad para que el ingrediente activo se pueda aplicar mediante pulverización. De manera similar, las gotas oftálmicas y otros productos que se administran por gotas deben salir del frasco lentamente por efecto de la gravedad. La reología ayuda a las empresas farmacéuticas a acelerar el desarrollo de los productos gracias a las predicciones fiables sobre la estabilidad y la vida útil de las nuevas formulaciones.
La caracterización reológica de las propiedades fotosensibles de las muestras antes, durante y después de las reacciones de curado fotoquímico se puede investigar con reómetros HAAKE para contribuir al desarrollo de nuevos materiales. Los reómetros HAAKE MARS 40/60 también se pueden combinar con FTIR para la obtención simultánea de datos reológicos y espectros FTIR, lo que permite la investigación de cambios estructurales en la muestra durante el curado.