Search
La tecnología OpenArray™ es una solución asequible basada en PCR en tiempo real para el análisis de expresión génica de alto rendimiento, la identificación de genotipos, el análisis de microARN (miARN) y aplicaciones de PCR digital. Esta tecnología exclusiva minimiza el uso de reactivos y ayuda a reducir considerablemente el precio por punto de datos, de modo que se pueden ejecutar más muestras con el mismo presupuesto. Ofrecemos 11 formatos personalizados para satisfacer sus necesidades de procesamiento.
Visite el biobanco del Instituto Karolinska de Suecia para ver sus esfuerzos para mejorar la prueba de PSA para el cáncer de próstata utilizando biomarcadores, tecnología OpenArray y el sistema de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) QuantStudio 12K Flex.
La tecnología OpenArray, junto con nuestra extensa cartera de ensayos TaqMan, permite una amplia gama de aplicaciones, incluida la identificación de genotipos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), la expresión génica, el análisis de microARN y la farmacogenómica. Para cada aplicación, siga el flujo de trabajo paso a paso para saber qué productos le recomendamos para lograr un resultado óptimo.
Sepa cómo analizar hasta 70.000 genotipos al día con placas OpenArray y 4,5 millones de ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan prediseñados. También hay disponibles ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan personalizados para sus proyectos.
Sepa cómo analizar hasta 1700 muestras al día con nuestros 2700 ensayos TaqMan prediseñados para enzimas de metabolización de fármacos (DME).
Sepa cómo analizar hasta 2304 muestras de expresión génica al día, utilizando la tecnología OpenArray y nuestros ensayos de expresión génica TaqMan.
Sepa cómo analizar hasta 36 muestras al día utilizando los paneles de microARN OpenArray QuantStudio 12K Flex TaqMan.
Review our comprehensive list of publications using OpenArray® Technologies.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.