Nobelium • Actinide Rare Earth
Symbol: No
Date of discovery: 1957
Name origin: Alfred Nobel
Appearance: unknown
Discoverer: Nobel Institute of Physics
Obtained from: man-made
Melting point: unknown
Boiling point: unknown
Density[kg/m3]: unknown
Molar volume: unknown
Protons/Electrons: 102
Neutrons: 157
Shell structure: 2,8,18,32,32,8,2
Electron configuration: P[Rn]5f147s2
Oxidation state: unknown
Crystal structure: unknown
Named after Alfred Nobel, nobelium was first synthesized by a group of scientists (Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Torbørn Sikkeland, and John R. Walton) working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California in 1958. With a half-life of about 58 minutes, nobelium’s most stable isotope is nobelium-259. The primary decay mode prior to the nobelium-259 isotope is alpha emission, and the primary mode after it is spontaneous fission. Nobelium has no known uses outside the laboratory because little is known about the element and only small quantities of it have ever been produced.
Nobelium • Actinide Rare Earth
Products
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
기기 카드 원본 스타일시트
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
Contact us
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
재품 표 사항에 대한 스타일시트
Fix for left nav
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
재료 과학을 위한 전자 현미경
서비스
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.