AIM V Medium CTS™
治疗级无血清细胞扩增培养基
  • 第一个市售的、用于T细胞和树突状细胞增殖和/或调控的无血清且成分完全明确的培养基
  • 唯一通过FDA 510(k) 认证的、用于人体外组织和细胞培养过程的商业化T细胞培养基
  • 严格依照cGMP标准生产
AIM V培养基已更名为GIBCO AIM V培养基CTS™,Life Technologies承诺为我们的客户提供更优质的产品、支持和服务。 AIM V液体培养基的产品规格、配方和预期用途声明将维持不变。 For further assistance, please email our Technical Support team at cts@lifetech.com.
OpTmizer™ CTS™ T细胞扩增SFM
  • 用于人体T淋巴细胞的生长和扩增
  • 无血清、无外源成分的完全培养基
  • 出众的细胞活性和功能性
  • 结果一致、变异性较小
  • 现在提供1L封闭包装,方便了在cGMP环境中的操作
Dynabeads CD3/CD28 CTS™
  • 仅用一种产品可分离、活化并扩增您的T细胞
  • 仅用9 – 14天即可获得100 – 1,000倍扩增的T细胞
  • 获得的T细胞其性质可与体内活化T细胞相媲美
Dynabeads ClinExVivo™ CD3/CD28已更名为GIBCO Dynabeads CD3/CD28 CTS™,Life Technologies承诺为我们的客户提供更优质的产品、支持和服务。 Dynabeads CD3/CD28 CTS™的目的使用声明已更新为“用于研究或非商业化生产用于临床研究的细胞产品”
DynaMag™ CTS™
  • 分离磁珠结合的细胞,例如用于后续的Dynabeads CD3/CD28 CTS™刺激/扩增T细胞,扩增后磁珠被去除。
  • 在封闭、无菌血袋和试管体系中进行磁性分离的理想选择
  • 通过弃置磁场捕获的、磁珠结合细胞,以去除非需要的细胞
Dynal ClinExVivo™ MPC已更名为GIBCO DynaMag™ CTS™,Life Technologies承诺为我们的客户提供更优质的产品、支持和服务。 GIBCO DynaMag™ CTS™的目的使用声明已更新为“供研究使用或基于细胞、基因或组织的产品的生产
DPBS CTS™ without Calcium Chloride without Magnesium Chloride
  • 为保持体外细胞结构和生理完整性提供了良好的环境。
  • 含有适合于临床研究用途的高品质材料
  • 采用国家最先进的cGMP和ISO认证的设备生产,保证了产品的最高质量和一致性,后者使得每次实验结果具可重复性。
  • 目的使用——标识
  • 用于研究或生产基于细胞、基因或者组织的产品
    警告: 不可直接用于人类或动物
CTS™生长因子
  • GIBCO CTS™为T-细胞和树突状细胞的应用提供高品质的生长因子和细胞因子
  • 高生物活性——用更少的蛋白获得更多的结果
  • 高纯度——无其他蛋白或者污染物的影响
  • 按照ISO 13485质量标准进行生产
  • 如需要,可提供DMF