 |
- GIBCO CTS™品牌为您的工作流程提供了种类最广泛的“适用于细胞治疗”的解决方案。
- 输入临床信息,确保您的定制解决方案符合您的法规、质量和临床要求。
- The CTS™ product line enables you to reduce your burden in qualifying reagents during your transition from research applications to clinical applications.
|
适用于细胞治疗的Knockout™培养基
参见下列KnockOut™产品,可用于人胚胎干细胞和诱导多能性干细胞的维持和扩增。 将KnockOut™ SR XenoFree CTS™添加剂加入KnockOut™ DMEM CTS™基础培养基中。 我们还提供了两种Knockout™ SR XenoFree试剂盒 (货号A1099201,货号A1099202),产品采用500 mL和100 mL PET瓶冷冻液包装,还包括产品说明书。 |
A1286101,12618012,12618013,A1099201,A1099202
细胞治疗用试剂
参见下面干细胞维持与扩增所需的试剂列表。 CELLstart™ CTS™是采用DPBS CTS™ w/ Ca & Mg稀释的一种无外源成分干细胞基质。 将GlutaMAX™-1 CTS加入KnockOut™ SR XenoFree CTS™完全培养基,TrypLE™ Select CTS™是一种可实现温和的细胞解离的AOF试剂。 |
A1285901,A1285801,A1014201,A1286001
CTS™生长因子
 |
- CTS™ offers high-quality growth factors and cytokines for T-cell and Dendritic cell applications
- 高生物活性——用更少的蛋白获得更多的结果
- 高纯度——无其他蛋白或者污染物的影响
- 按照ISO 13485质量标准进行生产
- 如需要,可提供DMF
|
CTP0261,CTP0263,CTP0063,CTP0061,CTP0071,CTP0073,CTP2111,CTP2113,CTP9211,CTP9213,CTP9411,CTP9413