• The CTS™ brand offers the broadest platform of "cell therapy-ready” solutions for your workflow.
  • 输入临床信息,确保您的定制解决方案符合您的法规、质量和临床要求。
  • The CTS™ product line enables you to reduce your burden in qualifying reagents during your transition from research applications to clinical applications.
适用于细胞治疗的Knockout™培养基
参见下列KnockOut™产品,可用于人胚胎干细胞和诱导多能性干细胞的维持和扩增。 将KnockOut™ SR XenoFree CTS™添加剂加入KnockOut™ DMEM CTS™基础培养基中。
我们还提供了两种Knockout™ SR XenoFree试剂盒 (货号A1099201,货号A1099202),产品采用500 mL和100 mL PET瓶冷冻液包装,还包括产品说明书。
细胞治疗用试剂
参见下面干细胞维持与扩增所需的试剂列表。
CELLstart™ CTS™是采用DPBS CTS™ w/ Ca & Mg稀释的一种无外源成分干细胞基质。
将GlutaMAX™-1 CTS加入KnockOut™ SR XenoFree CTS™完全培养基,TrypLE™ Select CTS™是一种可实现温和的细胞解离的AOF试剂。