我们提供多种多样简便易用的基因分析检测来满足转化研究与临床研究的独特要求。 除非另行说明,所有检测试剂仅适用于研究,不适用于人类或动物诊断或治疗。
TaqMan检测:用于实时荧光定量PCR探针和引物组合
使用试管的科学家
TaqMan检测是用于实时PCR的预设计探针和引物组合,以即用形式提供,设计使用通用热循环条件(因此任何检测组合都可同时运行)。 TaqMan检测被认为是定量基因表达分析的金标准技术,并广泛用于基因组DNA分析。 单独的TaqMan检测有单支试管或预制板类型可供选择:
  • TaqMan阵列板: 96孔或384孔板可在能容纳这些板尺寸的任何一台实时PCR仪器(qPCR)上运行。 有标准或快速循环板类型可供选择
  • Taqman阵列卡: 384孔微流控卡可使用单通道或多通道移液器加载,在 ViiA™ 7或7900HT快速实时PCR系统上运行。
  • OpenArray板:在 QuantStudio™ 12K Flex上运行的3,072-反应OpenArray板上还可进行多种分析。
  • 含扩增混合物的冻干TaqMan基因表达检测: 含冻干扩增混合物的TaqMan基因表达检测——仅需加样和运行
TaqMan基因表达检测试剂盒
提供一套真正全面的预设计实时荧光定量PCR检测(>210,000 种用于人基因转录本的检测),均采用我们经过验证的生物信息学传递途径进行设计。 出色的特异性、高度灵敏性和广泛动态范围,并且有 FAM™或VIC染料标签可供选择。
TaqMan SNP基因分型检测试剂盒
TaqMan SNP基因分型检测提供快速准确的基因分型数据,是现有最简单的工作流程之一。 有450万种预设计的人类SNP检测可供选择,其中160,000种经过验证(含超过70,000种编码区检测),以及多种供涉及癌症和基因疾病靶标研究的特异性检测。
TaqMan药物代谢基因分型检测试剂盒
超过2,700种特有检测,用于检测221个基因的多态性,这些基因针对药物代谢酶 (DEM) 和显著影响药物药效和毒性的药物转运蛋白进行编码。
TaqMan融合转录本检测
这些TaqMan检测的设计跨越易位融合转录本的断点,以癌症相关标记物为靶标。
TaqMan拷贝数测定
快速、简单分析人基因组中的拷贝数变异 (CNV)。 采用当前可用的CNV分析方法中最简单的工作流程,在短短3-4个小时内即可得到结果。
TaqMan突变检测试剂盒
TaqMan突变检测设计用于检测和测量野生型基因组DNA (gDNA) 背景下的特定DNA突变。 这些检测以具有竞争性的等位基因特异性TaqMan PCR技术(被称为castPCR™)为支持,该技术具有高度特异性,能从人类癌症细胞的gDNA样本中检测到存在含量低于0.1%的突变。 使用我们不断扩展的产品组合中的检测,对包括KRAS、BRAF和EGFR在内的靶标中的关键突变进行检测和定量分析。
TaqMan PreAmp池和PreAmp预混液
对少量cDNA进行预扩增而不引入扩增偏移,让您珍贵的样本可用于更多的实时PCR反应。 可通过单独的TaqMan检测构建TaqMan PreAmp池,也可以按预配置池的形式与TaqMan 阵列卡一起选购。
TaqMan蛋白检测试剂盒
采用适用于多潜能标记物的预设计TaqMan蛋白质检测或者采用使用TaqMan蛋白质检测开放试剂盒从自有抗体构建的检测,来对蛋白质表达进行定量分析。 不管用哪一种方法,这些检测使用的样本量均比传统蛋白质分析方法所需样本量(5-500个细胞,或含有 1-100 ng总蛋白的组织裂解物)要少10–500倍,且可在不到4小时的时间内提供灵敏的定量数据。
TaqMan MicroRNA分析
利用最先进的TaqMan检测进行microRNA定量分析,还可按384孔TaqMan阵列卡的形式提供这些检测,以便对miRBase数据库中所有microRNA进行谱分析。
QuantiGene Plex DNA CNV检测
QuantiGene™ Plex DNA CNV检测为96孔以基于杂交的检测,其利用 xMAP™ Luminex™ 磁珠进行 3到33种DNA靶标的复用并利用分支DNA (bDNA) 信号扩增技术,对DNA靶标进行定量分析。 使用Luminex仪器检测信号。
独特优势
  • 以出色的准确性和精确性同时对多个DNA靶标进行定量测量
  • 使用经临床证明的分支DNA (bDNA) 信号扩增技术实现出色的拷贝数鉴别
  • 靶标DNA的直接定量——避免与DNA分离和PCR扩增相关的偏移
  • 无需检测优化
  • 高精确度——整个流程(从样本分离到出结果)的变异系数 (CV) 低于15%
  • 区分DNA拷贝数的单拷贝差异——低CV的线性检测
了解更多 ›
用于实时荧光定量PCR (qPCR) 的试剂
我们的实时PCR方法采用标准化的扩增混合物,包含了除您样本和靶标特异性探针/PCR引物集以外的成功进行PCR反应所需的所有试剂。 由于PCR需要一个DNA模板,所以RNA样本必须首先经过逆转录才能得到可被用于实时PCR的cDNA。 我们对预混液和试剂进行了长达15余年的开发,以满足几乎所有需求。
RNA样本
一步法 SuperScript qRT-PCR通用试剂盒
为灵敏、便捷和无污染的qPCR检测设计。
AgPath-ID™ 一步法RT-PCR试剂
使用快速单支试管的实时RT-PCR策略设计的灵敏而稳健的RNA靶标扩增,通常可在1小时内提供结果。
TaqPath™ 一步法RT-qPCR预混液,CG (Applied Biosystems)
TaqPath™ 一步法RT-qPCR预混液,CG专为稳健且可重现的一步法病原体检测与基因表达工作流程而设计。 单支试管4X配方包括耐热MMLV逆转录酶、dNTP、UNG、ROX™ 染料,和耐热Fast DNA聚合酶。
DNA样本
TaqMan Fast Advanced预混液
用于包括microRNA和快速基因表达分析的多个实时荧光定量PCR应用的性能最好的预混液。
TaqPath™ qPCR 预混液,CG (Applied Biosystems)
TaqPath™ qPCR 预混液,CG,提供 TaqMan Fast Advanced预混液的性能优势。 此外,这是一种通用试剂,且所有批次均经过功能测定,帮助确保对于多种检测具有批次间Ct一致性和动态范围的再现性。 TaqPath™ qPCR预混液有着严格的质量要求和最佳的性能,是满足您诊断检测和开发需求的最优选择。
DNA样本和RNA样本
TaqMan Fast病毒1步法预混液
采用单支试管形式,可用于检测RNA和DNA病毒;即使在存在常见反应抑制剂的情况下仍可进行高灵敏性实时RT-PCR。
下一代半导体测序
Ion AmpliSeq™ 技术可为特定人类基因或基因组区域的靶向测序提供简单、快速的库构建。 基于超高复用PCR,Ion AmpliSeq™ 技术仅需要 10 ng DNA样本量来靶定多个基因集,使得FFPE样本测序成为Ion PGM™系统的常规操作。
从多种多样的Ion AmpliSeq™检测板中进行选择,来转化您的研究:
  • Ion AmpliSeq™即用型检测板: 方便的预设计Ion AmpliSeq™即用型检测板提供癌症和遗传性疾病的广泛基因覆盖范围,让研究人员专注于数据生成和分析,而免去了繁重的引物设计和靶标选择步骤。
  • Ion AmpliSeq™定制检测板: 为获得最大程度的灵活性,简单选择一组靶标子集,然后使用Ion AmpliSeq™ Designer在线输入您特定的基因组内容,我们将为您专门设计和创建定制的 Ion AmpliSeq™ 检测板。
  • Ion AmpliSeq™群落检测板: 与顶尖疾病研究人员共同设计得到的Ion AmpliSeq™群落检测板为您提供选择性分析基因内容的能力,和定制任何预设计群落检测板来满足您特定研究需求的可能。
BigDye循环测序试剂盒
Big Dye视频
行业领先且易于使用的循环测序工作流程,具有稳健的化学性能,可获得高度可重现的数据以及创新性试剂,来实现精简的实验方案和更长的高质量测序读取。
终点PCR
AmpliTaq Gold 360 产品
用于标准和热启动PCR的 AmpliTaq Gold 360 预混液和DNA聚合酶针对测序应用进行优化。 它们能让您对各类靶标进行具有特异性、重现性和高产率的扩增。 这些产品可在常温下运输以减少环境影响。
通用试剂 (GPR)
TaqPath™ 扩增混合物以及Sanger测序试剂和仪器耗材具有严格的质量要求和卓越的性能,即使是您最苛刻的应用,也能提供可靠而高效的结果。 结合实时荧光定量PCR (qPCR) 数十年的领先技术和Sanger测序,我们致力于为临床实验室提供最值得信赖的多功能创新工具,用于临床研究和诊断开发。
了解更多有关我公司GPR试剂的信息