特色产品
Quidel分子诊断试剂盒是经IVD、CE-IVD标记的实时PCR分析检测手段,适用于定量检测和鉴定以下转染因子:
甲型+乙型流感病毒
(IVD/CE-IVD)
艰难梭菌
(IVD/CE-IVD)
呼吸道合胞病毒(RSV),人偏肺病毒(hMPV)
(IVD/CE-IVD)
单纯疱疹病毒(HSV) 1+ 2/水痘-带状疱疹病毒(VZV)
(CE-IVD)
该试剂盒能够提供简化的工作流程和快速、准确的结果,其在QuantStudio™ Dx实时PCR仪与7500型Dx快速实时PCR系统上的使用效果已通过了验证。
特色仪器
7500型快速实时PCR系统
QuantStudio™ Dx实时PCR仪
Quidel诊断试剂盒的优势
特征 优势
一步法试剂制备仅需向冻干的预混液简单加入补充液,并将其转移至分析平板中
简单的储藏要求本试剂盒专为冰柜储藏(2–8°C)而设计,从生产日期开始拥有长达两年的保质期
室温建立实验本分析法适适于在室温下建立实验;无需使用冰块或低温孔板
快速获得结果在提取样本之后,本分析结果通常可在短于75分钟的时间内获得结果(直接艰难梭菌分析通常仅需60分钟)
通用内参
全部的Quidel试剂盒均使用了一组通用的PCR内参和循环参数,这样即可使用任一Quidel试剂盒对抽提出的样本进行分析,而不同的分析也可在同一平板内平行进行
规章——本试剂盒符合GMP,CE-IVD和FDA的要求(在美国,此标准并非适用于所有的Quidel 诊断试剂盒:详见具体产品以了解更多详情。)
灵活的产品形式试剂盒中包含了12 x 8管预混液、补充液和液体处理对照