动物疾病 – 水产品/鱼类
虾病
传染性皮下及造血器官坏死病毒 (IHHNV)顶部
流行病学
IHHNV 是一种线性单链 DNA,大小约为 4.1 kb。 IHHNV 被认为是细小病毒科浓核症病毒属的一员。 IHHNV 可感染大多数对虾种类,包括各种主要养殖品种,如斑节对虾(黑虎对虾/明虾)、南美白对虾(太平洋白对虾)和南美蓝对虾(太平洋蓝对虾)。
研究发现,斑节对虾的某些基因系的基因组中插入了 IHHNV 基因组的很大一部分。 尚无证据表明该 IHHNV 变体具有传染性。
体征
IHHNV 会导致南美白对虾出现慢性矮小残缺综合征 (RDS),该症状的主要影响是虾的生长减缓、不正常以及甲壳变形——而非死亡。 斑节对虾的 IHHNV 感染通常没有明显的临床症状,但是在已感染 IHHNV 的虾群中报告有 RDS、生长率减缓且养殖效益降低的现象。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486974 | 传染性皮下&造血器官坏死 病毒 (IHHNV) 检测试剂盒 |
100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
传染性肌肉坏死病毒 (IMNV)顶部
流行病学
IMNV 是一种全病毒,且与全病毒科的蓝氏贾第虫病毒密切相关。 IMNV 基因组包含一个双链 RNA 分子,有 7560 bp。 在养殖群体中,已知 IMNV 会造成严重的疾病爆发和死亡率的主要宿主种类是南美白对虾。
体征
....
处于 IMNV 急性期的对虾将在横纹(骨骼)肌内出现点状至大范围白色坏死区域,尤其是腹部末端和尾扇,可导致一部分对虾的肌肉坏死和变红。 严重感染的对虾将逐渐死亡,且死亡率会在“应激”事件后随即上升并持续数日。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486968 | 传染性肌肉坏死病毒 (IMNV) 检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
桃拉综合征病毒 (TSV)顶部
流行病学
TSV 的基因组包含一个线性的正义单链 RNA,有 10,205 个核苷酸。 TSV 在国际病毒分类委员会的最新报告中被列为双顺反子病毒科中的未指定物种。
TSV 可导致严重的疾病爆发和死亡率的主要宿主种类是南美白对虾和南美蓝对虾。
体征
....
受感染的对虾表现出不吃食、反应迟钝及异常游动等症状。 还表现出尾部肌肉组织浑浊、外壳柔软,在自然发生的感染中,还会由于红色色素细胞的扩散而尾部变红。 此阶段的死亡率可高达 95%。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486962 | 桃拉综合征病毒 (TSV) 检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
黄头病毒 (YHV)顶部
流行病学
国际病毒分类委员会将黄头病毒 (YHV) 和黄头病毒复合物中的其他基因型归类为网巢病毒目杆状套病毒科头甲病毒属中的一个单一物种(腮联病毒)。 YHV(基因型 1)是黄头病毒复合物中的六种已知基因型之一,也是黄头病的唯一已知诱因。
YHV 对大多数已知的养殖对虾种类有着极高的传染性。 黑虎虾(斑节对虾)和白对虾养殖中记载有自然感染现象。
体征
....
感染了 YHV 的对虾常见体征包括:
- 发病初期可能摄食量格外高,随后突然停止摄食且虾群死亡率上升(不常见)。
- 反应迟钝或濒临死亡的虾聚集在池塘表面和边缘,游动缓慢或异常。
- 头胸甲部位可能由于潜在的异常肝胰腺发软而呈黄色(不常见)。
- 整个身体的颜色总是异常浅或发白。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486967 | 黄头病病毒 (YHV) 检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
白斑综合征病毒 (WSSV)
流行病学
白斑综合征病毒 (WSSV) 是属于线形病毒科白斑病毒属的双链杆状 DNA。 WSSV 的宿主范围及其广泛。 该病毒可感染各种水生甲壳类动物,尤其是虾类,包括海洋、咸水和淡水虾、蟹类、小龙虾和龙虾。
体征
....
受感染对虾的临床表现有:
- 摄食量突然减少,反应迟钝
- 斑节对虾、白对虾和蓝对虾体表变红。
- 甲壳柔软、松弛
- 表皮下面有 0.5 至 2 mm 的白斑(在西半球对虾中较少见)
- 病症发作 3 天内死亡率高达 100%。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486964 | 白斑综合征病毒 (WSSV) 检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
鱼病
传染性鲑鱼贫血症病毒 (ISAV)顶部
流行病学
ISAV 是一种囊膜病毒,其基因组含有八个负极性的单链 RNA 片段。 ISAV 的形态学、生理化学和遗传特性与正粘病毒科的特性一致,且 ISAV 已被归类为该病毒科鲑传贫病毒属内的全型。
ISA 的自然爆发仅在养殖的大西洋鲑鱼和智利的银鲑鱼(银大马哈鱼)中有记载。 在大西洋鲑鱼中,疾病爆发的报告主要见于海水养殖中,而淡水养殖中仅报告少数案例,其中包括一例卵黄期鱼苗案例。
体征
....
KHV 的临床表现包括:
- 死亡率上升
- 鱼反应迟钝
- 贫血导致的腮部苍白
- 眼前房出血
- 眼球突出
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486956 | 传染性鲑鱼贫血症病毒检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
锦鲤疱疹病毒 (KHV)顶部
流行病学
锦鲤疱疹病毒病 (KHVD) 是一种可引起普通鲤鱼(鲤鱼)及其变种(如锦鲤和鬼鲤)出现传染性和急性病毒血症的一种疱疹病毒感染。 该病毒具有极高的传染性且可能导致 100% 的死亡率。
KHV 是一种大小为 295kb 的双链 DNA,属于疱疹病毒科,未分类属。
体征
....
KHV 的临床表现包括:
- 反应迟钝或异常行为
- 失去平衡
- 粘液减少导致斑块干燥、粗糙
- 粘液腐化且眼睛凹陷
- 腮部坏死组织的斑块坏死
- 通常伴有细菌和真菌的继发感染
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486957 | 锦鲤疱疹病毒检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
传染性造血器官坏死 (IHN)顶部
概述
IHN 病属于弹状病毒科,是一种 OIE 法定报告疾病。 该病在大西洋西北部和阿拉斯加地区的鲑科类鱼中流行,且在亚洲和欧洲也有报告,其中大多数流行病被认为是引进了受感染的鱼卵或鱼苗所致。
虽然红点鲑和湖红点鲑似乎对 IHN 有抵抗力,但是该疾病仍被发现存在于鳟鱼的各种亚种(割喉鳟、钢头鳟和虹鳟)以及鲑鱼(红鲑、奇努克鲑、红大麻花鱼和大西洋鲑鱼)中。
IHN 通常爆发于 10–12°C 的水温条件下,且通常影响的是鱼苗(<2 个月大的鱼),若为急性病则其死亡率将达 >90%。 除鱼龄外,密度、水温和过度拥挤的运输状况也是额外的风险因素。
体征
病鱼可能表现出各种体征,包括腮部苍白、体色发黑、黏液状粪便以及腹部膨胀,同时乏力迟钝且伴有偶发狂窜。
人类健康风险
并未显示出 IHN 有人畜共通传染风险。
经济影响
急性爆发可导致较高的死亡率,从而对虹鳟的养殖环境带来重大的经济影响。 此外,大西洋和太平洋鲑鱼也可能受到急性 IHN 爆发的不良影响。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486954 | 传染性造血器官坏死病病毒检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
传染性胰腺坏死 (IPN)顶部
概述
IPN 是由双 RNA 病毒引起的,是一种会影响鲑鱼鱼苗和鱼种的系统性传染病。 IPN 在世界范围内均有报告(冰岛和澳大利亚除外),是一种既可垂直传播也可水平传播的疾病。
大量物种极易受到 IPN 感染,包括虹鳟、溪红点鲑、黑鲈、黄狮鱼、大比目鱼、淡水鳗以及水生无脊椎动物 (软体动物和甲壳类动物)。 发病率和死亡率通常见于幼鱼(<3 克)中。
体征
病鱼可能表现床多种可见体征,包括垂直回转游动、体色发黑、眼球突出以及外部瘀点。 受感染的鱼也可能出现运动失调和厌食症状。
人类健康风险
并未显示出 IPN 有人畜共通传染风险。
经济影响
IPN 对养殖鱼类,特别是鲑科鱼有巨大的经济影响。 在此类情况下,损失主要是由于受感染幼鱼的高死亡率或即使在没有疾病的情况下感染鱼群的破坏造成的。 此外,水产养殖者还可能遭受由于限制携带 IPNV 的鱼类在本地、局部地区和/或不同国家间的运输方面的法规监管而造成的经济困难。 通常,运输限制和/或感染鱼群的破坏可能比直接的死亡率造成的经济损失更加严重。
鲤春病毒血症 (SVC)顶部
概述
SVC 是一种由鲤弹状病毒引起的急性、致命性疾病,同时也是一种影响鲤鱼养殖的 OIE 法定报告疾病。 该疾病影响各种鲤鱼(普通鲤鱼、锦鲤、欧洲鲫鱼、胖头鱼、鲢鱼和草鱼),并在前苏联、欧洲和美国均有报告。
受感染的鱼类通过粪便、尿液和鳃部粘液以及皮肤水泡的渗出液传播病毒。 传播途径为水或直接接触。
传染性 SVC 可在 10°C 的水中存活 >4 周,在 4°C 的泥中存活 >6 周。目前有多种已知的带菌体,比如水生节肢动物(鲤虱和水蛭)以及食鱼鸟类。
体征
病鱼可能表现出各种体征,包括但不限于体色发黑、腮部苍白、出血、眼睛变大以及腹部膨大。 受感染的鱼也可能出现肛门突出并排出粗大的长条粘液状粪便。
人类健康风险
并未显示出 SVC 有人畜共通传染风险。
经济影响
由于该病毒疾病在鲤鱼养殖中的高度传染性以及患病幼鱼 90% 的死亡率,SVC 爆发可导致重大的经济损失。
病毒性出血性败血症病毒 (VHSV)顶部
流行病学
VHS 是一种广泛流行于养殖虹鳟、养殖大比目鱼、养殖日本比目鱼以及大量野生淡水和海洋鱼类(比如大西洋鲑鱼)的疾病,由一种属于弹状病毒科粒外弹状病毒属的病毒 VHSV 引起的。
VHSV 有多种不同的菌株,可对鱼类产生不同的影响。 病毒体呈枪弹形,包含一个约有 11000 个核苷酸的负义、单链 RNA 基因组。
体征
....
疾病体征包括:
- 行为不活跃或过度活跃
- 腮部和内脏苍白
- 腹部肿胀
- 眼球突出
- 体色发黑
- 体腔内有液体
另一方面,携带有 VHSV 病毒的鱼类也可能不会表现出任何感染的外部体征。 而在体内,其肝脏、脾脏和肠内可能已被出血堵塞。 这种情况在慢性感染状态的鱼类中较为常见。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486963 | 病毒性出血性败血症检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
病毒性神经坏死病毒 (VNNV)顶部
流行病学
据报告,病毒性脑病和视网膜病 (VER) 或病毒性神经坏死病 (VNN) 是一种存在于仔鱼、幼鱼以及有时候较大的海洋鱼类中的严重疾病。 全世界除非洲外均有发生。 到目前为止,该疾病已报告见于至少 30 种鱼类中,其中受影响最大的是黑鲈、石斑鱼、狗鱼、鹦哥鱼、河豚以及比目鱼。
VNNV 属于诺达病毒科 Beta 诺达病毒属。 该病毒体包含一个直径范围为 20 至 34nm 的二十面体无囊膜病毒。 基因组由一个双节段单链正义 RNA 组成。
体征
....
所有疾病的特征均为各种神经系统异常,比如异常游动(螺旋状或旋转游动,或腹部朝上漂浮于水面)以及中枢神经组织空泡。 通常,还伴随有视网膜细胞核空泡。 一般来说,越小的鱼其所受损伤越严重,死亡率也越高。
| 产品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4486971 | 病毒性神经坏死病检测试剂盒 | 100 rxn | 实时定量 PCR | 现在订购 |
仅供兽医使用。