传染性支气管炎 (IB)顶部
流行病学
传染性支气管炎病毒 (IBV) 是一种属于冠状病毒科的单链 RNA 病毒。 它可以引起传染性很强的呼吸系统疾病,常见于各类家禽,并能演变为病情复杂且具有较高死亡率的呼吸系统疾病。 IB 在世界各地有不同的临床表现形式:主要形式是经典的呼吸综合征。
多种 IBV 变异体
由 IBV 引起的感染还可能导致肾炎(急性或慢性)或母鸡窝内的各种疾病。 IBV 有多种变异体,大多数 ELISA 试剂盒对这些不同的变异体呈交叉反应。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
禽流感
流行病学
禽流感(也叫“鸟流感”)是一种传染性极强的病毒性疾病,可感染多种类型的家禽(鸡、火鸡、鹌鹑、珍珠鸡等)和野禽(鸭)。 由甲型流感病毒所致:正粘病毒科单链 RNA 病毒 该病毒也已在不同哺乳动物中进行分离,包括人和猪(在禽类和人类病毒之间的基因重组源)。
体征 ......
禽流感可在鸟类中表现出许多体征,从轻度疾病(几乎或完全没有临床表现)至病情可快速发展为致命性且导致严重流行病的疾病。 高致病性禽流感(一种属于 H5、H7 和 H9 亚型的病毒)的特征是:病情严重的体征和快速恶化致死。 随后死亡率可在 2 天内达到 100%。 高致病性病毒株可导致人类出现严重的呼吸系统疾病。
传播
鸟类之间的病毒传播主要通过直接接触(呼吸系统分泌物和粪便),但也可能通过间接接触(食物或受污染的水、携带病毒的鸟粪以及受污染的物质)。 某些鸟类对于感染的耐受性要强于其他鸟类,如鸭。鸭可能受致病株感染,但不会有明显的临床表现。 高致病性 A/H5N1 株在家禽(鸡和火鸡)和某些野鸟中有临床表现。 高致病性病毒株导致的感染很罕见,切勿与致病性较低的病毒株感染混淆,后者也可能属于 H5、H7 和 H9 亚型。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
新城疫 (ND)顶部
流行病学
新城疫是一种急性、致命且非常具有传染性的疾病,主要累及家养或野生鸟类,也会累及人类。 该病是由包裹单链 RNA 的 1 型副粘病毒引起的,其毒株的毒力有所不同。
体征 ......
ND 是世界性难题,主要表现为呼吸系统疾病,但抑郁、神经系统症状或腹泻也可能是主要临床表现。
传播
该病毒通过粪便、痰液和口腔分泌物传播。 污染途径可以是直接或间接(昆虫、野生鸟类、人类、材料)接触。 新城疫是家禽养殖面临的一个重要健康问题,因为其对未接种动物造成的死亡率接近 100%,而且感染扩散非常迅速。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
传染性法氏囊病 (IBD) 或甘布罗病顶部
流行病学
IBD是一种病毒性传染病,该病于 1962 年在德州(美国)的甘布罗城被首次加以描述——因此以其作为别名。 它累及世界各地的家养和野生鸟类,其经济影响非常显著。
IBD 是由一种极具抗性的病毒引起的,未包裹双链 RNA 片段,属于双核糖核酸病毒科和禽双 RNA 病毒属。 该病毒可以水平、直接和间接传播,潜伏期短(2 至 3 天)。
当火鸡、鹅和野生鸟类受到感染并成为此病的传播媒介时,只有稚鸡(主要是 3 至 6 周)会罹患此病,而且往往是致命的。 还有一种免疫抑制型 IBD,该型由小于 15 日龄的雏鸡过早感染引起,可导致重大经济损失。
体征 ......
症状包括腹泻、脱水以及法氏囊受损(未成熟 B 淋巴细胞,被病毒感染)。 急性 IBD 是由高毒力毒株引起的,其诊断更加困难。 鸟类表现为虚弱、怕冷、厌食和腹泻。
饲养者靠疫苗来防止病毒复制
要防止病毒过早复制,雏鸡必须具有中和母源抗体,疫苗预防是非常必要且广泛采用的一种方法,尤其是对于饲养者而言。
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
禽支原体病顶部
流行病学和体征
禽支原体会导致多种家禽疾病,尤其是慢性呼吸系统疾病。 该病的特征症状是呼吸道啰音、咳嗽、小鸡流涕和火鸡鼻窦炎。 临床表现的演变(如生长速度放缓和产蛋量减少)通常会缓慢进展。 家禽疾病主要涉及两种支原体: 鸡滑液囊支原体鸡毒支原体
每个国家的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
禽偏肺病毒顶部
流行病学
目前已经从不同种类的集中饲养鸟类(雏鸡、母鸡、珍珠鸡、鸭)中分离出大量禽肺病毒 (APV) 毒株。 它们会导致呼吸系统疾病和/或每窝产蛋量下降。 禽间质肺病毒与两种具有相似症状和病变的疾病有关:火鸡传染性鼻气管炎 (IRT) 和家禽及珍珠鸡肿头综合征 (SHS)。
间质肺病毒是属于副粘病毒科的单链 RNA 病毒。 目前已确定的病毒抗原及分子特征可分为四个子类: A、B、C 和 D。子类 A(英国)、B(法国)和 D 对应于从欧洲火鸡身上分离出的病毒, 且 B 子类在欧洲广泛分布,占据主导地位。 C 子类对应于在美国分离的肺炎病毒株,其抗原和生物学特征与其他典型亚型的病毒略有不同。
了解我们的解决方案