如果适当结合使用结核菌素 PPD 和 BOVIGAM® 等诊断工具以根据当地需求增加检测灵敏度和/或特异性,从而实现 bTB 计划目标,则有可能实现全球零 bTB 的目标。 检测计划的优化应用可帮助避免不必要的宰杀和长时间农场关闭,而且最终可能有助于消除全球牛 TB 的发生。
查看产品宣传单 ›
牛结核病检测
OIE、FLI 和 USDA 认可的牛结核病诊断解决方案组合
牛结核病 (bTB) 是一种重大传染性疾病,可累及反刍动物的肺部和淋巴结,并且可通过气溶胶或通过摄入未经巴氏消毒且来自感染动物的乳制品从动物传播至人类。 bTB 爆发可导致牛奶产量下降、宰杀牲畜、限制受感染地区的肉类出口,从而引发严重的经济问题。
我们一直致力于成为农场动物诊断解决方案的领先供应商,并且我们非常自豪的宣布,现在您可以通过值得信赖的赛默飞产品组合获取 Prionics™ 解决方案(如 BOVIGAM™ 检测)。 BOVIGAM™ bTB 诊断解决方案已获得 USDA、OIE 和 FLI 批准。 我们的产品组合是所有官方 OIE 规定的 bTB 检测的唯一来源。 全面的 bTB 诊断解决方案组合包含结核菌素纯化蛋白衍生物(PPD,用于牛皮肤检测)及干扰素-γ 检测(BOVIGAM 检测,单独使用或与皮肤检测一同使用,以实现客观和高度可信的结果)。 BOVIGAM™ TB 试剂盒是唯一一种在 OIE 注册的牛结核病干扰素-γ 体外检测,而且已获得 OIE 验证,是在 bTB 感染领域用于筛查和确认的主要独立式检测。
适合您独一无二的 bTB 检测需求的成熟解决方案
Prionics 解决方案是牛结核病诊断的前沿技术,其性能已在全球相关主管机构获得广泛认可,如 OIE、FLI 和 USDA。 全面的 bTB 诊断产品组合包含 BOVIGAM 检测、刺激抗原和结核菌素 PPD,可用于皮肤检测,是一组独一无二的诊断工具,能用于各种应用以根据您独特的检测需求增加检测灵敏度和/或特异性。
如需进一步了解最适合您需求的检测解决方案的特定组合,请查看下方产品文献。
BOVIGAM® 2G—升级版 BOVIGAM® 检测,可实现同样可靠的质量,并且具有 M.O.R.E 优势:
M = 更稳健,针对更多样本具有更好的重复性
O = 一个组件基板
R = 具有灵活的检测性能,能减少每只动物的费用
E = 流程化的方案,易于使用
BOVIGAM® 刺激抗原—可选择一组适合您灵敏度和特异性需求的刺激物,优化您的地区性 bTB 计划:
- BOVIGAM® 结核菌素 PPD,可实现最佳灵敏度
- Peptide Cocktail PC-EC,可实现最高特异性
- Peptide Cocktail PC-HP,可实现高灵敏度和特异性
- 商陆促分裂原,可检查血样 质量(活力控制)
结核菌素 PPD 皮肤检测试剂—结核菌素 PPD 已用于世界卫生组织 (WHO) 参考标准生产,以试剂盒的形式供货,可进行单一颈部皮内结核菌素比较试验 (SICCT) 以及 单一颈部结核菌素 (SCT) 检测和尾部皮肤褶皱检测 (CFT)。
- 独一无二的匹配度使得牛结核菌素 PPD 的实际效力比禽类 PPD 高,其差异不超过 500 IU/剂。
- 符合欧洲药典专著要求
- 经验证,可用于从 0 岁开始的动物
- 在全球最大的结核菌素生产地之一进行生产
- 以便利、符合成本效益的方式递送(能在 +2 °C - +37 °C 下运输长达 14 天)
如需了解更多信息,或订购结核菌素 PPD 皮肤检测试剂,请发送邮件至 orders@prionics.com 或致电 +41 44 200 20 00