动物疾病——
绵羊
蓝舌病病毒 (BTV)
流行病学
蓝舌病,又称为卡他热,由一种属于呼肠孤病毒科环状病毒属的双链RNA病毒引起。这种病属于非接触传染性疾病,主要通过昆虫在野生及圈养反刍动物中传播,尤其是绵羊。
症状
感染此病毒7到8天后,绵羊会表现出以下急性症状——高烧、嗜睡及离群孤立。体温上升后短时间内,其颊粘膜会发红肿胀,产生大量带泡沫的唾液。舌头会膨大,有时变为蓝色(因此得名蓝舌病)。蹄尖会变红发痛。受感染的牲畜会跛行,母羊可能会流产。在大多数情况下,其会表现出生长发育不良及脱毛。严重感染的绵羊可能在感染后8到10天内死去。
在牛或山羊中,蓝舌病感染通常无症状。若牛身上出现症状,一般为体温过高、妊娠末期(第八个月)流产、水肿(乳房、乳头、阴部及跗关节)及红疹(粘膜、乳头及乳房)。
BTV的传播
蓝舌病于1876年在南非被首次发现。过去曾认为它仅限于非洲区域内,但在过去10年中该疾病已传播到亚洲、美国南部、澳大利亚以及欧洲南部地区。目前已知蓝舌病病毒共有24种不同的血清分型,其中8种发现于欧洲(第1、2、4、6、8、9、11及16血清分型)
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
边界病 (BD)回到页首
流行病学
BVD病毒是一种属于瘟病毒属的小型单链RNA病毒。另外还有两种动物病毒也属于这一属种,即引起绵羊边界病(BD)以及典型猪瘟疫(CSF)病毒。引起牛病毒性腹泻(BVD)的病毒最初发现于1946年。这种疾病在世界各地均有发现,在不同国家和地区该病在暴露于相应病毒的动物中流行率范围为30-80%。
BVD影响畜群生育力
怀孕第1-2月的母牛感染BVD时会影响畜群生育力,并且诱发复发高热并致使胚胎死亡。感染此病毒时,妊娠期流产及先天畸形症状都有可能发生。
BVD-PI动物充当了传染源
通常在胎儿期感染该属病毒会导致生出的被感染后代永久免疫耐受(BVD-持续性感染 (BVD-PI) ),并在畜群中传播病毒。BVD-PI动物(例如,妊娠期第2至4月感染病毒的动物)在生命周期内一直携带有病毒并会持续分泌大量的病毒颗粒。因此这类动物成为了畜群中其他动物感染的主要来源。此外,BVD-PI动物迟早会发展为致命性BVD,即粘膜病 (MD) 。在感染畜群中BVD-PI动物的数量大约为1%(百分比最高可达27%),对它们的检测是控制瘟病毒疾病最根本的一步。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
衣原体病回到页首
衣原体病是一种由细菌导致的反刍动物接触性传染性疾病,这种细菌同样会感染鸟类和人类。感染这种疾病的反刍动物会出现流产、早产、肺炎、结膜炎和关节炎。由于在胚胎封包及体液、排泄物、尿液和乳汁中会分泌大量该种细菌,这种传染病可在新生儿、幼崽或成年反刍动物间传播,不过传染的主要途径还是吸入受污染的悬浮颗粒。衣原体分类法于1999年由Everett修订。在最新分类中,这类衣原体被分为了两类主要属种:
  • 衣原体属,包括沙眼衣原体(人)、猪衣原体(猪)以及鼠衣原体(小鼠和仓鼠)
  • 嗜衣原体属,包含6个物种,包含6个物种,流产嗜衣原体(哺乳动物)、鹦鹉热衣原体(鸟类)、猫嗜性衣原体(猫)、豚鼠嗜性衣原体(豚鼠)、兽类衣原体(哺乳动物)以及肺炎衣原体(人)
在反刍动物中,共鉴定出两种:流产嗜衣原体(导致流产)和兽类衣原体(导致无症状肠道感染、肺炎、结膜炎、关节炎、流产以及不育)。在怀孕女性中,C. abortus也会导致流产以及严重并发症。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
Q热回到页首
流行病学
Q (Query)热是一种世界各地均有发现的普遍存在的动物传染病(除了新西兰)。该疾病由贝氏柯克斯体引起,后者是一种专性细胞内细菌,可以感染多种不同的动物种类,包括反刍动物、狗、猫、鸟类、节肢动物以及人类。在反刍动物(据信是人类感染的主要来源)中,这种疾病主要与生殖功能障碍相关。通常这种疾病是无症状的,因而不会被筛查出来——除非受感染动物出现数次流产或表现出生殖功能问题。贝氏柯克斯体会迁移至胎盘部位并导致早产、出生体重低以及流产。
Q热对人类的影响
人类感染的主要途径是受污染悬浮颗粒物的吸入,不过怀孕女性不能饮用未高温灭菌的牛奶或食用由未处理的牛奶制成的乳制品。Q热经常被忽视,因为它可能被误认为流感样综合症。Q热会对怀孕女性(流产或早产)、免疫缺陷个体或心脏瓣膜病患者造成显著影响。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
新孢子虫病回到页首
流行病学
犬新孢子虫是一种原生动物寄生虫,最初发现于犬类,它会导致肌炎和脑炎。然而,在上世纪90年代人们发现新孢子虫是导致牛在妊娠4到7月时流产的主要缘由。根据畜群中感染新孢子虫的牛数目不同,流产几率大致为5-30%;较高的流产几率意味着短于一个月内连续发生流产。
传播机制
目前尚不完全清楚这种寄生虫是如何传播的,不过目前观测到的主要传染途径是母体传染给后代,大约80%的小牛生来即为被感染的牛,血清反应呈阳性。此外,有人认为狗也参与到了新孢子虫传染至牛的过程。这种传染病在所有大洲均有发现,在某些国家已成为牛流产的主要原因(超过了BVD和IBR)。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
副结核病(约尼氏病)回到页首
流行病学
副结核病 (paraTB) 是一种慢性传染性感染病,由鸟型结核分枝杆菌副结核亚种 (MAP) 引起。该病菌与结核病病原体属于同一科。这种绝症会感染牛、山羊及其他野生和家养的反刍动物。
副结核分枝杆菌特别耐受,大量存在于受感染动物的排泄物中。其感染通常伴随着吃下被排泄物污染的饲料、水或母体乳汁而发生在生命早期。这种疾病非常复杂,受限于很多因素。这种疾病如何发展取决于菌株耐受性、排泄到环境中的比率、潜伏期及抗体应激(有时会延迟)等。
症状
该病的症状——肠道慢性炎症、肠系膜淋巴结病变、腹泻、体重下降及水肿——通常出现在2岁大的处于疾病晚期的动物中。
清除受感染动物是控制其传播的关键
对paraTB的控制依赖于感染动物的鉴别及清除:主要的诊断工具为PCR、ELISA测试以及粪便培养。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
梅迪维纳斯病毒回到页首
流行病学
山羊关节炎脑炎病毒 (CAEV) 及梅迪维纳斯病毒属于逆转录病毒科的慢病毒。这些病毒会导致持续性感染。
CAEV与梅迪维纳斯病毒的亲缘关系很近。虽然目前有很有限的若干例种间传播的记录,不过CAEV可以感染绵羊以及已感染梅迪维纳斯病毒的山羊。该传染病通过摄取初乳或奶汁而很早就在羊羔中传播,也可能通过被感染动物的呼吸道分泌物传播。羊羔此后就会作为永久带菌体而终生在羊群中传播病毒。
症状
CAE是在山羊间传播的传染性疾病,会造成会造成如下临床症状:成年山羊会患上关节炎和乳腺炎,幼体则会患上脑炎。梅迪维纳斯病则是绵羊中传播的一种疾病,具有如下临床症状:呼吸短促或呼吸困难、关节炎以及体重下降。此外,有些绵羊的肺和乳房会受到不同程度的严重损伤。
流行性
尽管在大部分饲养绵羊的国家都发现了绵羊慢病毒(除了澳大利亚与新西兰),不过CAEV在工业化国家中传播得更广泛。
证明无病状态需要进行血清学检验
仅在小部分血清反应呈阳性的动物中才会出现相应临床症状(9%-38%,根据已有研究得到)。为了证实绵羊及山羊农场并没有这些疾病的传播,必须进行血清学检测来进行验证。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
新生儿肠胃炎回到页首
流行病学
腹泻是怀孕母牛及其他反刍动物幼崽死亡的主要原因。而这类新生儿肠胃炎是肠道中通过吞咽而获得的微生物引起的。许多不同的微生物都会造成新生儿肠胃炎,包括病毒(轮状病毒、冠状病毒)、细菌(沙门氏菌、产毒素性大肠杆菌K99)和原生动物(隐孢子虫、球虫亚纲)。
症状
病毒感染通常会为细菌重复感染铺平道路,从而使病情恶化并使后果更严重。腹泻的最初症状为食欲不振、腹部收缩及紧绷、以及嗜睡。在动物中,腹泻会很快导致脱水,从而导致躯体无力、循环衰竭以致死亡。
诊断需要的实验室检测
牛犊腹泻的病原体无法仅通过症状来进行鉴别;需要进行相应的实验室检测。最佳的预防新生儿腹泻的方法是确保牛犊在出生后尽快摄取足量的初乳。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
2型绵羊疱疹病毒(坏疽性鼻伤风)回到页首
流行病学
坏疽性鼻伤风是一种出现在大型反刍动物及猪中的疾病,具有高烧的特征而且通常具有致死性。坏疽性鼻伤风是由一种属于(疱疹病毒科)疱疹病毒属的病毒引起的,该病毒是两种丙型疱疹病毒中的一种。1型狷羚疱疹病毒 (AIHV-1) 的自然宿主是牛羚,在牛羚中其感染是隐形的。这种疾病出现于非洲的不同地区,广泛存在于动物源的各种反刍动物中。2型绵羊疱疹病毒 (OvHV-2) 则广泛存在于所有种类的驯养绵羊中,而在这些宿主中该病毒会造成亚临床感染。
症状
在世界大多数地区,这种疾病的临床症状可能有很大不同,从急性温和症状到典型的高烧、胃肠粘膜的腐蚀性溃疡、伴角膜混浊角结膜炎以及大量流泪和流涕。
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。
施马伦贝格病毒回到页首
流行病学
施马伦贝格病毒属于布尼亚病毒科正本雅病毒属,与Akabane、Aino以及Shamonda病毒具有很近的亲缘关系。施马伦贝格病毒最初于2011年11月在德国发现的。当时是在几份来自于牛和绵羊宿主的样品中发现了这一病毒,这些宿主均表现出非典型的症状,没有任何已知疾病的特征。
症状
该病毒会导致一些会影响全球动物健康的较弱的临床症状,例如体温过高、食欲不振、产奶量减少,有些情况下还会导致腹泻。怀孕期间的雌性反刍动物感染该病毒还可能导致生出的后代畸形(例如脑积水)。
诊断方法
检测病毒最好使用流产胎儿的脑组织,不过这种病毒也可以在血液、血清以及脾脏中发现(FLI——德国国家参考实验室)
法规要求随国家不同;产品可能不适用于您所在的地理区域。