煤炭
不同的能源
煤是主要由碳化的腐烂史前植物物质形成的矿物燃料。煤是钢铁行业用来从铁矿石炼铁以及水泥生产中的常用能源。
煤分为褐煤、亚烟煤、烟煤和无烟煤四种主要类型。每种类型煤的氢、氧、氮、硫和碳含量各不相同,因此用途也各不相同。开采出的煤需要进行分拣、测量、分析和混配,以符合客户规格。
煤(包括煤尘)对人的健康和环境有害,因此在煤炭行业工作时必须采取防护措施。
在煤矿工作的情形是怎样?
进式采煤博文在煤矿工作分两部分介绍了房柱式采煤法和长壁采煤作业这两种常见的采矿环境,以及矿工面临的危险。
阅读完整博文:
在煤矿工作第 1 部分
在煤矿工作第 2 部分
查看实际煤炭生产过程
优化生产、符合客户规格和提高安全性
煤炭开采产物的成分和质量各异,必须准确地分拣、分隔和混配。 配煤工艺将不同质量的煤混合在一起,以符合预期应用需要的规格。混配决定将影响矿区可销售的每种产品的总量、产品的最终销售价值以及客户满意度。 
燃煤发电厂和煤炭生产商使用煤质分析仪帮助主动解决工艺不稳定性,确保更一致的配煤和更好的燃料质量。
配煤分析
煤质分析仪提供煤的成分(硫、灰、湿度和热值),以确定煤的质量趋势,跟踪矿井成分,预估将要进入燃煤锅炉的煤炭质量,向发电厂提醒可能的电力率降低情况或潜在的排放偏差。 
阅读文章,  确保质量
配煤
发电厂说明电力公司如何使用工具通过混配低级别煤和高级别煤来控制煤炭质量,提高 煤炭利用率,降低发电成本,同时又不影响锅炉性能。
阅读白皮书,  1 + 1 = 3:在线煤炭分析仪的更多功能
煤炭测量
除了碳和氧,在煤炭分析中还应测量其它主要成分,包括热值、Lbs S02、挥发性物质、固定碳和灰分熔化温度。如果能实时了解这些测量数据,则煤炭生产商可以控制煤的分拣和混配,以最大程度地利用煤资源、符合质量规格、减少运输变化、控制灰分熔化,以及控制选煤厂绩效。
阅读博文, 煤炭分析仪应测量什么?为什么?
使用XRF微量元素的定量分析
煤类似于任何其它地质材料,可包含锑、砷、铍、镉、铬、钴、铜、铅、锰、钼、镍、钒和锌等微量元素。其中一些微量元素被视为有害的空气污染物。
阅读博文, XRF 能否量化煤炭应用中的微量元素?
煤质分析仪减少断电
犹他州一家发电厂的官员希望减少因结渣,即影响锅炉性能且降低运行效率的熔化或部分熔融浆状灰沉积物,造成的强行断电次数。
阅读案例研究,  使用在线煤质分析仪提高锅炉效率
煤燃烧会释放氮氧化物、二氧化硫、微粒 (PM)、汞以及数十种其它已知对人类健康有害的物质。源气分析仪用于测量排放气体,以帮助符合监管准则。
访问源气监控网页
汞监控
集成式汞排放监控系统用于测量燃煤锅炉排气管、废物焚烧炉、水泥窑及其它工业燃烧源中的单质汞、离子汞和全汞,以帮助符合“清洁空气汞法规 (Clear Air Mercury Rule)”和“美国环保署普通水泥最大可达控制技术 (MACT)”规定。
阅读应用说明,  水泥窑中的汞监控
苯监控
苯是燃烧天然产物时产生的一种芳族烃。苯是煤和石油衍生产物中的成分,常见于汽油和其它燃料中。短时间接触大量苯可导致困倦、眩晕、昏迷,甚至死亡。各国政府都规定了苯的最大允许工业暴露水平。
阅读应用说明,  Thermo Scientific Sentinel PRO 环境质谱仪持续监控空气中的苯、甲苯、乙苯和二甲苯 (BTEX)
采矿和选矿公司使用湿度分析仪来实现以下目的:
  • 通过加水预处理散装矿来降尘。主要挑战在于,加的水恰好达到除尘目的,但又不会使矿石变粘从而堵塞溜槽和筛网。
  • 指定的湿度符合客户要求。对于精确的冶金核算、造球和烧结应用、热功率应用以及脱水应用中的压滤机和离心机控制,都需要特定的含水量。
煤湿度分析
由于煤源自湿地,因此具有不同的含水量,进而决定着煤的不同用途。 采矿公司知道,含水量对煤的应用至关重要,并且会分析含水量以满足客户需求。
阅读博文, 您的煤是否保持潮湿?
粉尘积聚
矿物加工作业中常见的灰尘控制方法是使用喷水系统加入充分的水以控制灰尘。然而,此方法需要精确的湿度测量和仔细的调整。 
阅读博文, 担心散装矿物积聚灰尘?
煤湿度分析用于粉尘管理
Dalrymple 港煤炭码头管理着 125 种不同的煤,每一种都必须进行测量。湿度测量是确保最佳煤炭湿度控制和粉尘抑制的过程控制变量,因此应认真校准。
阅读博文, 案例研究:Dalrymple 港煤炭码头使用湿度分析仪进行现场灰尘管理
煤炭工人的尘肺病通常被称为 CWP 或黑肺病,这是一种灾难性的疾病,暴露于煤和结晶硅尘的任何人都可能受到此病的折磨。美国矿业安全健康局 (U.S. Mine Safety and Health Administration, MSHA) 将可吸入的煤粉尘视为矿业最严重的职业危害之一。
MSHA 粉尘规
采矿业是受高度监管的行业,需要许多工具和技术来实现合规要求以及确保运营高效且盈利。该规定旨在帮助减少并最终消灭黑肺病。
阅读博文:
在煤矿工作 – 避免吸入粉尘
3 部分系列:黑肺病的终结:离我们有多远?
第 1 部分:吸入煤炭粉尘的风险
第 2 部分:立法历史回顾
第 3 部分:矿井案例和健康数据评论
个人粉尘监测和 TEOM 技术
这种全彩 3"x 3" 反光贴纸是安全帽的完美补充。贴纸免费,订购后 4-6 周即可到货。
申请贴纸 ›
皮带秤系统可监测压碎机、粉碎机、筛网、选煤厂、燃煤发电厂及其它工艺过程的给煤。它可以监测生产输出和库存或控制产品装车,同时为业务的管理和运营提供重要信息。
皮带秤生产选择指南 ›
皮带秤维护
皮带秤维护
皮带秤维护检查清单
此博文提出 29 点皮带秤维护和校准检查清单,帮助您保持散料处理系统的平衡。
您的惰辊是否符合最小径摆 (T.I.R.)容差
“秤区域”正确对齐对于皮带秤的顺利运行十分重要。大多数皮带秤制造商对于安装和校准皮带秤都制定了严格的原则。不遵守这些原则可能导致精确性和可重复性较差。这篇博文提出了保持惰辊对齐的建议。大多数皮带秤制造商对于安装和校准皮带秤都制定了严格的原则。不遵守这些原则可能导致精确性和可重复性较差。 这篇博文提出了保持惰辊对齐的建议。
输送机保护开关
输送机保护开关可帮助防止意外事故、保护设备、减少意外停机, 从而将生产保持在最高水平。
开关分为三种类型:
  • 皮带未对准开关,用于监控传输带的位置和跟踪。 
  • 保险索拉线开关,这是输送机或其它设备的紧急关闭装置。
  • 倾料器位置开关,这是重型限位开关,通常用于指示有多个卸料点的输送机上的倾料器位置。
阅读博文, 停止输送机!…使用输送机保护开关
微波技术
微波技术以反射(或共振)和传输两种方式测量各类矿石、煤炭及其它材料的含水量。微波湿度分析仪 采用的原理是水的介电常数高于大多数其它材料。当微波与材料中的水分子交互时,就会减慢、变弱,因为能量会转移到水中。
阅读博文, 微波技术可用于测量矿石、煤及其它材料的含水量
PGNAA
配煤技术结合使用中子活化瞬发伽马分析 (PGNAA) 技术的实时在线分析,主动解决工艺不稳定性,确保更一致的配煤和更好的燃料质量。 
PGNAA 也是水泥生产中的常用技术。阅读博文, PGNAA 改进水泥生产中的工艺和质量控制,详细了解 PGNAA 的工作原理。
伽玛辐射安全指南
含有放射性材料的仪器和装置必须遵守美国核能管理委员会 (Nuclear Regulatory Commission, NRC)、协议国以及加拿大核能安全委员会 (Canadian Nuclear Safety Commission, CNSC) 的法规。协议国是根据修订后的 《1954 年原子能法》 第274(b) 条(另请参阅 CFR 第 10 篇第 150.15 部分)NRC 与之签订了书面协议的国家。 
阅读 伽玛放射安全指南
XRF 技术
X 射线荧光 (XRF) 技术为某些元素提供最低检出限 (LOD),使其适用于煤炭应用,例如鉴定主要元素以及使用这些数据来计算煤的含灰量。XRF 可量化某些煤层中的砷、铅,甚至硫。煤中的汞和硒低于 XRF 的 LOD。
访问XRF 技术 ›
燃煤飞灰
飞灰是煤燃烧过程的废产物,但可回收用于取代传统水泥。过去十年来,飞灰循环利用 减少了近五亿吨温室气体。其它环保优势包括减少采矿、节约用于生产水泥的传统原材料、减少垃圾填埋处置、节约水资源和减少窑烧。
阅读应用说明,  粉煤灰分析
ICP-OES
煤燃烧时会产生大量煤灰以及二氧化碳和其它气体。随烟气上升的煤灰微粒被称为飞灰或烟道灰。不上升的较重煤灰称为底灰。飞灰和底灰的化学成分有显著差异,具体取决于所燃烧的煤的来源和成分。 
阅读应用说明,  使用 ICP-OES 分析煤和煤灰