Isolate trace organics from large-volume organic matrices
从大体积水性基质中自动分离痕量有机物
采用 Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 自动固相萃取(SPE)系统从大体积水性基质分析痕量有机物。该自动系统可捕获和浓缩待测分析物,所以一次运行可在 2-3 小时内处理 6 个样品,操作时间仅 15 分钟。典型应用包括 PAH、PCB、PCDD、PCDF、农药、除草剂、阻燃剂、半挥发性物质、亚硝胺和类固醇。
索取报价单 ›      我要支持 ›
特定的加速溶剂萃取类别
该系统可实现达 6 种样品的自动 SPE——来自萃取柱或萃取盘调节、样品加载、冲洗和洗脱步骤、清洗和洗脱。
Dionex SolEx SPE 萃取柱有多种化学键合相和尺寸可供选择,可捕获和浓缩大体积水性基质中的待测分析物。
配件包括试剂瓶、试管、支架以及与 Dionex Auto Trace 280 配用的维修工具包。
Dionex AutoTrace 的常见应用
Dionex AutoTrace 280 非常适合寻求自动化大体积水萃取的实验室。典型应用包括 PAH、PCB、PCDD、PCDF、农药、除草剂、阻燃剂、半挥发性物质、亚硝胺和类固醇。Dionex AutoTrace 系统应用含多个美国 EPA 方法和各种其它 SPE 样品制备净化方法,包括:
  • 美国 EPA 方法 525
  • 美国. EPA 方法 549.2
  • 美国 EPA 方法 508 & 608
  • 美国 EPA 方法 625
  • 美国 EPA 方法 1664
  • 总石油烃
  • 酸性除草剂
  • 三氯生
  • 亚硝胺(EPA 方法 521)
  • 类固醇和植物雌激素
  • 内分泌干扰物(EPA 方法 1694)
  • 个人护理用品
Dionex SolEx SPE Cartridge Materials
Cartridge Type
Format
Functional Group
Example Application
HRPHS 3mL or 6mL barrels Divinylbenzene (DVB / polyvinylpyrrolidone (PVP, high) General reversed phase, polyphenolics, azo compounds
SAX 3mL or 6mL barrels DVB-quaternary ammonium Ionizable (weak) anions, arboxylic acids
SCX 3mL or 6mL barrels DVB-sulfonate Ionizable (weak) cations, amines
WAX 3mL or 6mL barrels DVB-amine Permanent anions, inorganic and organic, sulfonates, sulfates
WCX 3mL or 6mL barrels DVB-carboxylate Permanent cations, inorganic and organic, quaternary ammonium
HRP On-line cartridge and RSLC column DVB-PVP (low) General neutral organics
C8, C18 1mL, 3mL or 6mL barrels Bonded silica Pesticides, herbicides, hydrocarbons
Phthalate-free C8, C18 6mL barrels Bonded silica Trace analysis
Silica 6mL barrels Acid-washed unbonded silica Polar compounds
Activated Carbon 6mL barrels Charcoal Nitrosamines, 1,4-dioxane
Graphitized Carbon 6mL barrels Graphitized carbon particles Herbicides
Dionex AutoTrace 的常见应用
Dionex AutoTrace 280 非常适合寻求自动化大体积水萃取的实验室。典型应用包括 PAH、PCB、PCDD、PCDF、农药、除草剂、阻燃剂、半挥发性物质、亚硝胺和类固醇。Dionex AutoTrace 系统应用含多个美国 EPA 方法和各种其它 SPE 样品制备净化方法,包括:
  • 美国 EPA 方法 525
  • 美国. EPA 方法 549.2
  • 美国 EPA 方法 508 & 608
  • 美国 EPA 方法 625
  • 美国 EPA 方法 1664
  • 总石油烃
  • 酸性除草剂
  • 三氯生
  • 亚硝胺(EPA 方法 521)
  • 类固醇和植物雌激素
  • 内分泌干扰物(EPA 方法 1694)
  • 个人护理用品
Dionex SolEx SPE Cartridge Materials
Cartridge Type
Format
Functional Group
Example Application
HRPHS 3mL or 6mL barrels Divinylbenzene (DVB / polyvinylpyrrolidone (PVP, high) General reversed phase, polyphenolics, azo compounds
SAX 3mL or 6mL barrels DVB-quaternary ammonium Ionizable (weak) anions, arboxylic acids
SCX 3mL or 6mL barrels DVB-sulfonate Ionizable (weak) cations, amines
WAX 3mL or 6mL barrels DVB-amine Permanent anions, inorganic and organic, sulfonates, sulfates
WCX 3mL or 6mL barrels DVB-carboxylate Permanent cations, inorganic and organic, quaternary ammonium
HRP On-line cartridge and RSLC column DVB-PVP (low) General neutral organics
C8, C18 1mL, 3mL or 6mL barrels Bonded silica Pesticides, herbicides, hydrocarbons
Phthalate-free C8, C18 6mL barrels Bonded silica Trace analysis
Silica 6mL barrels Acid-washed unbonded silica Polar compounds
Activated Carbon 6mL barrels Charcoal Nitrosamines, 1,4-dioxane
Graphitized Carbon 6mL barrels Graphitized carbon particles Herbicides
Resources
Support
On-demand webinars