表面覆盖有高亲和特异性抗体的 Dynabeads 超顺磁微粒—即免疫磁性分离 (IMS) 技术—为从复杂基质中分离特定的生物体提供了一种有价值的方法,同时改善了现有的微生物分析方法。 他们在样品制备中的应用大大提升了微生物分析的速度、灵敏度和可重复性。 Dynabeads IMS 产品适合用于从食品、水和环境样品中手动或自动分离特定目标生物,已经在全球的实验室中得到广泛使用。
产品 应用
Dynabeads MAX E.Coli :H7
用于直接从预富集的水样或环境样品中选择性的采集和浓缩 大肠杆菌O157:H7。 为PCR分析和平板培养或ELISA检测设计的样品制备方法。 可通过BeadRetriever™系统自动处理或手动执行。
Dynabeads MAX E.Coli 0157:H7
用于直接从预富集的水样或环境样品中选择性的采集和浓缩 大肠杆菌O157:H7。 为平板培养或ELISA检测设计的样品制备方法。 可通过BeadRetriever™系统自动处理或手动执行。
Dynabeads抗李斯特菌
用于直接从预富集样品中选择性地采集和浓缩 李斯特菌 。 为平板培养、ELIS或PCR法检测实验设计的样品制备方法。 可通过BeadRetriever™系统自动处理或手动执行。
Dynabeads抗沙门氏菌
用于直接从预富集样品中选择性采集和浓缩 沙门氏菌 。 为平板培养、ELIS或PCR法检测实验设计的样品制备方法。 可通过BeadRetriever™系统自动处理或手动执行。
Dynabeads EPEC/VTEC O145 用于快速选择性浓缩 大肠杆菌O145。
Dynabeads EPEC/VTEC O111 用于快速选择性浓缩 大肠杆菌O111。
Dynabeads EPEC/VTEC O103 用于快速选择性浓缩大肠杆菌O103。
Dynabeads EPEC/VTEC O26 用于快速选择性浓缩大肠杆菌O026。
BeadRetriever™ 系统 用于执行自动免疫磁珠分离(IMS)的台式仪器。 预编程以便于Dynabeads一起运行自动免疫磁珠分离(IMS)。 针对隐孢子虫、大肠杆菌0157、EPEC/VTEC、贾第虫、军团杆菌、李斯特菌和沙门氏菌的采集而提供的实验方案。 可在不到 20 分钟的时间内处理多达 15 个的样品 自动免疫磁珠分离处理的样品可用于任何检测方法。
BeadRetriever™管及吸头 BeadRetriever配件
BeadRetriever™试管架 BeadRetriever配件
CHO补充剂 CT添加剂添加到山梨醇麦康凯培养基(SMAC)标准品中,形成CT-SMAC培养基。 IMS后,CT-SMAC选择大肠杆菌 0157。