Life Technologies可成为您的食品和环境检测应用合作伙伴,为您提供满足您的实验室应用需求的独特产品和解决方案。
TaqMan® GMO检测和定量试剂盒
是Life Technologies首个GMO分析(开发阶段)全产品系列,可用于检测大豆、玉米和下游加工产品之中是否有GMO特异性的DNA序列存在。
通用的分析方法可以检测和定量所有欧洲境内准许的转基因生物(GMO)以及其他国家准许的大多数主要GMO产品。
转基因大豆
转基因玉米
可在其他预混液无效的情况下扩增您的靶标。
为支持您的内部设计实验,Life Technologies同时供应qPCR和qRT-PCR预混液。Environmental Master Mix v2.0和RNA Ultrasense这两款预混液产品可从您的最难以处理类型样品之中成功扩增您的最棘手靶标。
Environmental Master Mix v2.0
qPCR预混液针对含有抑制剂的样品(如食物或环境衍生样品)应用进行了优化。
RNA Ultrasense
qRT-PCR预混液针对低拷贝数的困难靶标序列(如RNA病毒)的扩增进行了优化。
可在其他预混液无效的情况下扩增您的靶标。
TaqMan® Cronobacter sakazakii Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的阪崎肠杆菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Pseudomonas aeruginosa Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的铜绿假单胞菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Camplylobacter jejuni Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的空肠弯曲菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Staphylococcus aureus Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的金黄色葡萄球菌的完整qPCR分析。
TaqMan® VLA甲型流感检测试剂盒  
针对甲型流感的qPCR检测试剂盒,其共分为两种H类型:H5和H7。在英国的实验兽医协会(Veterinary Lab Association)合作下,我们开发出了这一快速、高度特异性的检测方法。
TaqMan®生物威胁检测分析
针对生物病原体潜在威胁进行快速qPCR检测分析
TaqMan® GMO检测和定量试剂盒
是Life Technologies首个GMO分析(开发阶段)全产品系列,可用于检测大豆、玉米和下游加工产品之中是否有GMO特异性的DNA序列存在。
通用的分析方法可以检测和定量所有欧洲境内准许的转基因生物(GMO)以及其他国家准许的大多数主要GMO产品。
转基因大豆
转基因玉米
可在其他预混液无效的情况下扩增您的靶标。
为支持您的内部设计实验,Life Technologies同时供应qPCR和qRT-PCR预混液。Environmental Master Mix v2.0和RNA Ultrasense这两款预混液产品可从您的最难以处理类型样品之中成功扩增您的最棘手靶标。
Environmental Master Mix v2.0
qPCR预混液针对含有抑制剂的样品(如食物或环境衍生样品)应用进行了优化。
RNA Ultrasense
qRT-PCR预混液针对低拷贝数的困难靶标序列(如RNA病毒)的扩增进行了优化。
可在其他预混液无效的情况下扩增您的靶标。
TaqMan® Cronobacter sakazakii Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的阪崎肠杆菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Pseudomonas aeruginosa Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的铜绿假单胞菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Camplylobacter jejuni Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的空肠弯曲菌的完整qPCR分析。
TaqMan® Staphylococcus aureus Detection Kit
可用于快速检测出食物和环境样品之中的金黄色葡萄球菌的完整qPCR分析。
TaqMan® VLA甲型流感检测试剂盒  
针对甲型流感的qPCR检测试剂盒,其共分为两种H类型:H5和H7。在英国的实验兽医协会(Veterinary Lab Association)合作下,我们开发出了这一快速、高度特异性的检测方法。
TaqMan®生物威胁检测分析
针对生物病原体潜在威胁进行快速qPCR检测分析