表面覆盖有高亲和特异性抗体的 Dynabeads® 超顺磁微粒—即免疫磁性分离 (IMS) 技术—为从复杂基质中分离特定的生物体提供了一种有价值的方法,同时改善了现有的微生物分析方法。 他们在样品制备中的应用大大提升了微生物分析的速度、灵敏度和可重复性。 Dynabeads® IMS 产品适合用于从食品、水和环境样品中手动或自动分离特定目标生物,已经在全球的实验室中得到广泛使用。
Invitrogen公司已经与IDEXX实验室就水质监测产品的开发和销售达成战略了合作协议。 请联系IDEXX公司购买Invitrogen公司的Dynabeads®抗隐孢子虫试剂盒和Dynabeads® GC-Combo试剂盒。 欲了解更多信息,请登录IDEXX网站访问www.idexx.com/water或致电IDEXX办事处:
美国 - 1-800-321-0207或207-556-4496
欧洲 - +800-433-991-11或+44-1638-676800
产品 应用
Dynabeads®抗隐孢子虫试剂盒 用于直接从水样浓缩液中选择性富集隐孢子虫卵囊。 性能经测试 经过美国环保局方法1622和英国DET供水条例1999SI No 1524验证的IMS技术。
Dynabeads® 蛋白 G 用于直接从水样浓缩液选择性富集鞭毛虫孢囊和隐孢子虫卵囊 性能经测试 经过美国环保局方法1623验证的IMS技术
Dynal L10管 当使用Dynabeads®隐孢子虫试剂盒或Dynabeads®GC-Combo试剂盒结合DYNAL MPC-1进行磁性分离时,为确保最佳的囊肿/卵囊复原效果,矩形口可重用的玻璃管是必须的。
Dynal Spot-On 处理单个9mm微孔时,使用载玻片承载卵囊和囊肿进行显微分析。 此产品结合Dynabeads®抗隐孢子虫检剂盒和Dynabeads®GC-Combo试剂盒使用。
仅用于研究用途。 不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。