showcase-idx-2
GeneMapper ID-X Software是法医DNA分析中的重要软件工具,凝聚了多年来在遗传数据解读领域的技术积累。该软件从面向通用片段分析的GeneMapper平台发展而来,针对人类身份鉴定(HID)应用对数据分析的严格要求进行了专门开发。从增强的自动化功能、专家系统功能,到安全管理与便于审查的工作流程,GeneMapper ID-X Software不断随毛细管电泳(CE)和短串联重复序列(STR)技术的发展而更新,为法医DNA数据分析提供支持。其持续的质量改进与技术发展有助于推动法医学研究与实践。
申请报价      了解更多
GeneMapper ID-X Software v1.7在延续既有分析算法的基础上,增加了新功能并扩展了兼容范围。新版软件可帮助估计DNA混合样本中的贡献者数量(NoC),并采用GeneMapper PG Software的多种算法。从最大等位基因计数(MAC)等基础方法到机器学习方法,GeneMapper ID-X Software v1.7均提供相应的分析支持。软件既支持用于HID的SeqStudio Flex基因分析仪,也兼容包括Applied Biosystems ABI PRISM 310基因分析仪在内的早期CE仪器,并支持Microsoft Windows™ 11操作系统。
新数据库
GeneMapper ID-X Software v1.7采用PostgreSQL®数据库,增加了备份与恢复功能,并提升客户端与主机之间的连接效率。软件支持Microsoft Windows™ 10和Windows 11操作系统。
用户界面
GeneMapper ID-X Software v1.7支持同时打开多个项目,便于跨项目检索DNA图谱。新版图形视图还支持直接比较两份图谱,无需在不同窗口之间反复切换。用户还可直接在电泳图上添加注释(图 1),并记录多名分析人员所作的修改。其他更新包括扩展的打印选项、自动保存功能,以及根据毛细管电泳(CE)样本板文档预填充分析设置的能力。
图 1. 电泳图上的注释示例
贡献者数量估计工具
GeneMapper ID-X Software可结合多种算法和评价指标,帮助估计DNA混合样本中的贡献者数量(NoC)。借助改进的数据可视化和清晰、详细的说明,分析人员可追踪分析逻辑、比较不同模型,并据此开展结果解读。
GMIDX-webpage-NOC-overlay
兼容仪器
GeneMapper ID-X Software兼容多款Applied Biosystems基因分析仪生成的数据文件,包括用于人类身份鉴定的SeqStudio Flex基因分析仪、RapidHIT ID系统、3500基因分析仪,以及ABI PRISM 3730、3130、3100和310基因分析仪。
instruments-2-new
分析参数
针对法医DNA实验室希望自定义数据过滤条件的需求,GeneMapper ID-X Software v1.7提供多种可选设置,允许用户添加等位基因特异性stutter(滑移峰)参数、标记特异性过滤条件,以及光谱串色(spectral pull-up)过滤参数(图 2)。
pullup_setup
HIDS 2025:GeneMapper ID-X与GeneMapper PG的协同应用
观看视频,了解GeneMapper ID-X和GeneMapper PG Software如何协同支持法医DNA分析,帮助分析人员将原始数据转化为具有统计分析依据的结果和解读。
订购信息
A71700GeneMapper ID-X Software v1.7——完整安装版(单用户)申请报价 ›
A71701GeneMapper ID-X Software v1.7——客户端安装版(单用户)申请报价 ›
A01705GeneMapper ID-X Software v1.7——客户端升级包(5 份)申请报价 ›
A01710GeneMapper ID-X Software v1.7——客户端升级包(10 份)申请报价 ›
A01700GeneMapper ID-X Software v1.7——完整升级版(单用户)申请报价 ›
A01701GeneMapper ID-X Software v1.7——客户端升级版(单用户)申请报价 ›
除另有说明外,所有商标均归 Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。Windows 和 Microsoft 是 Microsoft Corporation 的商标。PostgreSQL 是 PostgreSQL Community Association of Canada 的注册商标,并经授权使用。Center for Internet Security 和 CIS Benchmarks 是 Center for Internet Security, Inc. 的商标。
仅供科研、法医、亲子鉴定及细胞系鉴定使用。不得用于诊断和治疗应用。
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->