有效的DNA收集、储藏以及下游分析
人身份鉴别和法医侦查依赖于严谨的样本采集和处理步骤。因此,使用专门为服务于此目的而设计的用品来收集样本至关重要:
  • 实现高效、高质量PCR扩增,以便进行基因分型检测
  • 便于样本的自动化处理、品质保护和长期贮存
  • 能够支持证据链完整性和样本完整性
为了满足这种需求,Life Technologies公司与样本采集制造以及DNA贮存技术领先者Copan Flock Technologies公司和Bode Technology合作,提供了创新性的高质量的样本采集解决方案。Copan公司的NUCLEIC-CARD™ 和4N6FLOQSwabs™ 采集系统,以及Bode公司的Buccal DNA Collector™ 口腔DNA采集设备,与Life Technologies公司的完整人身份鉴定工作流程相结合,在最大限度提高法医和亲子鉴定工作效率的同时,保证高质量的结果。
特色
NUCLEIC-CARD™ 样品收集设备包括一个包含NUCLEIC-CARD™ COLOR构造的塑料支架。NUCLEIC-CARD™ COLOR纸质基质是经过化学处理的,能够直接使细胞裂解和蛋白质变性。通过此方法使核酸固定之后,可以在室温下长期贮存。
了解更多