Yfiler Plus PCR扩增试剂盒
针对处理高难度Y-STR案件和数据库样品的法医学实验室,我们最近引入了Yfiler Plus PCR扩增试剂盒。该试剂盒可以帮助提高痕量证据和性侵犯混合斑的鉴定分辨率。这一试剂盒可使实验室具备在更短的时间内,利用疑难检材获得精确结果的鉴别能力和性能。
Yfiler Plus PCR扩增试剂盒是一种适用于短串联重复序列(STR)的6色荧光的多重分析试剂。其经过特别优化,可用于从多种男性专用样品类型(如男-男和男-女混合斑)进行扩增,以及从以下单一来源样品进行直接PCR扩增:
  • 留在处理过的纸质基质上的血液或口腔样品,无需进行样品制备
  • 用未处理的纸质基质采集并用Prep-n-Go™缓冲液处理过的血液样品
  • 用拭子采集并采用Prep-n-Go™缓冲液处理过的口腔样品
相对于之前的AmpFLSTR Yfiler PCR扩增试剂盒,这种新的Y-STR试剂盒:
  • 提升单倍型分辨率,同时提高通过扩充的标志物集合区分男性亲属性的潜力
  • 可在低DNA样品量的前提下收集到较多的等位基因
  • 提升了等位基因的回收率,同时改善了含有较多女性样本中男-女混合斑的颜色平衡
  • 提升了男-男混合斑的分辨能力
  • 提升了受抑制样品的等位基因回收率
如需订购Yfiler Plus PCR试剂盒,敬请联系当地销售代表。
订购信息
Cat. No. Product
4484678
Yfiler Plus PCR Amplification kit, 100 reactions
4482730
Yfiler Plus PCR Amplification kit, 500 reactions
Yfiler 试剂盒
Yfiler被广泛认定为Y-STR标志物法医学分析的金标准,可以对采用常染色体STR常常得到模糊或者不确定结果的复杂男-女DNA混合斑进行分析。详细了解 >
Yfiler Direct试剂盒
Yfiler Direct试剂盒使得法医学实验室可以采用直接PCR扩增技术对单一来源的参照样品进行高质量的Y-STR分析。这一试剂盒可以扩增与Yfiler试剂盒相同的17 个Y-STR位点,且比Yfiler试剂盒更快的获得精确的结果。在经过处理的纸质基质(FTA卡或 NUCLEIC-CARD™ DNA采集卡)上采集的血液或口腔样品可打孔到PCR平板或反应管中,直接进入PCR扩增——且数据质量丝毫不下降。在 口腔 DNA采集器 和其他未处理基质上采集的样品则可直接处理,无需采用 Applied Biosystems Prep-n-Go™缓冲液.
详细了解 >