LC-MS 系统
让精确的 LC-MS 系统发挥更大作用
使用 Thermo Scientific™ 液相色谱质谱分析 (LC-MS) 系统识别、表征并定量分析复杂基质中的未知和已知化合物 ,包括药物代谢产物、环境毒素和食品添加剂。从高通量样品筛查到查明微量未知物,我们的系统能让您简化工作流程并在每次运行中获得更多信息。
Thermo Scientific™ 三重四极杆 GC-MS/MS 系统将全扫描功能与选择离子的灵敏度和反应监测模式相结合,对目标化合物进行分析。
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低级别 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
离子阱 LC-MS 技术为复杂基质中低含量组分的测定和快速鉴别提供出色的全扫描灵敏度和基于数据的 MSn 分析能力。线性定量范围可达六个数量级。
MSQ™ Plus 单四极杆与经济、高性能 MS 系统相结合,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 软件。
Tips, applications, product information, community, technical papers and other resources for Orbitrap-based mass spectrometers.