Invitrogen Qubit assays can be read in the Qubit Fluorometer
灵敏的靶向特异性定量试剂
Invitrogen Qubit检测试剂运用简易的混合-读数形式,可使用Qubit荧光定量仪进行读数,仅需低至2分钟的孵育时间。 Qubit检测试剂盒中使用的染料仅会在与靶向分子发生特异性结合时发出荧光,从而最小化污染物(包括降解DNA或RNA)对结果的影响。
了解我们为每种样品类型提供的检测试剂
Qubit检测试剂盒
Qubit检测试剂盒提供了浓缩的检测试剂、稀释缓冲液和预稀释的标准品。 只需简单地使用已提供的缓冲液对试剂进行稀释,加入您的样品(从1 μL至20 μL的任意体积均可),然后就可使用Invitrogen Qubit 4型荧光定量仪读取浓度值(图1)。 该检测在室温下即可进行,信号可保持3小时稳定。
所有的Qubit检测均依照相同的常规操作流程进行,运用简易的混合-读取形式,对于DNA和RNA检测仅需2分钟的孵育时间,对于蛋白质检测需要孵育15分钟。 Qubit 4型荧光定量仪自带可支持多达1000例样品数据的存储容量,您也可以使用USB数据线或USB移动存储设备来转移数据。
除了用于dsDNA、寡核苷酸、总RNA、microRNA、蛋白质的核心检测试剂外,也可使用Ion Sphere质控试剂盒,在使用Ion Personal Genome Machine(PGM)测序仪进行测序前,通过Qubit 4型荧光定量仪对Ion Sphere的微粒质量进行评估。 了解更多
Qubit定量检测流程
图 1. Qubit定量检测流程。 结合Qubit 4型荧光定量仪使用时,Invitrogen Qubit定量检测试剂盒拥有无缝的工作流程,可轻松完成数据收集。 Qubit检测试剂盒提供了浓缩的检测试剂、稀释缓冲液和预稀释的标准品。 只需简单地使用已提供的缓冲液对试剂进行稀释,加入您的样品(从1 μL至20 μL的任意体积均可),然后就可使用Qubit 4型荧光定量仪读取浓度值。 该检测在室温下即可进行,信号可保持3小时稳定。
敬请注意: 除microRNA及MyQubit检测试剂盒外,所有的Qubit检测试剂盒均可用于Invitrogen Qubit 3.0及2.0款荧光定量仪,以及最初的Invitrogen Qubit(1.0)荧光定量仪。microRNA及MyQubit检测试剂盒仅适用于Qubit 4、3.0及2.0型荧光定量仪,而RNA IQ检测试剂盒仅适用于Qubit 4型荧光定量仪。
您是否需要更高通量的定量方法?
当您需要定量1-20个样品时,Qubit检测试剂是非常合适的(使用Qubit 4型荧光定量仪进行读数)。
而对于20-2000+例样品,您可使用用于使用微孔平板进行核酸定量蛋白质定量的Invitrogen Quant-iT检测试剂盒和试剂。
根据靶向分子选择Qubit检测试剂盒
Invitrogen Qubit dsDNA BR(宽检出范围)试剂盒和HS(高灵敏度)试剂盒经专门设计,可轻松进行精确的DNA定量。 相比RNA,这些试剂盒对于双链DNA(dsDNA)有着高度选择性。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、变性剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
为了测定样品纯度,您可以配合使用Invitrogen Qubit dsDNA检测试剂盒和Qubit RNA检测试剂盒。 这些检测方法相比A260/A280检测方法可以为您更好地指示样品纯度。 要检测核酸样品中的蛋白污染,只需简单地将1至20 μL样品加入至Invitrogen Qubit蛋白检测试剂中即可。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit dsDNA BR检测试剂盒 Q32850 100 2-1,000 ng 基因组DNA和少量纯化DNA样品的定量
Q32853 500
Qubit 1x dsDNA HS检测试剂盒 Q33230 100 0.2-100 ng PCR产物、病毒DNA或NGS样品的定量
Q33231 500
Qubit dsDNA HS分析试剂盒 Q32851 100 0.2-100 ng 量化PCR产物,病毒DNA或NGS样品
Q32854 500
Qubit RNA iQ检测试剂可对RNA完整度和质量进行高度精确和灵敏的测定,可用于如二代测序和RNA测序等重要应用。  准确了解有多少可用RNA和降解RNA现在可以非常简单快速,只需花费5分钟进行混合和读数即可得到结果。 Invitrogen Qubit RNA XR(扩展范围)试剂盒和HS(高灵敏度)试剂盒可轻松进行精确的RNA定量。 相比双链DNA(dsDNA),这些试剂盒对于RNA有着高度选择性,其中BR检测试剂可精确完成样品原始浓度在1 ng/μL至1 μg/μL内的测定,检测范围为20–1000 ng,而HS检测试剂则可用于样品原始浓度在250 pg/μL至100 ng/μL内,检测范围为5–100 ng的测定。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、变性剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
为了测定样品纯度,您可以配合使用Qubit dsDNA检测试剂盒和Qubit RNA检测试剂盒。 这些检测方法相比A260/A280检测方法可以为您更好的指示样品纯度。 要检测核酸样品中的蛋白污染,只需简单地将1至20 μL样品加入至Qubit蛋白检测试剂中即可。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit RNA IQ检测试剂盒 Q33221 75 N/A 评估用于测序、微阵列检测和RT-PCR的RNA质量
Q33222 275
Qubit RNA XR检测试剂盒 Q33223 100 20 ng–8 µg 对RNA测序,微阵列,RT-PCR和qRT-PCR进行定量分析
Q33224 500
Qubit RNA BR检测试剂盒 Q10210 100 20-1,000 ng
对测序、微阵列检测、RT-PCR和northern杂交的样品进行定量
Q10211 500
Qubit RNA HS检测试剂盒 Q32852 100 5-100 ng
Q32855 500
Invitrogen Qubit microRNA检测试剂盒设计用于对如microRNA等小RNA(17–25 nt或bp)进行简易精确的定量,即使存在如盐、自由核苷酸、溶剂、去污剂或蛋白质等常规污染等也可完成测定。 相比rRNA或较大的mRNA (>1,000 bp),该检测试剂对于小RNA有高度选择性。 我们可以对样品管中低至0.5 ng水平的纯化样品中的小RNA进行高重复性的定量(按照已提供的用户手册中的实验流程进行)。 这款检测试剂可检测所有类型的小RNA,包括microRNA和siRNA,单链或双链均可。 该检测试剂在核心检测范围内的动态检测范围为5 ng/mL至500 ng/mL (1–500 ng) ,而在扩展检测范围内可检测低至2.5 ng/mL (0.5 ng) 的样品。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在0.05 ng/μL至100 ng/μL内的测定。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit microRNA检测试剂盒 Q32880 100 1-100 ng 对微阵列检测、qRT-PCR和测序的样品进行定量
Q32881 500
Invitrogen Qubit ssDNA检测试剂盒使得DNA定量更轻松更精确。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在50 pg/μL至200 ng/μL内的测定,检测范围为1–200 ng。 该检测在室温下即可进行,信号可稳定保持30分钟。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、去污剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围
Qubit ssDNA检测试剂盒 Q10212 100 1-200 ng 可用于寡核苷酸、引物、变性DNA、PCR产物的定量
Invitrogen Qubit蛋白质检测试剂盒使得蛋白质定量更轻松更精确。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在12.5 μg/mL至5 mg/mL内的测定,表现出较低的蛋白质间差异。 该检测试剂对于常见污染,如还原性试剂(DTT、β-巯基乙醇)、盐、自由核苷酸、氨基酸、溶剂和DNA等(不包括去污剂),有着良好的适应性;对于其他污染,需要轻微修改实验流程。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围
Qubit 蛋白质检测试剂盒 Q33211 100 0.25-5 µg 存在DTT、β-巯基乙醇、氨基酸、DNA的情况下保持精准
Q33212 500
Invitrogen Qubit dsDNA BR(宽检出范围)试剂盒和HS(高灵敏度)试剂盒经专门设计,可轻松进行精确的DNA定量。 相比RNA,这些试剂盒对于双链DNA(dsDNA)有着高度选择性。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、变性剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
为了测定样品纯度,您可以配合使用Invitrogen Qubit dsDNA检测试剂盒和Qubit RNA检测试剂盒。 这些检测方法相比A260/A280检测方法可以为您更好地指示样品纯度。 要检测核酸样品中的蛋白污染,只需简单地将1至20 μL样品加入至Invitrogen Qubit蛋白检测试剂中即可。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit dsDNA BR检测试剂盒 Q32850 100 2-1,000 ng 基因组DNA和少量纯化DNA样品的定量
Q32853 500
Qubit 1x dsDNA HS检测试剂盒 Q33230 100 0.2-100 ng PCR产物、病毒DNA或NGS样品的定量
Q33231 500
Qubit dsDNA HS分析试剂盒 Q32851 100 0.2-100 ng 量化PCR产物,病毒DNA或NGS样品
Q32854 500
Qubit RNA iQ检测试剂可对RNA完整度和质量进行高度精确和灵敏的测定,可用于如二代测序和RNA测序等重要应用。  准确了解有多少可用RNA和降解RNA现在可以非常简单快速,只需花费5分钟进行混合和读数即可得到结果。 Invitrogen Qubit RNA XR(扩展范围)试剂盒和HS(高灵敏度)试剂盒可轻松进行精确的RNA定量。 相比双链DNA(dsDNA),这些试剂盒对于RNA有着高度选择性,其中BR检测试剂可精确完成样品原始浓度在1 ng/μL至1 μg/μL内的测定,检测范围为20–1000 ng,而HS检测试剂则可用于样品原始浓度在250 pg/μL至100 ng/μL内,检测范围为5–100 ng的测定。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、变性剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
为了测定样品纯度,您可以配合使用Qubit dsDNA检测试剂盒和Qubit RNA检测试剂盒。 这些检测方法相比A260/A280检测方法可以为您更好的指示样品纯度。 要检测核酸样品中的蛋白污染,只需简单地将1至20 μL样品加入至Qubit蛋白检测试剂中即可。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit RNA IQ检测试剂盒 Q33221 75 N/A 评估用于测序、微阵列检测和RT-PCR的RNA质量
Q33222 275
Qubit RNA XR检测试剂盒 Q33223 100 20 ng–8 µg 对RNA测序,微阵列,RT-PCR和qRT-PCR进行定量分析
Q33224 500
Qubit RNA BR检测试剂盒 Q10210 100 20-1,000 ng
对测序、微阵列检测、RT-PCR和northern杂交的样品进行定量
Q10211 500
Qubit RNA HS检测试剂盒 Q32852 100 5-100 ng
Q32855 500
Invitrogen Qubit microRNA检测试剂盒设计用于对如microRNA等小RNA(17–25 nt或bp)进行简易精确的定量,即使存在如盐、自由核苷酸、溶剂、去污剂或蛋白质等常规污染等也可完成测定。 相比rRNA或较大的mRNA (>1,000 bp),该检测试剂对于小RNA有高度选择性。 我们可以对样品管中低至0.5 ng水平的纯化样品中的小RNA进行高重复性的定量(按照已提供的用户手册中的实验流程进行)。 这款检测试剂可检测所有类型的小RNA,包括microRNA和siRNA,单链或双链均可。 该检测试剂在核心检测范围内的动态检测范围为5 ng/mL至500 ng/mL (1–500 ng) ,而在扩展检测范围内可检测低至2.5 ng/mL (0.5 ng) 的样品。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在0.05 ng/μL至100 ng/μL内的测定。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围 研究应用
Qubit microRNA检测试剂盒 Q32880 100 1-100 ng 对微阵列检测、qRT-PCR和测序的样品进行定量
Q32881 500
Invitrogen Qubit ssDNA检测试剂盒使得DNA定量更轻松更精确。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在50 pg/μL至200 ng/μL内的测定,检测范围为1–200 ng。 该检测在室温下即可进行,信号可稳定保持30分钟。 该检测试剂盒对于常见污染,如盐、自由核苷酸、溶剂、去污剂或蛋白质等,有着很好的适应性。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围
Qubit ssDNA检测试剂盒 Q10212 100 1-200 ng 可用于寡核苷酸、引物、变性DNA、PCR产物的定量
Invitrogen Qubit蛋白质检测试剂盒使得蛋白质定量更轻松更精确。 该检测试剂可精确完成样品原始浓度在12.5 μg/mL至5 mg/mL内的测定,表现出较低的蛋白质间差异。 该检测试剂对于常见污染,如还原性试剂(DTT、β-巯基乙醇)、盐、自由核苷酸、氨基酸、溶剂和DNA等(不包括去污剂),有着良好的适应性;对于其他污染,需要轻微修改实验流程。
产品 货 号 检测试剂编号 定量范围
Qubit 蛋白质检测试剂盒 Q33211 100 0.25-5 µg 存在DTT、β-巯基乙醇、氨基酸、DNA的情况下保持精准
Q33212 500
使用荧光定量仪模式进行操作
您可以选择使用Qubit 4荧光定量仪的荧光定量仪模式对样品进行检测。 在荧光定量仪模式中,您可以手动选择激发光源(蓝色LED或红色LED),并且仪器会对每个样品给出原始荧光(RFU)值。
了解Qubit 4型荧光定量仪的模式
扩展您的Qubit荧光定量仪的能力
您可向您的Qubit荧光定量仪中增加新的检测内容,只需简单地下载.qbt文件并使用USB数据线或USB移动存储设备进行传输。
MyQubit下载
  Qubit 3.0 and 4 Qubit 2.0 上传说明
Invitrogen Amplex Red胆固醇检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex胆固醇检测手册
Invitrogen Amplex Red半乳糖检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex Red半乳糖检测手册
Invitrogen Amplex葡萄糖检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex葡萄糖检测手册
Invitrogen Amplex Red谷氨酸检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex Red谷氨酸检测手册
Invitrogen Amplex Red过氧化氢检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex Red过氧化氢检测手册
Invitrogen Amplex Red蔗糖检测 .qbt文件 .qbt文件 Amplex Red蔗糖检测手册
MicroRNA检测 预下载 .qbt文件 MicroRNA手册
注: 要下载.qbt文件,右键点击并选择“保存为”。 查看PDF文件了解如何上传.qbt文件至您的Qubit荧光定量仪。
使用MyQubit创建您自己的检测项目
由于Qubit荧光定量仪的运行仅涉及到若干简单组件,创建额外的应用非常直接,仅需要保证所用的LED和激发滤膜的光谱兼容性匹配。 使用MyQubit检测设计工具来创建您自己的可运行于Qubit荧光定量仪的检测项目。
前往MyQubit
Ion Sphere检测
Qubit 4型荧光仪提供的Ion Sphere检测可用于Ion Sphere质控试剂盒在Ion Personal Genome Machine(PGM)上测序之前,对Ion Sphere微粒(ISP)进行快速简单的评估。 所有的ISP均会与绿色荧光染料Invitrogen Alexa Fluor 488标记的互补寡核苷酸结合,而只有阳性模板的微粒会与红色荧光染料Invitrogen Alexa Fluor 647标记的互补寡核苷酸结合。 Qubit 4型荧光定量仪会检测染料共轭体的激发荧光,并使用Excel™文件模板根据Alexa Fluor 647染料信号与Alexa Fluor 488染料信号的比例来计算阳性模板ISP的百分比。 这一使用Qubit荧光定量仪的质控步骤有助于判断成功进行测序的可能性,从而节约后续测序所花费的时间和费用。
资源
技术和应用文档
产品文档
其他资源