Invitrogen Qubit 4 Fluorometer is the next generation of the popular benchtop fluorometer
快速、灵敏定量DNA、RNA和蛋白质
Invitrogen Qubit 4 荧光计是新一代台式荧光计,能精准测量DNA、RNA和蛋白质浓度。 此外,也可轻松评估RNA的完整性和质量。 简单易用的触摸屏导航,可使您轻松选择和运行实验,而且只需几秒就会显示结果。
请求报价 请求演示 Qubit分析
Qubit 4荧光计的主要特点包括:
  • 比基于紫外吸光度的定量检测更灵敏,是珍贵样品的理想选择
  • 准确定量DNA、RNA和蛋白质,每个样品检测时间<3秒。
  • 可运行新RNA IQ检测法,快速、可靠地检测降解RNA
  • 新集成试剂计算器可报告所需染料和缓冲液的用量
  • 最低检测1μL样品
相关链接
了解Qubit 4荧光计如何工作
专题视频: 定量分析——比较 Qubit 荧光计和 Nanodrop One UV/Vis 的吸光度
2个世界的王者。Thermo Scientific NanoDrop One UV-Vis光谱仪和Qubit荧光定量仪强强联合,精确快速对生物分子进行定量分析。
Qubit荧光计工作原理
单个样品检测非常简单
便于使用的荧光计,可快速简单地获得实验结果 大尺寸的彩色触摸屏,可轻松进行各种不同操作。 计算和设置都由仪器自动完成 (图 1)。 Qubit 4荧光计可保存高达1000个样品的数据,数据可由USB数据线或U盘传输。 此外,新的Qubit 4还包含一个内置的试剂计算器,可以轻松确定准备样品和标准所需的染料和缓冲液的量 (图2)
适用于Qubit荧光计的试剂盒
用于Qubit荧光计的Qubit试剂盒,配合简单的混合读取模式,均采用相同的操作方式。其中DNA和RNA分析试剂盒仅需孵育2分钟,而蛋白分析试剂盒需要15分钟 (图 3)。 Qubit 4荧光计自动保存您的数据,您可用USB数据线或U盘导出。 除了常规的 dsDNA,寡核苷酸,总RNA,小RNA和蛋白质的分析试剂盒,在 Ion Personal Genome Machine(PGM) 测序仪上进行测序之前,可使用专门的Ion Sphere Quality Control Kit在Qubit 4荧光计上进行Ion Sphere颗粒质量评估。
了解Qubit分析试剂盒
Qubit荧光计产品手册
Qubit 4 荧光计 Qubit 4 Quantitation Starter 试剂盒 Qubit 4 NGS Starter 试剂盒 Qubit 4 RNA IQ Starter 试剂盒
Qubit 4 荧光计 Qubit 4 Quantitation Starter 试剂盒 Qubit 4 NGS Starter 试剂盒 Qubit 4 RNA IQ Starter 试剂盒
  • Qubit 4 荧光计
  • 1个国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 dsDNA BR (宽范围) 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 RNA IQ (完整性和质量) 分析试剂盒 (75 次实验)
  • 1 RNA HS 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 RNA XR (延伸范围) 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 蛋白分析试剂盒 (100 次实验)
  • Qubit 试验管 (500)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (500 次实验)
  • Qubit 试验管 (500)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 RNA IQ (完整性和质量) 分析试剂盒 (275 次实验)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
Q33229
系统参数
仪器尺寸 5.4 in (w) x 10 in (l) x 2.2 in (h)
(13.6 cm x 25 cm x 5.5 cm)
重量 743 g
动态范围 5 个数量级
处理时间 ≤5秒/样品
光源 蓝光LED(最大470 nm)
红光LED(最大635 nm)
激发光滤光片 蓝光 430–495 nm
红光 600–645 nm
发射光滤光片 绿光 510–580 nm
红光 665–720 nm
检测器 光电二极管:测量能力300-1000 nm
预热时间 <35 秒
USB驱动 4 GB
荧光计模式
切换到荧光计模式,Qubit荧光计可作为一种小型荧光计。 在荧光计模式下,该仪器为每个样品生成并显示原始荧光(RFU)值,而不只是根据算法进行分析校准和结果计算。
荧光计模式下,您可手动选择激发源:蓝色LED或红色LED。 如选择蓝光激发,该仪器就会在绿色和远红外发射通道上读取荧光;如选择红光激发,则只在远红外通道中读取荧光。
荧光计模式下收集的数据,可用来设计您自己的应用。 查看 MyQubit 了解更多信息
Instrument screenshot showing how users access fluorometer mode
  Instrument screenshot showing how users choose blue light excitation  
第 1 步:
第 2 步:
Instrument screenshot showing insert sample message
  Instrument screenshot showing quantification result  
第 3 步: Insert sample.
Step 4.
For Red excitation, you will see the far-red emission of your sample.
MyQubit—设想并为Qubit 4荧光计创建新的分析
Qubit 4荧光计与MyQubit应用设计工具兼容 MyQubit可使您在几分钟内为Qubit 4荧光计创建新的分析。 只需将您的应用参数输进在线工具,然后保存上传.qbt文件至Qubit 4 荧光计。
了解更多MyQubit信息
Qubit荧光计产品手册
Qubit 4 荧光计 Qubit 4 Quantitation Starter 试剂盒 Qubit 4 NGS Starter 试剂盒 Qubit 4 RNA IQ Starter 试剂盒
Qubit 4 荧光计 Qubit 4 Quantitation Starter 试剂盒 Qubit 4 NGS Starter 试剂盒 Qubit 4 RNA IQ Starter 试剂盒
  • Qubit 4 荧光计
  • 1个国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 dsDNA BR (宽范围) 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 RNA IQ (完整性和质量) 分析试剂盒 (75 次实验)
  • 1 RNA HS 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 RNA XR (延伸范围) 分析试剂盒 (100 次实验)
  • 1 蛋白分析试剂盒 (100 次实验)
  • Qubit 试验管 (500)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (500 次实验)
  • Qubit 试验管 (500)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
  • Qubit 4 荧光计
  • 1 RNA IQ (完整性和质量) 分析试剂盒 (275 次实验)
  • 1国际电源适配器
  • 超细纤维布料
  • USB驱动和USB数据线
Q33229
系统参数
仪器尺寸 5.4 in (w) x 10 in (l) x 2.2 in (h)
(13.6 cm x 25 cm x 5.5 cm)
重量 743 g
动态范围 5 个数量级
处理时间 ≤5秒/样品
光源 蓝光LED(最大470 nm)
红光LED(最大635 nm)
激发光滤光片 蓝光 430–495 nm
红光 600–645 nm
发射光滤光片 绿光 510–580 nm
红光 665–720 nm
检测器 光电二极管:测量能力300-1000 nm
预热时间 <35 秒
USB驱动 4 GB
荧光计模式
切换到荧光计模式,Qubit荧光计可作为一种小型荧光计。 在荧光计模式下,该仪器为每个样品生成并显示原始荧光(RFU)值,而不只是根据算法进行分析校准和结果计算。
荧光计模式下,您可手动选择激发源:蓝色LED或红色LED。 如选择蓝光激发,该仪器就会在绿色和远红外发射通道上读取荧光;如选择红光激发,则只在远红外通道中读取荧光。
荧光计模式下收集的数据,可用来设计您自己的应用。 查看 MyQubit 了解更多信息
Instrument screenshot showing how users access fluorometer mode
  Instrument screenshot showing how users choose blue light excitation  
第 1 步:
第 2 步:
Instrument screenshot showing insert sample message
  Instrument screenshot showing quantification result  
第 3 步: Insert sample.
Step 4.
For Red excitation, you will see the far-red emission of your sample.
MyQubit—设想并为Qubit 4荧光计创建新的分析
Qubit 4荧光计与MyQubit应用设计工具兼容 MyQubit可使您在几分钟内为Qubit 4荧光计创建新的分析。 只需将您的应用参数输进在线工具,然后保存上传.qbt文件至Qubit 4 荧光计。
了解更多MyQubit信息