showcase.par.15938.image.200.150.1.gmo-test-detect
无论您是开展 GMO 测试以检测样品中的生物工程化转基因生物 (GMO) 以实现质量控制,还是检测食物中的过敏原或者是对植物基因组中突变和罕见等位基因进行定量分析,我们均能提供一系列实时和数字 PCR 解决方案以应对您的通量、准确性和检测灵敏性需求,并具有较高可靠性。
GMO 检测用产品和技术
Corn kernals
用于玉米种子的 TaqManGMO 检测
目前,越来越多的国家已经采取立法措施来要求对食品中是否存在 GMO 进行检测,因此这也成为质量控制检测中越来越重要的方面。我们提供了用于检测种子、谷物和加工食物及其原料中 GMO 特异性 DNA 序列的试剂盒,可提供具有较高可靠性的结果。这些 GMO 试剂盒均基于 TaqMan 化学试剂并可兼容我们大部分实时荧光定量 PCR 仪器。
稀有突变检测的解决方案
OpenArray plate technology for Digital PCR
了解植物表型背后的基因是非常复杂和艰苦的过程。新的方法(如数字 PCR)帮助研究人员破译野生型与突变型的表达,测量特异性等位基因的基因表达(SNPs)或者检测新的罕见突变。数字 PCR 是一种新的核酸检测与定量分析方法,是此类研究和其他研究调查的理想选择。该方法并不依赖标准品,可以对植物样品中存在的 多种PCR 抑制剂表现出较高的耐受性。
了解数字 PCR 以及它可以为您提供什么: