植物细胞&组织分析
了解植物细胞和组织的结构和功能的关系对于植物生物学和植物生物技术研究至关重要。为了增强您在植物细胞和组织分析方面的研究,我们提供了全面的产品组合,包括荧光试剂、试剂盒和仪器——所有产品专为应对植物组织研究面临的独特挑战而设计。
植物细胞 &组织分析为何如此重要?
从研究植物细胞形态和细胞壁、细胞器及其他细胞结构到更加复杂的基因调控和表达研究,细胞和组织分析技术及工具不仅对于植物基础研究而言至关重要,对于作物改良项目同样重要。例如,揭示某种的作用机制(法规批准提交所需)对于商业实体开发植物新品种至关重要。
Molecular Probes荧光染料与探针
Molecular Probes 试剂包括 Alexa Fluor™ 染料、Qdot 探针、Click-iT 检测试剂盒以及ProLong 抗淬灭试剂,这些产品可用于多种植物物种和植物研究应用,如免疫组织化学、荧光原位杂交、内吞作用和运输研究以及钙和其他离子成像实验等等。
核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶 (Rubisco) 位于玉米叶片部分,使用兔抗 rubisco 抗体可以对其进行定位,采用 Alexa Fluor 488 山羊抗–兔 IgG 抗体则可以实现可视化标记。
猕猴桃细胞胞间连丝凹陷区域相关的果胶采用抗果胶单克隆抗体来标记果胶,并采用 Alexa Fluor 488 山羊抗–大鼠 IgG 抗体来实现可视化标记。
流式细胞分析
流式细胞分析是细胞和亚细胞颗粒分析的理想选择。该平台能够快速、定量地同时分析大量参数,提供可利用的统计学数据,还能允许对亚群进行准确而便捷的分析。自从 40 年前首次报道在植物研究中使用该技术以来,流式细胞分析已经成为了解植物生长、开发和功能的基本机制和过程的必要工具。关键应用包括染色体倍性(参见下图)研究、基因组谱图、性染色体定位以及植物细胞和藻类研究。
Life Technologies 提供了一系列流式细胞分析工具,包括 Attune流式细胞仪和荧光探针: