植物 DNA 分离试剂盒
植物 DNA 分离具有特殊挑战性,需要专为处理植物组织中富含的糖类、酚类和其他化合物而设计的试剂盒。植物细胞壁可能极难裂解,而且裂解物通常含有大量单宁酸、酚类和复杂多糖体等化合物,会影响 DNA 和 RNA 质量并抑制下游反应。赛默飞可以提供全面的试剂盒、试剂和设备组合,可用于植物基因组 DNA、总 RNA、mRNA 以及 microRNA 或者转录组 RNA 的分离、纯化、分析以及定量分析。
转至植物 RNA 分离
哪一种植物 DNA 分离试剂盒最适合您?
基于化学试剂的 DNA 提取和 TaqMan® 基因分型相组合,<1h 可获得结果
设计用于处理低丰度植物 DNA 样品的磁珠
由于具有自动化功能,最适合于筛选和 GMO 检测
适合低丰度植物 DNA 样品的硅基方法
从植物细胞粗提 DNA 和 RNA 的大容量散装缓冲液 (*)
适用于最大量组织的最有效裂解
TaqMan® Sample-to-SNP™ 试剂盒
MagMAX™ DNA 多样品试剂盒
ChargeSwitch® gDNA 植物
PureLink™ 植物基因组
总 RNA 裂解液
植物 DNAzol®
原始材料
2-3mm 穿孔
5-10 mg
50-100 mg
100 mg
≥ 100 mg
≥ 100 mg
分离技术
裂解液
磁珠
ChargeSwitch® 化学试剂、磁珠
硅胶膜离心吸附柱
大容量散装裂解缓冲液
有机提取
下游应用
实时荧光定量 PCR
全部
全部
全部
PCR、实时荧光定量 PCR
全部
可自动化
产量
视起始材料不同而不同
最多 14.6 µg
最多 7 µg
最多 14.6 µg
视起始材料不同而不同
视起始材料不同而不同
方案时间
5 分钟
<40 分钟
<15 分钟
<40 分钟
<15 分钟
<60 分钟
植物样品类型
适用于各类植物组织和起始材料(叶片穿孔、针状叶、种子芯)
叶绿体和各类植物组织(苜蓿和向日葵芽、玉米壳、大豆、蘑菇、番茄叶、小麦草 &拟南芥叶片)
部分物种和组织包括油菜籽、玉米、棉花、向日葵、大麦、水稻(种子);番茄、黄瓜、莴苣、香蕉(叶);玫瑰、木兰(花); 槭属植物、梧桐、草等
叶绿体和各类植物组织(苜蓿和向日葵芽、玉米壳、大豆、蘑菇、番茄叶、小麦草和拟南芥叶片)
客户验证的可用于 SNP 基因分型的各类植物组织上的 DNA,以及用于 GMO 检测的玉米粉
各类植物组织(苜蓿和向日葵芽、玉米壳、大豆、蘑菇、番茄叶、小麦草和拟南芥叶片)
适合高通量
高通量/ 
自动化选项
50 次制备 
96 次制备
ChargeSwitch® gDNA 植物 960 试剂盒
96 孔板
可供选择的试剂盒规格
100 次制备 
400 次制备 
4000 次制备
50 次制备 
96 次制备
96 次制备 
960 次制备
50 次制备 
4 X 96 次制备
250 mL
100 mL
立即订购
立即订购
立即订购
立即订购
立即订购
立即订购
(*)总 RNA 裂解液是停产的 ABI PRISM® 6100 核酸制备工作站的组成部分,是我们用于植物 DNA 提取的最便宜和最快速的方法,无需使用有机溶剂。
哪一种植物 RNA 分离试剂盒最适合您?
  适合困难样品(针叶树组织&种子) 快速&完全自动化 便捷&易于使用 microRNA&小分子 RNA 的有效回收
   植物 RNA 分离试剂  MagMAX™-96 总 RNA 分离试剂盒  PureLink® RNA 小量提取试剂盒  mirVana™ miRNA 分离试剂盒
分离的 RNA 类型 仅针对大分子RNA 仅针对大分子RNA 仅针对大分子RNA 小分子RNA&大分子RNA
制备时间 60 分钟 <45 分钟 <20 分钟 30 分钟
原始材料用量 最多 1 g 最多 10 mg <250 mg 0.5 至 250 mg
分离方法 高纯度有机提取
(需要乙醇沉淀)
采用磁珠,可扩展,形式灵活 快速、便捷的硅胶柱 最高纯度 &便捷;包括有机提取& 硅胶柱
(无需沉淀)
适合高通量   yes    
兼容产品   Ambion® 植物 RNA 分离试剂盒
去除常见植物污染物
Ambion® 植物 RNA 分离试剂盒
去除常见植物污染物
Ambion® 植物 RNA 分离试剂盒
去除常见植物污染物
  立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
相关产品
除 DNA 和 RNA 分离产品外,Thermo Fisher 提供了广泛的解决方案产品组合,用于植物基因组 DNA 的分析和定量分析。
资源
DNA
RNA