DNA Helix
植物基因组测序帮助研究人员揭示植物的基因组成。这是极为基础的研究,不仅能够回答基础研究问题,同样也能用于设计新一代作物。对植物基因组测序已经变得更加简单和更具性价比,即使对于旨在获得您感兴趣植物主基因序列的 de novo 测序(从头测序)项目。赛默飞提供了全面的测序仪器、试剂和分析软件产品组合,使您更快且更可靠地获得结果。
什么是 de novo 植物测序(从头测序)?
植物 de novo 测序(从头测序)是指在没有任何参考基因组序列时对植物基因组进行测序和组装。新一代测序技术能够在一次循环中对数百万个碱基进行测序。这种通量上的飞跃使得研究人员能够超越模式生物,获得对全部植物基因组的了解——这是解开植物复杂性的关键步骤。
赛默飞提供了植物 de novo 测序(从头测序)解决方案
有了离子半导体测序技术的支持,Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) 系统和 Ion Proton™ 系统能够以最优惠的新一代测序仪价格实现最快的运行速度。测序技术中这类显著的改进正在改变植物学家研究基因组的方式,并为下一波农业发现的巨大浪潮铺平了道路。
The Ion Torrent benchtop sequencers
对于任何植物基因组 de novo 测序(从头测序) 对于最大为1 Gb的植物基因组 de novo 测序(从头测序)
Ion Proton™ 测序仪是第一台台式新一代测序仪,能够提供快速、经济的植物基因组和外显子组测序。Ion Proton™ 系统同样拥有离子半导体测序技术的支持并为 Ion PGM™ 系统提供类似的一日工作流程,它有望为每种重要的经济作物的基因组研究带来革命性变化,提供:
  • 最经济实惠的基因组测序仪
  • 高通量 Proton I 芯片(1.66 亿孔)和 Proton II 芯片(6.60 亿孔)
  • 2 小时运行时间
  • 使您能够在一日内对植物基因组进行测序的工作流程
  • 高准确性
  • 200 bp 读取长度
了解更多
Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) 测序仪使全球植物学家能够更易利用新一代测序,提供可扩展性、简便性和速度:
  • 最快运行时间:在 Ion 314™ 芯片上对100个碱基测序需 90分钟
  • 最实惠的价格
  • 高准确性
  • 200 bp读取长度(最高读取长度可达400 bp)
  • 在 Ion 318™ 芯片上,1100万孔,最多1Gb通量
  • 一台仪器,多种应用:de novo 测序(从头测序)、转录组测序、通过测序的基因分型、重测序等
了解更多